Search Thermo Fisher Scientific
作業環境における環境大気質モニタリングにおいて、知識は非常に重要です。ガスを迅速に検知し、個人が曝露すると危険な微粒子レベルを検出することは作業員の健康を守る上で非常に重要です。こうした機器がなければ、吸引可能な微粒子が肺の奥に付着し、重篤な呼吸障害につながる可能性があります。
Thermo Scientific™ 携帯型ガス分析計は、作業場の環境大気をモニタリングし、有毒な蒸気やガスの検知に役立ちます。当社の軽い携帯型機器は、現場のレメディエーション、飛散粉塵や石炭採鉱などの非常に過酷な環境において、単一または複数の多様なガスを迅速に測定します。弊社では、迅速な対応、同定および分析に必要な重要情報を取得できる、独自の多機能かつ柔軟な電池式携帯型現場用製品をご用意しています。
アプリケーション:
•メソッド 21(LDAR)の遵守
•緊急対応
•環境浄化サイト
•工業設備および材料ハンドリング設備のモニタリング
•レメディエーションプロジェクト
•屋内空気品質モニタリング
•廃棄麻酔ガスモニタリング
U.S. EPA メソッド 21 および LDAR に準拠して、有機化合物および無機化合物の漏洩排出を迅速に検出します。この軽くて本質的に安全な携帯型検出器は測定範囲が広いため、さまざまな現場モニタリングアプリケーションに対応でき、Bluetooth による接続も可能です。TVA2020 分析計は FID と PID の両方の技術を用いて設定できるため、同時検出が可能であり、高度な分析機能を備えています。
1 台の機器でさまざまなガスを正確に測定できます。この携帯型軽量赤外線機器シリーズは作業場の環境大気をモニタリングし、ガスの存在を検知します。非分散赤外線技術とは多重反射により光路長を確保した光学測定技術であり、ほぼリアルタイムで正確な結果が得られます。さまざまな種類の赤外線遮断フィルターを使用することにより、複数波長の測定、干渉回避、複数の化合物の同時測定および未知化合物の同定が可能です。