PFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)汚染に関する懸念の高まりとともに規制環境は急速に変化しており、分析検査ラボは正確な検出と定量の実現という重大な課題に直面しています。
PFAS検査に関しては、現在が未来なのです。現在のPFAS検査が未来を創るのです。ラボの準備と費用対効果に優れた先進的な分析装置への投資は、かつてなく重要になっています。こうした中、当社は、PFAS検査のニーズを満たす検証済みワークフローを開発しました。
PFAS Single Image Workflow-1160x700
PFAS分析において、当社は以下をサポートします:
  • 環境および食品の分析検査ラボ、製造業の品質管理ラボ、自治体/政府のラボ、学術機関などのためにカスタマイズされたPFASワークフローにより、検査の可能性を最大限に引き出す。
  • ターゲットPFASワークフローソリューションの包括的で広範囲のポートフォリオにより、現在の規制要件に対応する。
  • ノンターゲットPFASワークフローのための技術とソフトウエアにより、水、固体、空気、食品中の未知の化合物の検出を可能にする。
  • 世界中で明らかになるPFASの数の増加に対応するようワークフローが進化するのに応じて、専用のテクニカルサポートやリソースを提供する。
当社は、地域のPFAS規制要件に応じたPFASワークフローソリューションを構築しています。これにより、お客さまのラボが特定のニーズに対応するためのサポートを提供します。各ワークフローは、手動または自動のサンプル抽出から、クロマトグラフィーによる化合物の分離、検出、定量まで、分析のあらゆる工程を含んでいます。
AOFワークフロー
多くの分子はその化学構造の一部としてフッ素を含んでいますが、PFASの同定においてはフッ素の含有量が重要です。フッ素含有量は総吸着性有機フッ素(AOF)として、燃焼イオンクロマトグラフィー(CIC)を使用して測定できます。CICメソッドは、US EPA Draft Method 1621などの規制メソッドに適しています。
この高感度な技術は、対象リスト内で考慮されている以上のフッ素の存在を確認することで、新規もしくは予期しないPFASの検出に利用できます。
Regulatory method
検証済みメソッド
Combustion ion chromatography system
燃焼イオンクロマトグラフィーシステム
Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System (CDS)
Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)
燃焼イオンクロマトグラフィー
ソフトウエアおよびレポート作成
PFAS検査用のターゲット分析ワークフロー
LCおよびGCトリプル四重極質量分析を使用したPFAS規制メソッド:特定のPFASのターゲット分析では、低濃度(ng/L)であっても、この強力な技術が正確な定量と同定を実現します。
水質分析用のターゲットPFASワークフロー – 100 µl直接注入法 
直接注入法は、サンプルの希釈、ろ過、酸性化と、それに続くLC-MS/MS分析に基づいています。この直接分析法は、飲料水以外のさまざまなマトリックスに含まれる24種類の異なるPFAS化合物を検出でき、US EPA 8327やASTM D7979などのメソッドで使用されています。
ISO 21675:2019は欧州で広く使用されており、ろ過されていない水の中に含まれる特定のPFASの測定方法を規定しています。EUでは、20種類のPFASを規制しているDrinking Water Directive (EU) 2020/2184に準拠する必要がありますさらに、対象となるPFASの数は国ごとに異なる場合があります。たとえば、英国では47、フランスでは7、イタリアでは18、ベルギーでは43のPFASが対象です。
Regulatory method
検証済みメソッド
Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC System
Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLCシステム  + Thermo Scientific Acclaim 120 C18カラム
Thermo Scientific TSQ Altis Triple Quadrupole Mass Spectrometer
Thermo Scientific TSQ Altis Plusトリプル四重極質量分析計
Chromeleon Chromatography Data System (CDS)
Chromeleon CDS
クロマトグラフィーと質量分析による分析および検出
ソフトウエアおよびレポート作成
水および固体マトリックスのターゲットPFASワークフロー – US EPA Method 1633
一部のPFAS規制メソッドでは、LC-MS/MS分析の前に、サンプルの前処理として固相抽出(SPE)を用いた濃縮やクリーンアップが必要です。Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280は水、固体、バイオソリッド、および組織サンプル中のPFASに関するUS EPA Method 1633、または同様のEUメソッドに準拠した分析に、オフラインの自動サンプル前処理装置として使用できます。サンプルスループットを向上させ、分析の所要時間の短縮します。
Regulatory method
検証済みメソッド
Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC System
Vanquish Flex UHPLCシステム  +  Acclaim 120 C18カラム
Thermo Scientific TSQ Altis Triple Quadrupole Mass Spectrometer
TSQ Altis Plusトリプル四重極質量分析計
Chromeleon Chromatography Data System (CDS)
Chromeleon CDS
クロマトグラフィーと質量分析による
分析および検出
ソフトウエアおよびレポート作成
大気環境中のターゲットPFASワークフロー
US EPAはPFASの大気排出をより適切に規制することに取り組んでおり、Other Test Method 45 (OTM-45)は固定源から排出される特定のPFASに関する測定方法です。欧州では、19種類のPFASを分析するために、熱脱離ガスクロマトグラフィー(TD-GC-MS/MS)を用いて、大気中の中性およびイオン性PFASの両方に対応する分析手法が開発されました。
熱脱離は、大気中のPFAS種などの有機汚染物質の分析に適した手法です。特殊な吸着剤を充填したステンレススチール製の熱脱離チューブをサンプリング媒体として使用することで、数百リットルの大気からサンプルを事前濃縮できます。熱脱離ユニットは最大100サンプルを連続して無人で分析できるため、液体冷媒に要するコストを削減します。
Regulatory method
検証済みメソッド
Thermal desorption unit
熱脱離ユニット
Gas chromatography column
Thermo Scientific TSQ 9610トリプル四重極質量分析計 + Thermo Scientific TRACE 1610 GC
Chromeleon Chromatography Data System (CDS)
Chromeleon CDS
クロマトグラフィーと質量分析による
分析と検出
ソフトウエアおよびレポート作成
オンデマンドWebセミナー:ターゲット化合物の取得によるPFASのスクリーニングと定量範囲の拡大 – 水質分析の枠組みを超えて
このオンデマンドWebセミナーでは、フロリダ大学Gainesville校のJohn Bowden助教が、PFASの抽出と定量において水以外のマトリックスで課題となるブランクの特定やワークフローの検証などについて、その概要を解説しています。このプレゼンテーションでは、EPA Draft Method 1633を実施する際の、LC-MS/MS分析の前の固相抽出(SPE)を用いたターゲットPFAS定量に関しても議論しています。
PFASターゲット分析Webセミナーにアクセスする
PFAS検査のノンターゲットワークフロー
LCおよびGC高分解能精密質量分析:PFASや、フッ素を含有している可能性のあるその他化合物のノンターゲット分析(NTA)では、Thermo Scientific Orbitrapの質量分析計技術と高度なソフトウエアを組み合わせて使用することでPFAS汚染に関する包括的な知見を得られ、規制準拠を確保できます。
現在、40,000種以上の既知のPFAS(さらに多くのPFASが発見されつつあります)が存在し、高分解能精密質量(HRAM)質量分析およびターンキーソフトウエアによるPFASの包括的なノンターゲット分析が必要とされています。これにより、サンプルの特性を報告するためのデータを取得できます。自動サンプル前処理のワークフローは、現在定められた規制メソッドに限定されていないため、さまざまなオプションを利用できます。
オンデマンドWebセミナー:10,000種類以上のPFAS化合物の包括的なプロファイリングのための新しいアプローチ
高分解能精密質量(HRAM)Thermo Scientific Orbitrap技術とThermo Scientific Compound Discovererソフトウエアの組み合わせが、水および土壌サンプル中のPFAS化合物のノンターゲット分析において、どのように強力なツールを提供するかをご覧ください。この簡単なアプローチは、1回の分析で10,000を超えるPFAS化合物の検出と同定を可能にします。
包括的なプロファイリングに関するWebセミナーにアクセスする ›
PFAS検査をより深く理解いただくためのオンデマンドWebセミナーをご覧ください。また、サーモフィッシャーサイエンティフィックが、どのように環境サンプル中のPFAS化合物の分析を容易にしているか、ビデオでご紹介します。
PFASワークフローアプリケーションのパンフレット
PFAS検査の最適なメソッドは、扱っているマトリックスや分析の目的によって異なります。当社の検査および分析ソリューションをご覧ください。
  パンフレットのダウンロード ›
PFASアプリケーションノート一覧
大気および食品中のPFAS分析、ノンターゲットPFAS分析のアプリケーションや、分析における化学物質および消耗品に関する説明が含まれています。
一覧のダウンロード ›
斬新な科学的アプローチ
デューク大学のLee Ferguson博士が、PFASの水源に与える影響と、それが何を意味するかについて議論します。
現在および将来の規制基準に対応するために必要な技術
更新され続ける地域の規制に対応するために、PFAS認定ラボが考慮する必要のある重要な事項について学べます。ターゲットおよびノンターゲットPFAS分析のワークフロー戦略について説明し、さまざまな種類のPFASスクリーニングとプロファイリング解析に最適なプラットフォームソリューションや、ノンターゲットスクリーニングのオプションを選択する際のガイダンスを提供します。
ホワイトペーパーのダウンロード ›
Semi-automated solid phase extraction clean-up of soil samples
土壌サンプルの半自動固相抽出クリーンアップ
このアプリケーションノートでは、EPA Draft Method 1633に準拠した、土壌サンプル中のペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)のLC-MS/MS分析について詳しく学べます。
アプリケーションノートのダウンロード ›
*必須項目