Search Thermo Fisher Scientific
オンライン硫黄分析計があれば、コストや時間のかかるラボラトリーでのサンプリングが必要なくなります。応答が迅速であり、フレアガス、液体、蒸気中の微量硫黄および全硫黄を幅広い範囲で測定できるため、信頼性の高い排気モニタリングが可能です。
クリーン燃料
SOLA iQ は優れた安定性および精度を備えているため、精製業者は適切なタイミングでプロセスを調整でき、脱硫および燃料ハンドリング操作の経済効率を高められます。
フレアガス&凝縮性蒸気
非常に高精度の SOLA iQ Flare 分析計は硫黄測定のダイナミックレンジが 10 ppm から 100%(体積)であり、測定レンジを高レベルから低レベルに変更する際の応答時間が短いため、フレアスタック中の硫黄排出を確実に報告できます。SOLA iQ Condensible Vapors は 5 ppm から 1%の硫黄および微量硫黄を測定します。
マルチキャリブレーション/マルチストリーム
SOLA iQ 分析計があれば、硫黄濃度の異なる複数の気流(バッチ処理、反応炉の入口/出口など)を 1 台の分析計で測定できます。
クリーン燃料
SOLA iQ は優れた安定性および精度を備えているため、精製業者は適切なタイミングでプロセスを調整でき、脱硫および燃料ハンドリング操作の経済効率を高められます。
フレアガス&凝縮性蒸気
非常に高精度の SOLA iQ Flare 分析計は硫黄測定のダイナミックレンジが 10 ppm から 100%(体積)であり、測定レンジを高レベルから低レベルに変更する際の応答時間が短いため、フレアスタック中の硫黄排出を確実に報告できます。SOLA iQ Condensible Vapors は 5 ppm から 1%の硫黄および微量硫黄を測定します。
マルチキャリブレーション/マルチストリーム
SOLA iQ 分析計があれば、硫黄濃度の異なる複数の気流(バッチ処理、反応炉の入口/出口など)を 1 台の分析計で測定できます。
液相および気相サンプル中の全硫黄および微量硫黄濃度を測定し、プロセス最適化、収益の最大化および規制遵守を実現します。独自のパルス紫外蛍光(PUVF)技術および実績のある Pyrolysis システムを採用した SOLA iQ 分析計は、成果が認められている全硫黄分析計 SOLA II のレンジをもとに設計され、全硫黄含量 2 ppm から 100%までを測定でき、わずか 25 ppb でも検出できます。
期間限定でのご提供です!
お持ちの SOLA I、 SOLA II またはその他のブランドの硫黄分析計を下取りに出すと、SOLA iQ 購入時に最大 20,000 ドルの割引をご利用になれます。SOLA iQ の予備部品キットもまとめてお買い上げいただくと、20%オフになります。今すぐ、最新モデルにアップグレードしましょう!
このオファーは今から 2020 年 6 月 30 日まで有効です。
Thermo Scientific SOLA II 硫黄オンライン分析計を使用して、液体炭化水素燃料プロセスストリーム中の総硫黄量を測定できます。この実績ある現場用硫黄分析計は、高度なメンテナンスなしで確実に低 ppm レベルの測定ができる全硫黄分析機器のニーズにお応えして、年々厳しくなる燃料中硫黄レベルの規制要件 Tier 3 への準拠をお手伝いします。
Thermo Scientific SOLA II 硫黄オンライン分析計を使用して、液体炭化水素燃料プロセスストリーム中の総硫黄量を測定できます。この実績ある現場用硫黄分析計は、高度なメンテナンスなしで確実に低 ppm レベルの測定ができる全硫黄および微量硫黄分析計のニーズにお応えして、年々厳しくなる燃料中硫黄レベルの規制要件 Tier 3 への準拠をお手伝いします。
Download this free eBook to discover how gas analysis using process mass spectrometers and sulfur analyzers monitor flare stack emissions to comply with flare operating limits.
Thermo Scientific AutoCONFIG software is the robust interface of the SOLA iQ. Designed to empower the user, the interface is simple to configure eliminating the need for in depth programming.
Thermo Fisher Scientific Service Solutions are a vital component of your product’s lifecycle. These comprehensive solutions are exclusively created to drive optimal performance of your time-critical instruments.
When you partner with Thermo Fisher Scientific, you gain access to engineers trained within the same factory your instruments were manufactured. We only ship spare parts that were designed specifically for your instrument. Our expert service team is truly an integrated part of your product’s life cycle.