磁場セクター型GC-HRMSの特長
過去10年以上にわたり世界の科学コミュニティーでDFS磁場セクター型GC-HRMSが選択されてきた理由は、日常的なダイオキシンおよびPOPsの定量分析における優れた性能にあります。そして今でもDFS磁場セクター型GC-HRMSは、堅牢なパフォーマンスと信頼性に優れた結果の提供において、絶対的な地位を維持し続けています。
堅牢な感度
磁場セクターテクノロジーをベースとしたDFS磁場セクター型GC-HRMSは、ダイオキシンとPOPsのルーチン分析に用いられており、サンプルの種類やマトリックスを問うことなく、究極の信頼性を提供します。大容量のイオン源と高性能のターボポンプを装備しており、最大限の感度と堅牢性を備えています。
国際的な規制への準拠
食品の輸出入管理や環境分析においては、数多くの法律や分析法を遵守する必要があります。DFS磁場セクター型GC-HRMSは、米国環境保護庁を始め、EUやJISなどで定められた現行の公定分析法や規制のすべてに準拠する唯一のGC-MSシステムです。
信頼性
線形性に優れた検出能と、マトリックスに依存しないキャリブレーションに加えて、分析実行のたびに自動質量校正を行うことで、信頼性の高い分析結果を提供します。さらに、システムの各設置時には、ダイオキシン用の最適な設置仕様が提示され(2378-TCDDを基準とする4シグマノイズ定義)、またLOD/LOQは、各サンプル分析ごとに計算されるS/Nリアルタイム検出限界値を用いて計算されます。
トレーサビリティ
DFS磁場セクター型GC-HRMSはロックマストレースに対応しており、装置の安定性やサンプルマトリックスの効果を常にモニタリングすることで、EPA1613など公定メソッドへの準拠が確保されます。さらに、質量分解能は各分析ごとにログファイルに記録され、安定した選択性を示す証拠となります。
柔軟性と生産性
DFS磁場セクター型GC-HRMSは柔軟な構成が可能で、独自のデュアルGC構成とすることができ、最大4カラムの設置オプションも用意されています。システムはPFKやFC43などのさまざまな標準ガスで動作し、DualData XLオプションは約2倍のサンプルスループットを実現します。
使いやすさとメンテナンス性
真空を解除せずにイオン源を交換できるため、迅速なメンテナンスが可能です。さらに、分離バルブにより、必要に応じてイオン源ハウジングのベントが行えます。
磁場セクター型GC-HRMSに関する動画
ダイオキシンおよびPCB分析における生産性の最大化
ダイオキシン分析用の磁場セクター型質量分析計とThermo Scientific DFS磁場セクター型GC-HRMSに関する6つの事実とは何でしょう?シリーズを閲覧して詳細をご確認ください。
ダイオキシンおよびPCB分析における生産性の最大化
Thermo Scientific DFS磁場セクター型GC-HRMSのDualData XLモジュールは、ダイオキシンおよびPOPs分析のスループットパフォーマンスを倍増するよう設計されています。
NofaLabラボへの訪問
NofaLabラボ(ロッテルダム)の研究チームが、磁場セクター型GC-HRMSを用いたダイオキシン分析ワークフローについて紹介し、彼らの顧客にとって迅速なターンアラウンドタイムがどれほど重要かを説明します。
カナダのバンクーバーにあるPacific RimラボをDFS磁場セクター型GC-HRMS製品チームと訪問
DFS磁場セクター型GC-HRMS製品チームが、ダイオキシンおよびPOPs分析において高い生産性を誇るPacific Rimラボを訪問します。
国際的な規制に準拠したダイオキシンおよびPOPs分析を支えるDFS磁場セクター型GC-HRMS
DFS磁場セクターはルーチンアプリケーションに適した感度と堅牢性を備えており、ダイオキシンおよびPOPs分析における国際的な規制への準拠を実現します。
ダイオキシンおよびPCB分析における生産性の最大化
ダイオキシン分析用の磁場セクター型質量分析計とThermo Scientific DFS磁場セクター型GC-HRMSに関する6つの事実とは何でしょう?シリーズを閲覧して詳細をご確認ください。
ダイオキシンおよびPCB分析における生産性の最大化
Thermo Scientific DFS磁場セクター型GC-HRMSのDualData XLモジュールは、ダイオキシンおよびPOPs分析のスループットパフォーマンスを倍増するよう設計されています。
NofaLabラボへの訪問
NofaLabラボ(ロッテルダム)の研究チームが、磁場セクター型GC-HRMSを用いたダイオキシン分析ワークフローについて紹介し、彼らの顧客にとって迅速なターンアラウンドタイムがどれほど重要かを説明します。
カナダのバンクーバーにあるPacific RimラボをDFS磁場セクター型GC-HRMS製品チームと訪問
DFS磁場セクター型GC-HRMS製品チームが、ダイオキシンおよびPOPs分析において高い生産性を誇るPacific Rimラボを訪問します。
国際的な規制に準拠したダイオキシンおよびPOPs分析を支えるDFS磁場セクター型GC-HRMS
DFS磁場セクターはルーチンアプリケーションに適した感度と堅牢性を備えており、ダイオキシンおよびPOPs分析における国際的な規制への準拠を実現します。
リソース
関連製品
ご注文情報
お問い合わせ
*必須項目