Search Thermo Fisher Scientific
お客様の作業負荷、スキルレベル、分析ニーズに最適なThermo Scientific Nicolet FT-IR分光光度計をお選びください。赤外分光法のリーディングカンパニーとして、品質管理ラボ、最先端の研究ラボ、あるいはトラブルシューティングを行う分析サービスサポートラボに信頼性の高いデータを提供します。当社のサポートチームはお客様のラボの業務を迅速にサポートします。
Thermo Scientific FT-IR分光光度計はすべてクラウド対応となったため、いつでもどこでもデータを確認して共有することができます。
フーリエ変換赤外(FT-IR)分光法は、以下の用途に使用できます。
Nicolet Summit X & PRO | Nicolet iS20 | Nicolet iS50 | Nicolet iS50R | Nicolet iG50 | |
---|---|---|---|---|---|
特長: | |||||
スペクトル領域 | 中赤外 | 中赤外 | 遠赤外、中赤外、近赤外、可視 | 遠赤外、中赤外、近赤外、可視 | 専用の遠赤外、中赤外、近赤外 |
自動領域変更 | なし | なし | あり(ABXオプション) | あり(ABXオプション) | なし |
S/N比 ⱡ | X 35,000:1;PRO 40,000:1 | 50,000:1 | >50,000:1 | >50,000:1 | >50,000:1 |
スペクトル分解能(cm-1) | X 0.6; PRO 0.45 | 0.25 | <0.09 | <0.09 | <0.09 |
スキャンモード | 線形 | 線形 | 線形、デュアルチャネルオプション | 線形、デュアルチャネル、ステップスキャン、TRS | リサーチグレード |
外部ポート数 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
利用可能アクセサリ(詳細は下記)◊ |
|
|
|
| オンライン、インライン、アットラインサンプリング |
使用環境 | 携帯およびラボ | ラボ | ラボ | ラボ | 製造 |
ASTM、EP/JP/USP、21CFR-P11準拠 | あり | あり | あり | あり | あり |
マイクロサンプリング(空間分解能) | 100ミクロン | 10ミクロン | 10ミクロン | 10ミクロンおよび単膜コーティング | なし |
携帯型 | ✓ | ||||
最適な用途: | |||||
プロセス分析 | ✓ | ||||
材料研究 | ✓ | ✓✓ | |||
分析サポート&法科学 | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||
品質管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
教育 | ✓ | ✓ | |||
対応アクセサリ: | |||||
ダイヤモンドATR | EverestダイヤモンドATR | Smart iTXダイヤモンドATR | 内蔵ダイヤモンドATR | 内蔵ダイヤモンドATR | カスタマイズ可能 |
マイクロサンプリング | SurveyIR赤外顕微鏡 | Nicolet iN5赤外顕微鏡 | Nicolet RaptIR赤外顕微鏡 | Nicolet RaptIR赤外顕微鏡 | カスタマイズ可能 |
気体のサンプリング | あり | あり | あり | あり | なし |
近赤外モジュール | Nicolet iS5N FT-NIR分光光度計 | スマート積分球 | NIR積分球およびブローブモジュール | NIR積分球およびブローブモジュール | 推奨しない |
TGA-IRモジュール | 推奨しない | TGA-IRモジュール | TGA-IRモジュール | TGA-IRモジュール | 推奨しない |
自動ビームスプリッタチェンジャ(ABX) | なし | なし | 内蔵ABX | 内蔵ABX | 推奨しない |
ラマンモジュール | なし | 不可 | 可 | 可 | 不可 |
GC-IRモジュール | なし | 不可 | 可 | 可 | 不可 |
高度な実験 | PM-IRRAS、VCD、ステップスキャン、TRS* |
*PM-IRRAS = 偏光変調-赤外反射-吸光分光分析
VCD = 振動円二色性
TRS=時間分解分光法
ⱡ 1分間のSNR、4 cm-1分解能、Blackman-Harrisアポダイゼーション