全自動ガスボックスを備えたシンプルで汎用的なシングルアトマイザーAAS。フレーム分析を主要なニーズとしつつファーネスサンプルも時折行うラボに適した完璧なソリューションです。
シングルグラファイトファーネスアトマイザーにより困難な検出下限にも対応し、ゼーマンおよびD2バックグラウンド補正により干渉を除去します。
標準(D<69>2
およびゼーマンファーネスオプションが用意された、独自のデュアルアトマイザーAAS。最適化を容易に行うために不可欠なファーネスビジョンツールです。ハイスループット環境に最適です。
| フレーム分析用iCE 3000シリーズAAS | ファーネス分析用iCE 3000シリーズAAS |
---|
概要 | - 堅牢
- 迅速
- 高い信頼性
- コンパクト
- 高い費用対効果
- 幅広い検出能力(>60元素)
- 液体サンプルおよび溶解サンプルに最適
| - 堅牢
- 無人分析
- ウィザードを主軸としたメソッド開発フローによりユーザーをガイドして最適な分析パラメータを確保
- 複雑なマトリックスを日常的に分析するラボに最適
- 少量の液体サンプルに最適
|
正確性と精度 | 干渉を適切に除去することで信頼できる精度を確保 | 効率的な干渉除去 |
感度 | mg/Lレベル、一部の元素ではより高感度 | 低いµg/Lレベル、一部の元素ではより高感度 |
詳細についてはAASラーニングセンターでご確認ください ›
942350033312, 942350033311, 942350033302, 942350033301, 942350023411, 942350023412, 942350023500, 942350023501