Search Thermo Fisher Scientific
当社の堅牢なICP-OESシステムでは、単元素測定のAASやマイクロ波プラズマ原子発光分光分析よりもはるかに優れた多元素測定テクノロジーに、操作性に優れたソフトウェアが組み合わされています。高いサンプルスループットを必要としないラボや、ICP-OESを始めて使用するユーザー、シンプルに多元素分析を行いたいユーザーに最適です。
高マトリックスの微量元素サンプルの多元素分析を高感度で行い、ユーザーのデータ要件を満たします。これらの装置では、1回の測定で測定波長域全体を測定するiFR分析モード、UV領域のスペクトルをより高感度で測定するeUV分析モードが用意されています。
iCAP PRO ICP-OES | iCAP PRO X ICP-OES | iCAP PRO XP ICP-OES | iCAP PRO XPS ICP-OES | ||
---|---|---|---|---|---|
プラズマビュー | 垂直ラジアルまたは垂直デュオ | ||||
起動時間 | 1時間(オフ状態から) | 15分(スタンバイ状態から) | 5分(スタンバイ状態から) | ||
測定波長域 | iFRモード167.021 nm~852.145 nm | iFRモード167.021 nm~852.145 nm eUVモード167.021 nm~240.063 nm | |||
分解能(200 nm) | 7 pm | ||||
測定モード | iFR | iFRおよびeUV | |||
カメラテクノロジー | CID821 | ||||
全スペクトル領域の捕捉 | はい | ||||
RFソース(ラジアル) | 1150 W | 750、1,150、1,350 W | 750~1,600 W | ||
RFソース(デュオ) | 1150 W | 750、1,150、1,350 W | 750~1,600 W | ||
ガス流量制御 | 最適化MFC | 可変MFC | |||
プラズマガス | 12.5 L/分(固定) | 固定、 8.5、12.5、14.5 L/分で最適化 | 0~20 L/分 | ||
補助ガス | 0.5 L/分(固定) | 選択可 0.5、1、1.5 L/分 | 0~2 L/分 | ||
ネブライザーガス | 0.3~0.8 L/分 | 0~1.5 L/分 | 0.0~1.5 L/分 | ||
追加ガス | — | 0~0.25 L/分 |
*必須項目