Search Thermo Fisher Scientific
当社ではポートフォリオを拡張し、Advanced Bioprocessing のフィードとサプリメントの製品群を取り扱い始めました。バッチ培養と比較して細胞培養を 2 ~ 5 倍効率よく行えるように設計したさまざまなフィードとサプリメントからお選びいただけます。Gibco EfficientFeed+ + と GlycanTune+ Feeds を使用することで、バイオリアクターのワーキングボリュームに対する影響を、従来のフィードと比べ小さくすることが可能です。当社は Gibco Advanced Granulation Technology(AGT)で超高濃縮栄養成分をお届けすることが可能です。、Gibco Advanced Granulation Technology(AGT)はリスクを低減するため簡単で迅速に調製ができるように設計されています。
EfficientFeed + Supplements |
|
GlycanTune Total Feeds |
|
Feed Kits | 当社の Feed Kits で、フィードとサプリメントを試すことができます。 すべてのキットには、ユーザーマニュアルが含まれ、サプリメントの検討方法が記載されています。 |
OneFeed Supplement | OneFeed は、培地と細胞株で細胞性能を改善し、様々な CHO 株で増殖と生産性を強化するフィードのサプリメントとして使用できます。この柔軟なフィードは、既存のプロセスにも追加できます。 |
Resurge™ Chemically Defined Supplements CD1–5 without Glucose and L-Glutamine | Resurge 製剤は、さまざまな基礎培地を補完し、複数の宿主細胞株を使い、シェーカーフラスコやベンチスケールバイオリアクターを含む多様な培養系で使用できるよう開発しました。製品の汎用性を高めるため、グリコースと L-グルタミンは、最終製品に含みません。従って、ユーザーは、これら 2 つの成分を適宜追加しモニタリングしてください。 |
GlycanMod Pak Supplements | GlycanMod Pak Supplements には、複数のオプションがあり、必要性に合ったサプリメントを柔軟に選択できます。これらのサプリメントは、標的とする N-グリカンのプロファイルを異なる培地と細胞発現系で達成するため、ガラクトシル化を促進する独特な設計です。コントロール可能な範囲を広げ、治療の成功を実現するのに役立ちます。 Gibco GlycanMod G100、G125、G150、および G175 サプリメントは、テストしやすいパックです。滴定可能で、望ましいガラクトシル化のパターンが得られるよう必要に応じて追加できます。GlycanMod Pak Supplements は、ガラクトシル化の必要性を満たすソリューションで、製品の市場投入を早めます。 |
最初に試すべきフィードとサプリメントを、下記のフローで確認してください。細胞培養の最適化や改善については、Gibco BioProduction サービスチームにご相談ください。
Gibco Dynamis 培地を使用すると、高いタイター、プロセス開発の迅速化、シームレスなスケールアップが可能となります。
| Applied Biosystems GlycanAssure Glycan Analysis and Quantitation System 高スループットと高データ品質を組み合わせた初めてのグリカン分析プラットフォームです。統合グリカン分析プラットフォームを提供し、労力、時間、費用を節約できます。 | フィード開発および最適化のサービス |