Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientificの樹脂充填済みのプレパッククロマトグラフィーカラムを使用してタンパク質を精製することで、時間とコストを削減できます。当社は、さまざまなカラムサイズとフォーマットの製品を提供しています。当社のカラムは、プロセス開発、ベンチスケール、分取クロマトグラフィーに使用されるGoPureやMiniChromカラムなどの少量のロボットカラムから、スケール製造に使用される大容量のEvolveDプレパッククロマトグラフィーカラムまで、幅広いサイズをご用意しています。
お客様の用途にかかわらず、いつでもすぐに使用できるカラムをご用意しています。プレパックカラムで生産性を向上:
当社のプレパックカラムはさまざまなフォーマットで提供され、ハイスループットスクリーニング、プロセス開発、ベンチスケールスクリーニング、および分取クロマトグラフィーに適しています。
カラムタイプ |
RoboColumn™ |
GoPure |
MiniChrom™ |
プレパック |
|||||
アプリケーション |
|
|
|
|
|||||
容量 |
50 µL |
200 µL |
600 µL |
1 mL |
5 m: |
1 mL |
5 mL |
1 mL |
5 mL |
直径 |
0.5 cm |
0.5 cm |
0.5 cm |
0.5 cm |
0.8 cm |
0.8 cm |
0.8 cm |
0.7 cm |
1.4 cm |
ベッド高 |
0.25 cm |
1 cm |
3 cm |
5 cm |
10 cm |
2 cm |
10 cm |
2.5 cm |
3.25 cm |
ハイスループットスクリーニング(プロセス開発)
Robocolumnは、8カラムストリップで提供される小型クロマトグラフィーカラムです。これらのカラムは、ロボット式リキッドハンドリングプラットフォームを使用した完全自動およびパラレルクロマトグラフィー分離に有用です。50 µL、200 µL、600 µLの容量をご用意しています。
ベンチスケールのプロセス開発スクリーニング
GoPureおよびMiniChromカラムは、ベンチスケールの樹脂スクリーニング、プロセス開発、およびサンプル調製用に設計されています。1 mLカラムは、便利で使いやすいプレパックカラムで、アプリケーションの実行可能性やラボスケールの精製を迅速にスクリーニングするのに使用できます。5 mLカラムのベッド高10 cmは、ベンチスケールでの初期プロセス開発を可能にします。
分取クロマトグラフィー
お客様の分取クロマトグラフィーのニーズに合わせて、アフィニティー樹脂をカラムにプレパックしています。この樹脂は、少量のタンパク質を簡単かつ効率的に精製するのに使用できます。
CaptureSelectアフィニティークロマトグラフィー樹脂は、当社独自のアフィニティー精製ソリューションで、ラクダ科由来のシングルドメイン[VHH]抗体フラグメントをベースとしています。アフィニティー樹脂は、添加サンプルに左右されることなく、1ステップで高純度のターゲット分子を提供します。
アフィニティーリガンドは、ターゲット分子に対する高い特異性、精製プロセス中でのマイルドな溶出、最終的な樹脂の高い安定性など、必要とされるすべての要件を満たすように開発されています。樹脂の製造は動物由来成分を含まないため、商用の精製プロセスでの使用が可能です。
製品 |
RoboColumn (50 µL/200 µL/600 µL) |
GoPure 0.2または1 mL/MiniChrom 1 mL |
GoPure 5 mL/MiniChrom |
プレパック1 mL |
プレパック5 mL |
|
FcXL |
|
|
||||
FcXP | 5943712200 (200 µL) |
5943712001 | 5943712005 | 494371201 | 494371205 | |
CH1-XL |
(200 µL) |
5943462001 | 5943462005 | |||
Kappa XL |
|
|
||||
Kappa XP |
5943212200 |
|
||||
MabCapture A Select |
A30727 A30728 |
|
|
|||
MabCapture A |
A30725 A30726 |
|
|
|||
HSA |
5912970200 (200 µL) |
|
|
|
|
|
C-tagXL |
|
|||||
AAVX |
|
|
|
|||
AAV8 |
|
|
|
|||
AAV9 |
|
|
|
|||
mRNA | POROS Oligo (dT) 25 | A48349 A48350 |
A48351 A48352 |
A48607 |
POROSイオン交換樹脂は、広範囲なpHおよび導電率の条件下で優れた動的結合能を発揮するように設計されており、プロセス開発の柔軟性と製造スループットを高めます。
POROS陰イオン交換樹脂は、低PIの分子を結合させて結合/溶出モードで使用することも、不純物を結合させてモノクローナル抗体などの目的タンパク質を結合させないで精製するフロースルーモードで使用することもできます。POROS HSおよびXS樹脂は、スルホプロピル表面官能化に基づく強陽イオン交換樹脂で、より基本的なタンパク質および生体高分子の精製を目的としています。特に、プロセス不純物および凝集体の分離に適しています。
POROS HIC樹脂にはさまざまな疎水度をご用意していますので、結合 - 溶出モードおよびフロースルーモードのアプリケーションに適しています。この樹脂は、タンパク質、抗体フラグメント、抗体薬物複合体(ADC)、その他の高分子など、さまざまな生体分子の精製に低塩濃度で使用できます。
CaptureSelectアフィニティークロマトグラフィー樹脂は、当社独自のアフィニティー精製ソリューションで、ラクダ科由来のシングルドメイン[VHH]抗体フラグメントをベースとしています。アフィニティー樹脂は、添加サンプルに左右されることなく、1ステップで高純度のターゲット分子を提供します。
アフィニティーリガンドは、ターゲット分子に対する高い特異性、精製プロセス中でのマイルドな溶出、最終的な樹脂の高い安定性など、必要とされるすべての要件を満たすように開発されています。樹脂の製造は動物由来成分を含まないため、商用の精製プロセスでの使用が可能です。
製品 |
RoboColumn (50 µL/200 µL/600 µL) |
GoPure 0.2または1 mL/MiniChrom 1 mL |
GoPure 5 mL/MiniChrom |
プレパック1 mL |
プレパック5 mL |
|
FcXL |
|
|
||||
FcXP | 5943712200 (200 µL) |
5943712001 | 5943712005 | 494371201 | 494371205 | |
CH1-XL |
(200 µL) |
5943462001 | 5943462005 | |||
Kappa XL |
|
|
||||
Kappa XP |
5943212200 |
|
||||
MabCapture A Select |
A30727 A30728 |
|
|
|||
MabCapture A |
A30725 A30726 |
|
|
|||
HSA |
5912970200 (200 µL) |
|
|
|
|
|
C-tagXL |
|
|||||
AAVX |
|
|
|
|||
AAV8 |
|
|
|
|||
AAV9 |
|
|
|
|||
mRNA | POROS Oligo (dT) 25 | A48349 A48350 |
A48351 A48352 |
A48607 |
POROSイオン交換樹脂は、広範囲なpHおよび導電率の条件下で優れた動的結合能を発揮するように設計されており、プロセス開発の柔軟性と製造スループットを高めます。
POROS陰イオン交換樹脂は、低PIの分子を結合させて結合/溶出モードで使用することも、不純物を結合させてモノクローナル抗体などの目的タンパク質を結合させないで精製するフロースルーモードで使用することもできます。POROS HSおよびXS樹脂は、スルホプロピル表面官能化に基づく強陽イオン交換樹脂で、より基本的なタンパク質および生体高分子の精製を目的としています。特に、プロセス不純物および凝集体の分離に適しています。
POROS HIC樹脂にはさまざまな疎水度をご用意していますので、結合 - 溶出モードおよびフロースルーモードのアプリケーションに適しています。この樹脂は、タンパク質、抗体フラグメント、抗体薬物複合体(ADC)、その他の高分子など、さまざまな生体分子の精製に低塩濃度で使用できます。
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
RoboColumnおよびMiniChromは、Repligenの登録商標です