Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ DynaChrom™ Single-Use Chromatography Systemは、シングルユース技術における当社の新たなイノベーションであり、幅広い動作範囲と柔軟な設計を備えた高性能なソリューションであるため、近年のダウンストリームバイオプロセシングの高度な要求に応えることができます。モノクローナル抗体(mAb)およびウイルスベクター(VV)産生において、ダウンストリームバイオプロセシングの主要なプロセスステップであるタンパク質精製向けの完全なシングルユースソリューションです。
3種類のポンプサイズとさまざまなサイズの液体トランスファーアセンブリを用いて、DynaChromシングルユースクロマトグラフィーシステムは広い流量範囲に対応し、5種類のポンプで構成することが可能で(最小2台、最大3台)、プロセス開発や製造に適した送液を実現します。独自のシングルユースマニホールドデザインにより、従来のピンチバルブに伴うリスクを低減します。ゼロデッドレッグバルブとリングフラッシュデザインを採用した新規のマニホールドデザインにより、次の工程を開始する前にその前の工程の液体を瞬時に洗い流すことができます。
シングルユースのトランスファーアセンブリは、ホールドアップ量を最小限に抑えるように最適化されており、個々の送液アセンブリのサイズは、シングルユースのポンプヘッドとシングルユースのセンサーを使用したときの流量に適合しています。流路に使用されるすべての接液面の材料については、化学的適合性と一般的に使用される溶媒/溶液に対する耐性が検証されています。接続部におけるリークのリスクを最小限に抑えるため、シングルユーストランスファーアセンブリにはThermo Scientific BioTitanリテンションデバイスが採用されています。
Emerson製※のDeltaV分散制御プラットフォームを搭載したThermo Scientific TruChrom自動化ソフトウェアは、セットアップと稼働が容易で、プロセス開発からcGMP製造に至るまでのシームレスなデータ移行を実現します。また、HyPerforma S.U.B.、S.U.F.、S.U.M.に搭載されているThermo Scientific TruBioソフトウェアをご使用のお客さまは、アップストリームからダウンストリームまでの連続処理が可能になります。デフォルトのバッチレシピは、ユーザーの要件に応じて変更でき、時間を節約することができます。
人間工学に基づいて省スペースで使用できるように設計されたDynaChromシングルユースクロマトグラフィーシステムは、トランスファーアセンブリの接続や監視・制御のための操作など、システム操作やメンテナンスを快適かつ簡単に行うことができます。
独自のマニホールドデザイン
幅広い流量範囲
ゼロデッドレッグバルブとリングフラッシュデザイン
Emerson DeltaVオートメーションプラットフォームを採用
※DeltaVは、Emerson Electric Co.の商標です
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
For research use or further manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.