Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Attune NxT フローサイトメーターのデモ動画
Designed for faster experimental run times, the Invitrogen Attune NxT compact flow cytometer offers rapid and accurate analysis for a broad range of sample types.Experience the difference.
配達前にドアへ Clogging(殺到)するとピザを受け取れない?!
Scientists racing to get pizza before it is done are clogging at doors.Clogging is not a problem with the Invitrogen Attune NxT Flow Cytometer as it is with other cytometers that leads to sample loss, project delays, and the need to monitor.
Clogging(木靴)はオランダの名物ですが、ラボの Clogging(目詰まり)は問題です。Attune NxT フローサイトメーター
Researchers frustrated by clog dancing in the lab.Clogging is great in Holland, not in the lab.The Attune NxT Flow Cytometer.
フローサイトメトリー - 目詰まりなしのフローサイトメーター - Rube Goldberg
Traditionally, flow cytometers clog with large clumpy samples.This leads to sample loss, project delays, and the need to monitor.Invitrogen Attune NxT flow cytometer is designed to reduce the risk of clogging and protecting your precious samples.
投入されたサンプルの容量はピペットを使用するように計量します。プランジャーが押されテンションが生じます(図 1A)。サンプルによりプランジャーが押し上げられるとテンションが解放されます(図 1B)。このコントロールされた高圧下では目詰まりが起こりにくくなります。
図 1.サンプル取り込み用のシリンジベースのシステムは、Attune NxT フローサイトメーターの目詰まり防止用デザインの特長のひとつです。
Attune NxT フローサイトメーターは、装置の目詰まりに関係する手間や作業の中断、サンプルのロスを最小限に抑え、さらに多様なサンプルを用いたハイスループットの統計解析を実現するように設計されています。癌細胞、心筋細胞、脂肪細胞など、これまでフローサイトメトリーでの解析が難しかったサンプルや大きなスフェア状の細胞も解析できます。
Attune NxT フローサイトメーターで実績のある解析が困難な細胞タイプの例を以下、ご覧ください(表 1)。
Sample type | Demonstrated example | Published References |
---|---|---|
Algae | Nannochloropsis oculata | |
Bacteria | Escherichia coli | |
Bacillus subtilis | ||
Legionella strains | ||
Staphyloccus aureus | ||
Diatom | Phaeodactylum tricornutum | |
Human | Human adenocarcinoma | |
Human bone marrow (PBMCs) | ||
Human bone osteosarcoma cells (U2OS) | ||
Human cardiomyocytes | ||
Human corneal epithelial cells | ||
Human embryonic kidney (293FT) | ||
Human endothelial cells | ||
Human leukocytes | ||
Human mesenchymal stem cell (hMSC) | ||
Human red blood cells (RBC) | ||
Human T cell leukemia (Jurkat) | ||
Human whole blood | ||
Mouse | Mouse splenocytes | |
Mouse T and B regulatory cells | ||
Mouse cardiomyocytes | ||
Mouse bone marrow | ||
Mouse lung tissue | ||
Mouse tumor cells | ||
Mouse skeletal muscle | ||
Parasites | Plasmodium falciparum | |
L. amazonensis, T. brucei and T. cruzi | ||
Trypanosoma cruzi | ||
Picophytoplankton | Prochlorococcus spp; Synechococcus spp | |
Plants | Arabidopsis thaliana | |
Phalaris arundinacea | ||
Solidago canadensis | ||
Yeast | Candida albicans | |
Saccharomyces cerevisiae | ||
Zebra fish | Zebra fish organs |
Madrid Autónoma 大学の Dr. Bruno Sainz が目詰まりのない経験をどのように述べているかご覧ください。 腫瘍塊の解析に適した Attune テクノロジーの利点を学びましょう。
Invitrogen Attune NxT フローサイトメーターのデモ動画
Designed for faster experimental run times, the Invitrogen Attune NxT compact flow cytometer offers rapid and accurate analysis for a broad range of sample types.Experience the difference.
配達前にドアへ Clogging(殺到)するとピザを受け取れない?!
Scientists racing to get pizza before it is done are clogging at doors.Clogging is not a problem with the Invitrogen Attune NxT Flow Cytometer as it is with other cytometers that leads to sample loss, project delays, and the need to monitor.
Clogging(木靴)はオランダの名物ですが、ラボの Clogging(目詰まり)は問題です。Attune NxT フローサイトメーター
Researchers frustrated by clog dancing in the lab.Clogging is great in Holland, not in the lab.The Attune NxT Flow Cytometer.
フローサイトメトリー - 目詰まりなしのフローサイトメーター - Rube Goldberg
Traditionally, flow cytometers clog with large clumpy samples.This leads to sample loss, project delays, and the need to monitor.Invitrogen Attune NxT flow cytometer is designed to reduce the risk of clogging and protecting your precious samples.
投入されたサンプルの容量はピペットを使用するように計量します。プランジャーが押されテンションが生じます(図 1A)。サンプルによりプランジャーが押し上げられるとテンションが解放されます(図 1B)。このコントロールされた高圧下では目詰まりが起こりにくくなります。
図 1.サンプル取り込み用のシリンジベースのシステムは、Attune NxT フローサイトメーターの目詰まり防止用デザインの特長のひとつです。
Attune NxT フローサイトメーターは、装置の目詰まりに関係する手間や作業の中断、サンプルのロスを最小限に抑え、さらに多様なサンプルを用いたハイスループットの統計解析を実現するように設計されています。癌細胞、心筋細胞、脂肪細胞など、これまでフローサイトメトリーでの解析が難しかったサンプルや大きなスフェア状の細胞も解析できます。
Attune NxT フローサイトメーターで実績のある解析が困難な細胞タイプの例を以下、ご覧ください(表 1)。
Sample type | Demonstrated example | Published References |
---|---|---|
Algae | Nannochloropsis oculata | |
Bacteria | Escherichia coli | |
Bacillus subtilis | ||
Legionella strains | ||
Staphyloccus aureus | ||
Diatom | Phaeodactylum tricornutum | |
Human | Human adenocarcinoma | |
Human bone marrow (PBMCs) | ||
Human bone osteosarcoma cells (U2OS) | ||
Human cardiomyocytes | ||
Human corneal epithelial cells | ||
Human embryonic kidney (293FT) | ||
Human endothelial cells | ||
Human leukocytes | ||
Human mesenchymal stem cell (hMSC) | ||
Human red blood cells (RBC) | ||
Human T cell leukemia (Jurkat) | ||
Human whole blood | ||
Mouse | Mouse splenocytes | |
Mouse T and B regulatory cells | ||
Mouse cardiomyocytes | ||
Mouse bone marrow | ||
Mouse lung tissue | ||
Mouse tumor cells | ||
Mouse skeletal muscle | ||
Parasites | Plasmodium falciparum | |
L. amazonensis, T. brucei and T. cruzi | ||
Trypanosoma cruzi | ||
Picophytoplankton | Prochlorococcus spp; Synechococcus spp | |
Plants | Arabidopsis thaliana | |
Phalaris arundinacea | ||
Solidago canadensis | ||
Yeast | Candida albicans | |
Saccharomyces cerevisiae | ||
Zebra fish | Zebra fish organs |
Madrid Autónoma 大学の Dr. Bruno Sainz が目詰まりのない経験をどのように述べているかご覧ください。 腫瘍塊の解析に適した Attune テクノロジーの利点を学びましょう。