Search Thermo Fisher Scientific
市場初の第三者機関認定クリーンルーム対応CO2インキュベーターをご紹介します。ISO Class 5およびGMP(Good Manufacturing Practices) grade A/B環境に適したThermo Scientific Heracell Vios CR CO2インキュベーターおよびThermo Scientific Forma Steri-Cycle CR CO2インキュベーターは、粒子制御システムを備えており、一般的に使用されるクリーンルーム除染法に適合することが実証された、クリーンルームやGMP生産環境に最適な製品です。
Heracell Vios CR/Forma Steri-Cycle CRインキュベーターは、対象となる粒子サイズに対するISOクラス5適合性を、厳格な試験を通じて標準操作モードと滅菌モードの両方で達成しています。このクリーンルーム適合設計は、DIN EN ISO 14644-14にしたがって単独で完全に評価済みです。
詳細を見る ›
クリーンルーム環境では、CO2インキュベーターは、必要とされる徹底した洗浄に十分耐えられる堅牢性を備えている必要があります。Heracell Vios CR/Forma Steri-Cycle CRインキュベーターの外装は、洗浄とメンテナンスがいまだかつてなく簡単で、クリーンルームやGMP設定で一般的な厳しい除染も容易に行えます。そして、貴重な内容物を健全に保ち、保護したうえで、高い精度で稼動し続けます。
詳細を見る ›
本製品の工業デザインは、進化し続けるクリーンルームおよびGMP生産環境のニーズを確実に満たすために、テストされ、単独で検証されています。完全なファクトリードキュメンテーションパッケージが付属しており、各種証明書ならびに前述の制御された設定での適格性確認とメンテナンスをサポートするために必要なレポートが含まれています。
詳細を見る ›
Heracell Vios 160i CR | Heracell Vios 250i CR | |
概要 | 貴重な細胞のための先進的なインキュベーターデザイン | 貴重な細胞のためのハイスループットラボ向けの先進の大容量 |
容量 | 165 L(5.8立方フィート) | 255 L(9.0立方フィート) |
チャンバータイプ | 直接加熱式 | 直接加熱式 |
ドア開閉方向 | 右開き | 右開き |
外装材料 | 研磨済み304Lステンレス鋼 | 研磨済み304Lステンレス鋼 |
内装をお選びください。 | 304ステンレス鋼 › 100%銅 › セルロッカーシステム(設定可能なシステム) › | 304ステンレス鋼 › 100%銅 › |
滅菌 | Steri-Run(180°) | Steri-Run(180°) |
IP定格 | IP54定格 | IP54定格 |
チャンバー内HEPAフィルター | ISO Class 5内装条件 | ISO Class 5内装条件 |
アクティブパーティクルコントロールシステム | ISO Class 5 GMP grade A/B外部環境 | ISO Class 5 GMP grade A/B外部環境 |
エアフロー技術 | THRIVE: | THRIVE: |
CO2センサー | IR180Si | IR180Si |
O2制御 | オプション1~21%または5~90% | オプション1~21%または5~90% |
湿度 | カバー付きの簡単に排水できる一体型リザーバー | カバー付きの簡単に排水できる一体型リザーバー |
ユーザーインターフェース | iCANタッチスクリーン | iCANタッチスクリーン |
ドキュメンテーションパッケージ | 内蔵 | 内蔵 |
Forma Steri-Cycle 160i CR | Forma Steri-Cycle 250i CR | |
概要 | 貴重な細胞のための先進的なインキュベーターデザイン | 貴重な細胞のためのハイスループットラボ向けの先進の大容量 |
容量 | 165 L(5.8立方フィート) | 255 L(9.0立方フィート) |
チャンバータイプ | ダイレクトヒート | ダイレクトヒート |
ドア開閉方向 | 右開き | 右開き |
外装材料 | 電解研磨304 Lステンレス鋼 | 電解研磨304 Lステンレス鋼 |
内装をお選びください。 | 304ステンレス鋼 › 100%銅 › セルロッカーシステム(設定可能なシステム) › | 304ステンレス鋼 › 100%銅 › |
滅菌 | Steri-Run(180°) | Steri-Run(180°) |
IP定格 | IP54定格 | IP54定格 |
チャンバー内HEPAフィルター | ISO Class 5内装条件 | ISO Class 5内装条件 |
アクティブパーティクルコントロールシステム | ISO Class 5 GMP grade A/B外装条件 | ISO Class 5 GMP grade A/B外装条件 |
エアフロー技術 | THRIVE | THRIVE |
CO2センサー | IR180Si | IR180Si |
O2制御 | オプション1~21%または5~90% | オプション1~21%または5~90% |
湿度 | カバー付きの簡単に排水できる一体型リザーバー | カバー付きの簡単に排水できる一体型リザーバー |
ユーザーインターフェース | iCANタッチスクリーン | iCANタッチスクリーン |
ドキュメンテーションパッケージ | 内蔵 | 内蔵 |
Heracell Vios 160i CR | Heracell Vios 250i CR | |
概要 | 貴重な細胞のための先進的なインキュベーターデザイン | 貴重な細胞のためのハイスループットラボ向けの先進の大容量 |
容量 | 165 L(5.8立方フィート) | 255 L(9.0立方フィート) |
チャンバータイプ | 直接加熱式 | 直接加熱式 |
ドア開閉方向 | 右開き | 右開き |
外装材料 | 研磨済み304Lステンレス鋼 | 研磨済み304Lステンレス鋼 |
内装をお選びください。 | 304ステンレス鋼 › 100%銅 › セルロッカーシステム(設定可能なシステム) › | 304ステンレス鋼 › 100%銅 › |
滅菌 | Steri-Run(180°) | Steri-Run(180°) |
IP定格 | IP54定格 | IP54定格 |
チャンバー内HEPAフィルター | ISO Class 5内装条件 | ISO Class 5内装条件 |
アクティブパーティクルコントロールシステム | ISO Class 5 GMP grade A/B外部環境 | ISO Class 5 GMP grade A/B外部環境 |
エアフロー技術 | THRIVE: | THRIVE: |
CO2センサー | IR180Si | IR180Si |
O2制御 | オプション1~21%または5~90% | オプション1~21%または5~90% |
湿度 | カバー付きの簡単に排水できる一体型リザーバー | カバー付きの簡単に排水できる一体型リザーバー |
ユーザーインターフェース | iCANタッチスクリーン | iCANタッチスクリーン |
ドキュメンテーションパッケージ | 内蔵 | 内蔵 |
Forma Steri-Cycle 160i CR | Forma Steri-Cycle 250i CR | |
概要 | 貴重な細胞のための先進的なインキュベーターデザイン | 貴重な細胞のためのハイスループットラボ向けの先進の大容量 |
容量 | 165 L(5.8立方フィート) | 255 L(9.0立方フィート) |
チャンバータイプ | ダイレクトヒート | ダイレクトヒート |
ドア開閉方向 | 右開き | 右開き |
外装材料 | 電解研磨304 Lステンレス鋼 | 電解研磨304 Lステンレス鋼 |
内装をお選びください。 | 304ステンレス鋼 › 100%銅 › セルロッカーシステム(設定可能なシステム) › | 304ステンレス鋼 › 100%銅 › |
滅菌 | Steri-Run(180°) | Steri-Run(180°) |
IP定格 | IP54定格 | IP54定格 |
チャンバー内HEPAフィルター | ISO Class 5内装条件 | ISO Class 5内装条件 |
アクティブパーティクルコントロールシステム | ISO Class 5 GMP grade A/B外装条件 | ISO Class 5 GMP grade A/B外装条件 |
エアフロー技術 | THRIVE | THRIVE |
CO2センサー | IR180Si | IR180Si |
O2制御 | オプション1~21%または5~90% | オプション1~21%または5~90% |
湿度 | カバー付きの簡単に排水できる一体型リザーバー | カバー付きの簡単に排水できる一体型リザーバー |
ユーザーインターフェース | iCANタッチスクリーン | iCANタッチスクリーン |
ドキュメンテーションパッケージ | 内蔵 | 内蔵 |
注:このツールは、Chrome、Firefox、またはSafariブラウザーで最適にお使いいただけます。詳細を見る ›
このクリーンルーム対応CO2インキュベーターの165 Lモデルでは、360度、スピン、ズーム、回転、検出、操作が可能です。
このクリーンルーム対応CO2インキュベーターの255Lモデルでは、360度、スピン、ズーム、回転、検出、操作が可能です。
汚染から保護し、GMPワークフローに従うために、CO2インキュベーターの購入に当たって考慮すべき点 |
新しい装置への投資をお考えですか?当社の仮想ツールは、お客様の既存のラボ設置面積内での可視化をサポートし、Thermo Scientific装置の仕様に基づいて、お客様が利用可能なスペースを最大限に活用できるようサポートします。
電子ピペット、遠心分離機、環境チャンバーなどのバーチャルラボ装置での360°、スピン、ズーム、回転、検出、および相互作用。