さまざまな超低温保存製品をご用意しており、お客様のニーズに合わせて数多くの選択肢からお選びになれます。以下のカテゴリーから選択することで、適切なフリーザーを容易に見つけられます。
選択ガイド
-80卓上型
-80横型
-80 TDE/RDE/FDE縦型
-40 TDE/RDE/FDE縦型
-80 TSX縦型
概要
個人使用に最適な、小設置面積の卓上型超低温フリーザー。
サンプルの取り出しを頻繁に行うことが一般的な場合に、高い信頼性で長期的なサンプル保存を目的とした横型フロアモデル。
多忙なラボで主力となるこれらの縦型モデルは、-80℃または-40℃の性能が必要な場合に、過酷な使用環境における性能と、信頼性の高い大容量サンプル保存に対する基準を設定します。
多忙で現代的なラボに豊富な機能と優れた性能を提供。もっとも重要なサンプル保存や厳しいラボ環境用に設計され、優れたエネルギー効率を実現。
温度性能
-50℃~-80℃-50℃~-80℃
-50℃~-80℃
-10℃~-40℃
-50℃~-80℃
2インチボックスの保存容量16個63~396個300~600個300~600個400~700個
保存容積
1 cu. ft(28 L)
3 cu. ft(84.9 L)~20 cu. ft(566.3 L)
14.9 cu. ft(422 L)~28.8 cu. ft(816 L)
14.9 cu. ft(422 L)~28.8 cu. ft(816 L)
19.4 cu.ft (549 L)~33.5 cu. ft(949 L)
規制準拠
汎用
汎用
GP/FDAクラスII
GP/FDAクラスII
汎用
普通
普通
静音
静音
超静音
電圧容量
115 V/60 Hz
208~230 V/60 Hz
115 V/60 Hz
208~230 V/60 Hz
 230V/50Hz
115 V/60 Hz
208~230 V/60 Hz
 230V/50Hz
115 V/60 Hz
208~230 V/60 Hz
 230V/50Hz
115 V/60 Hz
208~230 V/60 Hz
230 V/50 Hz
Energy Star規格
2インチボックス600個モデル
2インチボックス600個モデル
承認
エネルギー消費量
最少5.3 kWh/日
最少11 kWh/日
最少10.5 kWh/日
最少8 kWh/日
最少7.9 kWh/日
システム冷媒
HFC
HFC
自然冷媒、低環境負荷
自然冷媒、低環境負荷
自然冷媒、低環境負荷
ユーザーインターフェース
プッシュボタンLED
HICタッチボタン
HICタッチボタン
VICタッチスクリーン
Cloud Connect対応
不可
不可
不可
不可
利用可能なオプション
CO2/LN2バックアップ
CO2/LN2バックアップ
チャートレコーダー
CO2/LN2バックアップチャートレコーダー
CO2/LN2バックアップ
チャートレコーダー
CO2/LN2バックアップ
HIDアクセスコントロール
チャートレコーダー
すべてのモデルをご覧ください
ニーズを満たす超低温フリーザーのカテゴリーを特定してさまざまなモデルをご覧になり、ラボに最適な1台をお選びください。