低温インキュベーター
信頼性の高い環境温度
以下の用途向けです:
  • 生化学的酸素要求量 (BOD)
  • 微生物の生育
  • 食品、飲料、化粧品産業における品質管理
  • 水質検査
  • 細胞培養
  • 微生物学解析
  • または、プロセスの一部に温調制御が必要なアプリケーション。
高い信頼性の温度環境整備は、当社の低温インキュベーター製品ラインにお任せください。 
低温インキュベータ
インキュベーションの改良
Heratherm Refrigerated Incubator
Heratherm 低温インキュベーターをご紹介します。冷却材を使わないペルチェテクノロジーにより、これらのユニットは省エネルギーで 適正温度を正確に維持します。ラボにおける低温インキュベーションで省エネをすることの意義。製品の仕様を見る ›
*コンプレッサーユニット BK6160 でテストした場合。
従来型コンプレッサーユニットを使う機器と比べ、ペルチェテクノロジーを採用した Heratherm 低温インキュベーターは 最大 84% の省エネルギーを実現します。 ファクトシートをダウンロード  ›
Energy savings chart
  *コンプレッサーユニット BK6160 でテストした場合。
**コンプレッサーユニット Precision 815 でテストした場合。