Search Thermo Fisher Scientific
Fluoroskan、Fluoroskan FL、およびLuminoskan装置はパワフルなThermo Scientific SkanItソフトウエアを搭載しているため、プロトコルのセットアップやデータ解析の利便性を向上させます。拡大し続けているSkanItクラウドライブラリの検証済みプロトコルを使用することで時間を節約し、より効率的なワークフローを実現できます。Thermo Scientific Fluoroskan蛍光マイクロプレートリーダーはコンパクトで堅牢な蛍光プレートリーダーで、優れた性能でさまざまな蛍光およびFRETアッセイを実行するよう設計されています。Thermo Scientific Luminoskan発光マイクロプレートリーダーはDLReady認証済みの高感度発光プレートリーダーで、フラッシュ、グロー、およびBRETアッセイなどのさまざまな発光アプリケーションで優れた性能を発揮するよう設計されています。DLReady認証済みのThermo Scientific Fluoroskan FL蛍光発光マイクロプレートリーダーは、蛍光および発光アッセイ用のデュアルモード汎用主力装置です。
Fluoroskan FL、Fluoroskan蛍光、およびLuminoskan発光マイクロプレートリーダーは、すべてのマイクロプレートリーダーに共通する特長に加え、以下を提供します。
試薬ディスペンサー:注入と読み取りを同時実行
装置が読み取るのと同時に、容易かつ正確に試薬を添加できます。これはフラッシュタイプの反応に重要な機能です。すべてのFluoroskanおよびLuminoskanモデルには、ディスペンサー2台、ディスペンサー1台、またはディスペンサーなしの3つのオプションがあります。
6~384ウェルのプレートを読み取り可能な柔軟性
独自の研究ニーズやスループットニーズに合わせてサンプルフォーマットを選択できます。
自動キャリブレーションおよび自己診断
すべての測定で正確な蛍光データを得られます。何かがうまくいかない場合は、信頼性の高い3つのすべての蛍光および発光プレートリーダーが測定の前にユーザーに通知します。
高感度の上方および下方測定
上方および下方測定用のファイバーレス直接照射光学システム。上方測定は、均質性、BRETおよびFRETアッセイに最適で、下方測定は非均一性および細胞ベースのアッセイに非常に重要です。下方測定は、ウェルの底にある細胞層と検出器との距離を短くし、細胞培養培地からの影響を最小限に抑えます。
> 6桁のダイナミックレンジ
FluoroskanおよびLuminoskanリーダーは、1度のランで高感度と広いダイナミックレンジの両方を実現するため、シグナル強度が高いサンプルと低いサンプルを確実に測定します。
インキュベーションおよび振盪
最高45℃でのインキュベーションと回転振盪
マルチポイントウェル測定
ウェル内の読み取りたいポイントをSkanItソフトウエアで指定することで、1つのウェル内の複数のポイントを読み取ることができます。Thermo Scientific蛍光プレートリーダーのマルチポイント測定は、イメージング蛍光スポットアッセイの代替、または定量の補完としても使用できます。
技術 | 仕様 | Fluoroskan | Luminoskan | Fluoroskan FL |
|
| |||
蛍光測定 | 励起波長領域 | 320~700 nm |
| 320~700 nm |
| 発光波長領域 | 360~800 nm |
| 360~670 nm |
| 励起フィルター | 励起フィルターホイールに最大8つのフィルターを設置可能;355 nmおよび485 nmフィルターが標準で付属。その他のフィルターは要望に応じて利用可能。 |
| 励起フィルターホイールに最大8つのフィルターを設置可能;355 nmおよび485 nmフィルターが標準で付属。その他のフィルターは要望に応じて利用可能。 |
| 発光フィルター | 発光フィルターホイールに最大8つのフィルターを設置可能;460 nmおよび538 nmフィルターが標準で付属。その他のフィルターは要望に応じて利用可能。 |
| 発光フィルターホイールに最大6つのフィルターを設置可能;460 nmおよび538 nmのフィルターが標準で付属。その他のフィルターは要望に応じて利用可能。 |
| 感度 | 黒色96ウェルプレートで2 fmolフルオレセイン/ウェル |
| 黒色96ウェルプレートで2 fmolフルオレセイン/ウェル |
| ダイナミックレンジ | >6桁 |
| >6桁 |
発光測定 | スペクトル範囲 |
| 270~670 nm | 270~670 nm |
| 感度 |
| フラッシュ反応を使用した場合に、白色384ウェルプレートで10 amol ATP/ウェル | フラッシュ反応を使用した場合に、白色384ウェルプレートで40 amol ATP/ウェル |
| ダイナミックレンジ |
| >6桁 | >6桁 |
| 発光フィルター |
| フィルターホイールに最大6つの発光フィルターを設置可能。その他のフィルターは要望に応じて利用可能。 |
|
一般特性 | ディスペンサーの数 | 最大3つ※ | 最大3つ※ | 最大3つ※ |
| 分注量 | 4~995 μL、1 μl刻み | 4~995 μL、1 μl刻み | 4~995 μL、1 μl刻み |
| 分注速度 | 30秒(96ウェルプレートで5 μl/ウェルの場合) | 30秒(96ウェルプレートで5 μl/ウェルの場合) | 30秒(96ウェルプレートで5 μl/ウェルの場合) |
| プレートタイプ | 6~384ウェルプレート | 6~384ウェルプレート | 6~384ウェルプレート |
| 測定速度 | 18秒(96ウェルプレートの場合) 60秒(384ウェルプレートの場合) | 18秒(96ウェルプレートの場合) 60秒(384ウェルプレートの場合) | 18秒(96ウェルプレートの場合) 60秒(384ウェルプレートの場合) |
| 波長選択 | フィルター | フィルター | フィルター |
| 光源 | クオーツハロゲンランプ |
| クオーツハロゲンランプ |
| 検出器 | 光電子増倍管 | 光電子増倍管 | 光電子増倍管 |
| インキュベーター | 周囲温度+ 3℃~45℃(周囲温度25℃の場合) | 周囲温度+ 3℃~45℃(周囲温度25℃の場合) | 周囲温度+ 3℃~45℃(周囲温度25℃の場合) |
| プレート振盪 | 回転 | 回転 | 回転 |
| ユーザーインターフェース | PCソフトウエア(SkanItソフトウエア) | PCソフトウエア(SkanItソフトウエア) | PCソフトウェア(SkanItソフトウェア) |
| コンピューターインターフェース | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| サイズ(奥行きx幅x高さ) | 340 x 420 x 420 mm 13.4 x 16.5 x 16.5インチ | 340 x 420 x 420 mm 13.4 x 16.5 x 16.5インチ | 340 x 420 x 420 mm 13.4 x 16.5 x 16.5インチ |
| 重量 | 基本ユニット21 kg(46 lb) オプションのディスペンサーを2つ使用した場合+2.4 kg | 基本ユニット20.5 kg(45 lb) オプションのディスペンサーを2つ使用した場合+2.4 kg | 基本ユニット21 kg(46 lb) オプションのディスペンサーを2つ使用した場合+2.4 kg |
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。