Search Thermo Fisher Scientific
Multiskan FCは、知名度の高いMultiskan製品ブランドの40年以上にわたる経験とともに、使いやすさを向上させる機能を備えています。Multiskan FCは340~850 nmの波長域に対応するため、酵素カイネティックの実験からLowryアッセイまで幅広いアプリケーションに使用でます。この機器は迅速かつ正確な測定を提供し、96ウェルプレートの測定を7秒未満で完了します。この機器には、標準で線形振盪機能も装備されています。インキュベーターを備えたモデルは、最高50℃のインキュベーション温度と、384ウェルプレートの測定容量を実現しています。SkanItソフトウェアは、視覚的なワークフロー、簡単なデータ解析、およびエクスポート機能により、機器の最適な使用をサポートします。
Multiskan FCは、すべてのマイクロプレートリーダーに共通する特長に加え、以下を提供します。
SkanItソフトウエア
SkanItソフトウエアはMultiskan FCのコントロールに使用でき、視覚的なワークフロー、簡単なデータ解析、およびエクスポート機能により、機器機能の最適な使用をサポートします。
幅広い波長領域
340~850 nmの波長領域は、ELISAイムノアッセイ、タンパク質の定量、エンドトキシン・細胞毒性・増殖アッセイ、酵素アッセイ、および増殖曲線など、幅広いアプリケーションに対応します。
ご購入時に設置しているフィルター
405 nm、450 nm、および620 nmの3つの標準フィルターを搭載した8ポジションのフィルターホイールを装備しています。取付けが容易なフィルターを追加で注文可能です。
実績のある性能と信頼性の高い結果
内臓の自己診断機能、IQ/OQ、および検証ツールにより、信頼性が高く確かな装置を実現しています、
項目 | 概要 |
技術 | 吸光 |
波長領域(nm) | 340~850 |
波長選択 | フィルター |
プレートフォーマット | 96ウェル (オプションで384ウェル) |
インキュベーション | オプション |
振盪 | あり |
ユーザーインターフェース | カラーLCDまたはPC |
ロボット対応 | 可 |
21 CFR Part 11 | マイクロプレートリーダー用SkanIt™ソフトウエア、創薬版(Drug Discovery Edition)により対応 |
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。