当社の最新のマルチモードマイクロプレートリーダーは、もっとも一般的な吸光、蛍光、および発光マイクロプレートアッセイに対応する、汎用性の高いエントリーレベルのマルチモードマイクロプレートリーダーです。吸光用光学系はキセノンフラッシュランプとモノクロメーターをベースにしており、200 nmから1,000 nmの範囲で連続波長選択を可能にしています。波長範囲が広いため、核酸やタンパク質の定量、細菌増殖曲線、ELISA、および細胞生存率など、多くの一般的なアッセイが可能です
Thermo Scientific™ Varioskan™ ALFマルチモードマイクロプレートリーダーは、フィルターベースの光学系を使用して蛍光および発光測定が行われるため、最適な特異性と感度を実現します。このシステムには、Thermo Scientific Quant-iT DNA定量アッセイ、PrestoBlue、およびAlamarBlue細胞生存率アッセイなどの多くの一般的な蛍光アプリケーションに適した3つの励起および発光フィルターセットがあらかじめ取り付けられています。さらに、5つのオープンフィルターポジションを使用して、蛍光および発光測定をカスタマイズできます。フィルタースロットに装置の側から容易にアクセスでき、フィルター交換のために追加のツールは必要ありません。また、Varioskan ALFの独自のフィルターベースの光学設計により、一般的に使用されるFRETおよびBRETアッセイのセットアップと実行が容易です。
自動ダイナミックレンジ選択機能は、ウェル内のシグナル強度に基づいて、装置に最適な蛍光または発光のダイナミックレンジを選択するため、手動で調整する必要はありません。どのようなシグナルの測定でも、結果は一貫しています。
特長
Varioskan ALFマルチモードリーダーは、高速かつ柔軟で使いやすいだけでなく、次のような特長も備えています:
  • さまざまなマルチモードマイクロプレートリーダーに対応するカイネティックおよびエンドポイント測定。
  • 吸光測定用のスペクトルスキャン。
  • 吸光測定および比濁測定用に最適化された個別の測定モード。
  • 自己診断システムは一連の初期化テストと調整を実施し、装置の標準状態での測定を可能に。
  • 蓋付きおよびなしの6~384ウェルマイクロプレートに適合。
  • DNA、RNA、およびタンパク質の微量分析用のµDropおよびµDrop Duoプレートを読み取り。
  • 温度が重要なアッセイのために装置内で振とうおよびインキュベート。
  • SkanItソフトウエアで操作
    • 複数のコンピューターに無制限にインストールでき、年間手数料は不要。
    • クラウドベースの広範囲の作成済みのプロトコルライブラリが付属。
    • 2つのバージョンを利用可能—ライフサイエンス向けのResearch Editionと、21 CFR Part 11準拠のための機能を備えたDrug Discovery Edition。
    • 日本語・英語を含む8カ国語の言語で使用可能。
    • 自動化インターフェースとの統合のために自動化に対応。
  • Thermo Scientific検証プレートを使用して、装置の光学性能の包括的かつトレーサブルな検証が可能。既製のSkanItソフトウエアプロトコルは、解読が容易なレポートを、定義済みの測定パラメーター限界値とともに提供。
仕様
カテゴリー 項目 概要
吸光 プレートタイプ 6~384ウェルプレート、Thermo Scientific µDropプレート 
波長選択 モノクロメーター
測定波長領域 200~1,000 nm
光源 キセノンフラッシュランプ
読取り範囲 0~4 Abs
直線性(450 nm) 0~2.5 Abs、2%
正確性(450 nm)
1.0% + 0.003 Abs(0~2.0 Abs)、2.0%(2.0~2.5 Abs)
精度(450 nm)
SD <0.003 AbsまたはCV <1.0%
測定速度(A1からA1に戻るまで) 96ウェルマイクロプレート高速モードで≤10秒
スペクトルスキャン速度(吸光) 高速モード・1 nm間隔で200nm~1000nmを≤16秒
蛍光強度 プレートタイプ 6~384ウェルプレート
波長選択 フィルター
励起波長領域 200~750 nm
発光波長領域 210~760 nm
光源 キセノンフラッシュランプ
ダイナミックレンジ >6桁
測定速度(A1からA1に戻るまで) 96ウェルマイクロプレート≤20秒
発光 プレートタイプ 6~384ウェルプレート
波長選択 直接またはフィルター
測定波長領域 210~760 nm
ダイナミックレンジ >6桁
測定速度(A1からA1に戻るまで) 96ウェルマイクロプレート≤20秒
インキュベーターおよびシェーカー 温度範囲 周囲温度+4℃~45℃
振とう方式 リニア、オービタル、8の字
一般特性 測定モード エンドポイント、カイネティック、スペクトル、およびカイネティックスペクトル
インターフェース PCソフトウエア(SkanItソフトウエア)
サイズ(幅×奥行き×高さ) 343×610×402 mm
重量 25 kg