Search Thermo Fisher Scientific
このマルチモードマイクロプレートリーダーは、シンプルさと高レベルの性能を併せ持っています。Thermo Scientific Varioskan LUXマルチモードマイクロリーダーは多様なニーズを持つ研究者のために設計されており、時間を節約し、ラボの一般的なエラーを低減する機能を提供します。たとえば、自動ダイナミックレンジ選択はシグナル強度に基づいて最適なダイナミックレンジを調整し、内臓のセーフティーコントロール機能は操作エラーを未然に防ぎます。
Varioskan LUXは、すべてのマイクロプレートリーダーに共通する特長に加え、以下を提供します。
自動ダイナミックレンジ選択機能
各ウェルのシグナル強度に基づいて最適な測定範囲を自動的に選択するように設計されています。この機能は時間を節約し、感度の損失やシグナルの過剰飽和のリスクを低減します。
統合ガスコントロール
マイクロプレートリーダー内でO2とCO2の濃度をコントロールできるため、インキュベーターとリーダー間でプレートを常に扱う必要がなく、細胞が実験中を通して生きた状態を維持するのに役立ちます。
スマートセーフティーコントロール機能
問題が発生する可能性がある場合に、未然に警告するよう設計された自動セーフティーチェック。ユーザーのミスや停電など、さまざまな実験エラーの可能性を低減します。
柔軟な波長選択
装置は、各測定技術に応じてフィルターまたはモノクロメーターの最適な方を使用して、測定波長を選択します。
すべての構成は、上方、または上方と下方の蛍光強度読取り;ディスペンサーなし、1つ、または2つ;オプションの統合ガスモジュール付きで提供しています。
システム構成オプション |
吸光度および蛍光強度 |
吸光、蛍光、および発光 |
吸光、蛍光、発光、およびAlphaScreen |
吸光、蛍光、発光、および時間分析蛍光 |
吸光、蛍光、発光、時間分解蛍光、およびAlphaScreen |
カテゴリー | 項目 | 概要 |
吸光 | プレートタイプ | 6~384ウェルプレート |
波長選択 | 二重モノクロメーター | |
測定波長領域 | 200~1,000 nm | |
光源 | キセノンフラッシュランプ | |
読取り範囲 | 0~6 Abs | |
直線測定範囲 | 450 nmで0~4 Abs(96ウェルプレートの場合)、± 2% 450 nmで0~3 Abs(384ウェルプレートの場合)、± 2% | |
正確性 | 0.003 Abs、または200~399 nmで± 2%(0~2 Abs) 0.003 Abs、または400~1,000 nmで± 1%(0~3 Abs) | |
精度 | 450 nm(0~3 Abs)でSD <0.001 Abs、またはCV <0.5% | |
蛍光強度 | プレートタイプ | 6~1,536ウェルプレート(上方読取り) 6~384ウェルプレート(下方読取り) |
波長選択 | 励起および発光の二重モノクロメーター | |
励起波長領域 | 200~1,000 nm | |
発光波長領域 | 270~840 nm | |
光源 | キセノンフラッシュランプ | |
感度 | 上方読取り:<0.4 fmolフルオレセイン/ウェル(黒色384ウェルプレートの場合) 下方読取り:<4 fmolフルオレセイン/ウェル(透明底黒色384正方形ウェルプレートの場合) | |
ダイナミックレンジ | 上方読取り>6桁 下方読取り>5.5桁 | |
時間分解蛍光 | プレートタイプ | 6~1,536ウェルプレート |
波長選択 | フィルター(励起および発光の二重モノクロメーターによるスペクトルスキャン) | |
励起波長領域 | 334 nmに固定(スペクトルスキャン200~840 nm) | |
発光波長領域 | 400~700 nm(スペクトルスキャン270~840 nm) | |
光源 | キセノンフラッシュランプ | |
感度 | <1 amol Eu/ウェル(白色小容量384ウェルプレートの場合) | |
ダイナミックレンジ | >6桁 | |
発光 | プレートタイプ | 6~1,536ウェルプレート(6~384ウェルプレートのスペクトルスキャン) |
波長選択 | 直接またはフィルター(二重モノクロメーターによるスペクトルスキャン) | |
測定波長領域 | 360~670 nm | |
感度 | <7 amol ATP/ウェル(白色384ウェルプレートの場合) | |
ダイナミックレンジ | >7桁 | |
Alpha | プレートタイプ | 6~1536ウェルプレート |
波長選択 | フィルター | |
励起波長領域 | 680 nmに固定 | |
発光波長領域 | 400~660 nm | |
光源 | LED | |
感度 | <100 amolホスホチロシン/ウェル(白色384ウェルプレートの場合) | |
分注 | プレートタイプ | 6~384ウェルプレート |
ディスペンサーの数 | 0、1つ、または2つ | |
シリンジサイズ | 1 mL(標準)、5 mL(オプション) | |
分注量 | 2~5,000 μl、1 μl刻み(1 mLシリンジ) 5~25,000 μl、5 μl刻み(5 mLシリンジ) | |
正確性 | <50 μlで1 μl(0.4 mmチップ使用) <5 μlで0.2 μl(0.25 mmチップ使用) | |
精度 | <50 μlで1 μl(0.4 mmチップ使用) 5 μlで<0.25 μl(0.25 mmチップ使用) | |
デッドボリューム | 試薬のロス<100 μl、総流路内容量<800 μl | |
インキュベーターおよびシェーカー | 温度範囲 | 周囲温度+4℃~45℃ |
振盪方式 | 回転 | |
統合型ガスモジュール | 測定チャンバー内O2濃度精度 | ±1.0%(37℃、1% O2) |
測定チャンバー内CO2濃度精度 | ±1.0%(37℃、5% CO2) | |
測定チャンバー内O2濃度 | 1~21% | |
測定チャンバー内CO2濃度 | 0.1~15% | |
ガス濃度回復時間 | 10分 | |
一般特性 | 測定モード | エンドポイント、カイネティック、スペクトル、マルチポイント、およびカイネティックスペクトル |
測定速度 | 96ウェルプレートを15秒、384ウェルプレートを 45秒、1,536ウェルプレートを135秒で読み取り(最短時間) | |
インターフェース | PCソフトウエア(SkanItソフトウエア) | |
サイズ(奥行きx幅x高さ) | 58 x 53 x 51 cm(23 x 21 x 20インチ) | |
重量 | 53~60 kg(117~132 lb)、構成によって異なる |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。