Search Thermo Fisher Scientific
1 破片が飛び散らない
2 軽量
3 エッジが滑らか
4 無駄な出費をストップ
5 プラスチック製を使用すべきアプリケーションの存在
6 液漏れしない試薬ボトル
7 より環境にやさしいソリューション
8 低コスト
9 配送料の削減
10 お得な Nalgene バリューパック
*注: 上記のチャートにリストされている値は主要成分の標準的な含有量を示します。それぞれのグレードのプラスチックでは、これらの値から多少の変動を示す可能性があります。プラスチックに関連する極微量元素に関する追加データについては下記に記載があります: Selection and Cleaning of Plastic Containers for Storage of Trace Element Samples, John R. Moody and Richard Lindstrom, ANALYTICAL CHEMISTRY, Vol. 49, Page 2264, December 1977.
「Summary of Average Element Content of Plastics and Borosilicate Glass」のチャートに示されるとおり、ほとんどの極微量金属分析においては、プラスチックは一般的にガラスに比べて「よりクリーン」または不純物が少ないことが明らかです。ただし、プラスチックには極微量の金属が含有されます。
Nalgene ボトルはさまざまな重量とパッケージ形態で利用できるため、広範囲のアプリケーション、予算、および使用規模に対応できます。軽使用のソリューションには軽量ボトルを、密閉性がより重要な場合は標準重量ボトルをお選びください。 少量ラボパックから始めて、プラスチックを変更することなくバルクパックの製造用ボトルにスケールアップできます。
ラボでの化学物質による事故を防止します。洗浄瓶には、化学物質の識別および安全な取り扱いに関する情報があらかじめラベルされており、二次的なラボ用容器として使用できるよう、Globally Harmonized System (GHS) の仕様に従っています。Nalgene™ 薬品識別洗浄瓶 (GHS準拠表示) を LDPE 製または FEP 製からお選びください。
スタッフの衛生と安全を守ります
GHS の注意書きを永久的に刻印
ラボ用に印刷版ポスターをリクエストする。
汎用ラボ用品お客様の価値ある研究を守りながら、高い品質と優れた性能に基準を設定できます。 |
その他これらの中から 1 項目を印刷するには下記リンクから"利点のリクエスト"をクリックし、フォームに入力してください:
|