Search Thermo Fisher Scientific
注文書に必要事項をご記入の上、下記までお送りください。
oligosjp@thermofisher.com
製品番号 | 製品名 | 精製 | 保証収量 | 納期 |
---|---|---|---|---|
450007 | カスタム蛍光プライマー ・蛍光プライマー(1本) 蛍光ラベル(6-FAM™, HEX™, TET™, NED™, VIC®, PET™) | 脱塩 | 10,000pmol | 3日 |
450006 | カスタム蛍光プライマー ・蛍光プライマー(1本) 蛍光ラベル(6-FAM™, HEX™, TET™, NED™, VIC®, PET™) | 脱塩 | 80,000pmol | 3日 |
*オプション追加(精製方法) | HPLC | 40,000pmol | 3日 |
PCRを行うと、Taq DNA polymeraseの特性により、増幅されたPCR産物の末端にAが付加する「additional-A」現象が起こることが知られています。Aが付加したPCR産物と付加していない産物が混在すると、フラグメント解析のデータがあいまいになる可能性がありますが、ノンラベルプライマーの末端に特定の7塩基のテール配列を付加することで「additional-A」現象を促進することができます。Aが付加したPCR産物が大多数となることで、より正確なデータ解析が可能となります。
製品番号 | 製品名 | 精製 | 保証収量 | 納期 |
---|---|---|---|---|
450056 | カスタム蛍光プライマーペア ・蛍光プライマー(1本) 蛍光ラベル(6-FAM™, HEX™, TET™, NED™, VIC®, PET™) ・ノンラベルプライマー(1本) | 脱塩 | 各10,000pmol | 3日 |
*オプション追加(テイルドプライマー) | ||||
450059 | カスタム蛍光プライマーペア ・蛍光プライマー(1本) 蛍光ラベル(6-FAM™, HEX™, TET™, NED™, VIC®, PET™) ・ノンラベルプライマー(1本) | 脱塩 | 各80,000pmol | 3日 |
*オプション追加(精製方法) | HPLC | 各40,000pmol | 3日 | |
*オプション追加(テイルドプライマー) |
製品番号 | 製品名 | 精製 | 保証収量 | 納期 |
---|---|---|---|---|
450007 | カスタム蛍光プライマー ・蛍光プライマー(1本) 蛍光ラベル(6-FAM™, HEX™, TET™, NED™, VIC®, PET™) | 脱塩 | 10,000pmol | 3日 |
450006 | カスタム蛍光プライマー ・蛍光プライマー(1本) 蛍光ラベル(6-FAM™, HEX™, TET™, NED™, VIC®, PET™) | 脱塩 | 80,000pmol | 3日 |
*オプション追加(精製方法) | HPLC | 40,000pmol | 3日 |
PCRを行うと、Taq DNA polymeraseの特性により、増幅されたPCR産物の末端にAが付加する「additional-A」現象が起こることが知られています。Aが付加したPCR産物と付加していない産物が混在すると、フラグメント解析のデータがあいまいになる可能性がありますが、ノンラベルプライマーの末端に特定の7塩基のテール配列を付加することで「additional-A」現象を促進することができます。Aが付加したPCR産物が大多数となることで、より正確なデータ解析が可能となります。
製品番号 | 製品名 | 精製 | 保証収量 | 納期 |
---|---|---|---|---|
450056 | カスタム蛍光プライマーペア ・蛍光プライマー(1本) 蛍光ラベル(6-FAM™, HEX™, TET™, NED™, VIC®, PET™) ・ノンラベルプライマー(1本) | 脱塩 | 各10,000pmol | 3日 |
*オプション追加(テイルドプライマー) | ||||
450059 | カスタム蛍光プライマーペア ・蛍光プライマー(1本) 蛍光ラベル(6-FAM™, HEX™, TET™, NED™, VIC®, PET™) ・ノンラベルプライマー(1本) | 脱塩 | 各80,000pmol | 3日 |
*オプション追加(精製方法) | HPLC | 各40,000pmol | 3日 | |
*オプション追加(テイルドプライマー) |
分子量12,000以下のプライマーにつきましては、Massによる分子量確認を実施しています。
2020年4月1日より 国内合成品のTaqManプローブ/プライマーを常温出荷に変更いたします。常温出荷に伴い、品質や性能が損なわれることがないことを確認しております。詳しくは「常温出荷に関する検証データ 」をご覧ください。
お手元に到着後は-20℃で保管してください。
本製品の保証期間は未開封/遮光条件/冷凍保管で納入日から1年間となります。
この製品は研究用であり、診断目的には使用できません。
製品の仕様及び価格は、予告なく変更される場合があります。
注文書やE-mail、その他のご提供いただいた資料等は、弊社で適切に処分させていただきます。
秘密保持の観点から、合成をご注文をいただいた配列情報についてのお問い合わせはお受けしておりません。