Search Thermo Fisher Scientific
アプライドバイオシステムズのリアルタイムPCRシステム用の両末端蛍光プローブです。
注文書に必要事項をご記入の上、下記までお送りください。
oligosjp@thermofisher.com
この商品は、TaqManプローブのみのご注文となります。
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
450025 | TaqMan プローブ | 6,000pmol | ¥66,900 | 3日 |
450024 | TaqMan プローブ | 20,000pmol | ¥127,300 | 3日 |
450003 | TaqMan プローブ | 50,000pmol | ¥175,600 | 3日 |
<追加料金>
<備考>
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Single Probe Assay | ◎ | |
Allelic Discrimination | ◎Allele2 | ◎Allele1 |
+/-Assay | ◎Target | ◎Internal Positive Controll |
Relative Quantitation | ◎Target | ◎Reference |
この商品は、TaqManプローブ1本とノンラベルプライマー2本がセットのご注文となります。
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
4323969 | TaqMan プローブキット ・TaqManプローブ1本 ・ノンラベルプライマー2本 | 6,000 pmols×1 27,000 pmols×2 | ¥68,500 | 3日 |
<追加料金>
<備考>
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Single Probe Assay | ◎ | |
Allelic Discrimination | ◎Allele2 | ◎Allele1 |
+/-Assay | ◎Target | ◎Internal Positive Controll |
Relative Quantitation | ◎Target | ◎Reference |
このサービスは、ご提供いただいた情報からTaqManプローブとノンラベルプライマーを設計/合成するサービスです。
本サービスのご利用には、事前にthermofisher.comへのアカウント登録が必要です。
E-mailにて下記の情報をご提供ください。(いずれも必須項目となります)
件名 | 設計/合成サービス利用希望 |
本文 | 【お客様情報】
|
添付ファイル | 設計/合成をご希望される領域の配列情報やAccession No. (下記の配列情報記入例をご参照ください) 配列情報記入例 |
※秘密保持の観点から、合成のご注文をいただいた配列情報についてのお問い合わせはお受けしておりませんので、予め御了承ください。
この商品は、TaqManプローブのみのご注文となります。
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
450025 | TaqMan プローブ | 6,000pmol | ¥66,900 | 3日 |
450024 | TaqMan プローブ | 20,000pmol | ¥127,300 | 3日 |
450003 | TaqMan プローブ | 50,000pmol | ¥175,600 | 3日 |
<追加料金>
<備考>
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Single Probe Assay | ◎ | |
Allelic Discrimination | ◎Allele2 | ◎Allele1 |
+/-Assay | ◎Target | ◎Internal Positive Controll |
Relative Quantitation | ◎Target | ◎Reference |
この商品は、TaqManプローブ1本とノンラベルプライマー2本がセットのご注文となります。
製品番号 | 製品名 | 保証収量 | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
4323969 | TaqMan プローブキット ・TaqManプローブ1本 ・ノンラベルプライマー2本 | 6,000 pmols×1 27,000 pmols×2 | ¥68,500 | 3日 |
<追加料金>
<備考>
リポータ色素 | ||
---|---|---|
アプリケーション | FAM™dye | VICdye |
Single Probe Assay | ◎ | |
Allelic Discrimination | ◎Allele2 | ◎Allele1 |
+/-Assay | ◎Target | ◎Internal Positive Controll |
Relative Quantitation | ◎Target | ◎Reference |
このサービスは、ご提供いただいた情報からTaqManプローブとノンラベルプライマーを設計/合成するサービスです。
本サービスのご利用には、事前にthermofisher.comへのアカウント登録が必要です。
E-mailにて下記の情報をご提供ください。(いずれも必須項目となります)
件名 | 設計/合成サービス利用希望 |
本文 | 【お客様情報】
|
添付ファイル | 設計/合成をご希望される領域の配列情報やAccession No. (下記の配列情報記入例をご参照ください) 配列情報記入例 |
※秘密保持の観点から、合成のご注文をいただいた配列情報についてのお問い合わせはお受けしておりませんので、予め御了承ください。
分子量12,000以下のプライマーにつきましては、Massによる分子量確認を実施しています。
この製品は研究用であり、診断目的には使用できません。
製品の仕様及び価格は、予告なく変更される場合があります。
注文書やE-mail、その他のご提供いただいた資料等は、弊社で適切に処分させていただきます。
秘密保持の観点から、合成をご注文をいただいた配列情報についてのお問い合わせはお受けしておりません。