Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Pierce Protein Assays数種類の色素応答におけるタンパク質間変動について、以下の比較表をご覧ください。タンパク質サンプル間の変動を評価する際の一般指針として、表中のデータをご利用ください。しかし単一のタンパク質濃度/バッファを用いて比較を行っているため、正確なキャリブレーション因子として表中データを使用することはできません。
タンパク質スタンダードを選択する際に、以下の変動情報データは有益です。例えばアッセイ対象のサンプルが精製抗体である場合、ウシガンマグロブリン(BGG、タンパク質 #5)は、スタンダード物質としてウシ血清アルブミン(BSA、タンパク質 #1)よりも精度が高くなります。このデータからも判るように、タンパク質アッセイ結果は、適用したアッセイスタンダードの種類が重要です。
各タンパク質アッセイについて、標準プロトコルに従い14種類のタンパク質をアッセイしました。各タンパク質の実測(ブランク補正)吸光度の平均値を算出しました。各タンパク質の吸光度は、 BSAの吸光度に対する比率で表されます(例:比率が0.80である場合、BSAの等価質量に対する発色の80%がタンパク質によって生成されたことを意味します)。タンパク質濃度は、全て1000 µg/mLに設定しました(ただし、マイクロBCAアッセイのみ10 µg/mLを適用)。
結果 | BCA (注1) | マイクロ BCA | Modified ローリー法 | Coomassie Plus | Coomassie (Bradford) | Pierce 660nm |
---|---|---|---|---|---|---|
相対的均一性 | 高 | 高 | 高 | 中 | 低 (注2) | 低 |
変動係数 | 14.7% | 11.4% | 11.9% | 28.8% | 38.2% | 37% |
標準偏差 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.27 |
平均比率 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 0.73 | 0.68 | 0.74 |
試験タンパク質 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
1.アルブミン、ウシ血清 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2.Aldolase、ウサギ筋 | 0.85 | 0.80 | 0.94 | 0.74 | 0.76 | 0.83 |
3.alpha-Chymotrypsinogen | 1.14 | 0.99 | 1.17 | 0.52 | 0.48 | — |
4.CytochromeC、ウマ心臓 | 0.83 | 1.11 | 0.94 | 1.03 | 1.07 | 1.22 |
5.Gamma Globulin、ウシ | 1.11 | 0.95 | 1.14 | 0.58 | 0.56 | 0.51 |
6.ウシIgG | 1.21 | 1.12 | 1.29 | 0.63 | 0.58 | — |
7.ヒトIgG | 1.09 | 1.03 | 1.13 | 0.66 | 0.63 | 0.57 |
8.マウスIgG | 1.18 | 1.23 | 1.20 | 0.62 | 0.59 | 0.48 |
9.ウサギIgG | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.38 |
10.ヒツジIgG | 1.17 | 1.14 | 1.28 | 0.57 | 0.53 | — |
11.インスリン、ウシ膵臓 | 1.08 | 1.22 | 1.12 | 0.67 | 0.60 | 0.81 |
12.ミオグロビン、ウマ心臓 | 0.74 | 0.92 | 0.90 | 1.15 | 1.19 | 1.18 |
13.Ovaalbumin | 0.93 | 1.08 | 1.02 | 0.68 | 0.32 | 0.54 |
14.Transferrin、ヒト | 0.89 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 0.8 |
15. a-Lactalbumin | — | — | — | — | — | 0.82 |
16.リゾチーム | — | — | — | — | — | 0.79 |
17.Trypsin inhibitor、soybean | — | — | — | — | — | 0.38 |
訳注: 1.BCA - Reducing Agent Compatible (BCA-RAC) アッセイにおいても、低い変動係数が得られます。 2.当社のCoomassie (Bradford) Assayで用いた同じタンパク質を用いて試験したBio-Rad Bradford Protein Assayは、極めて高い変動係数(46%)が得られました。 |