Search Thermo Fisher Scientific
脱塩精製やアフィニティー精製に利用できるThermo Scientific Pierce Chromatography Cartridgesは1mL、5mLサイズがあり、マニュアル操作、または自動液体クロマトグラフィー(LC)システムで処理できます。カートリッジは、ÄKTA *またはFPLCシステムに直接接続でき、追加のコネクタは不要です。カートリッジ製品にはチューブフィッティングと Luer-Lok**フィッティングのアクセサリーパック(別売)があり、他の一般的なLCシステムおよびマニュアルでのシリンジ処理でもご利用いただけます。カートリッジは個別に使用することも、または複数繋げて、より大きなカラム容量にすることも可能です(表 1; 図 1)。
推奨流量および最大流量の目安;個々の製品により値は若干異なります。
特徴 | 1mL カートリッジ | 5mL カートリッジ |
---|---|---|
寸法 | 0.7 x 2.7cm | 1.3 x 3.8cm |
脱塩精製 流量 (最大) | 0.2 ~ 1mL/分 (3mL/分) | 1 ~ 5mL/分 (8mL/分) |
アフィニティー精製 流量 (最大) | 0.1 ~ 1mL/分 (4mL/分) | 0.5 ~ 2mL/分 (5mL/分) |
最大圧力 | 0.3 mPa (43 psi または 3 bar) | 0.3 mPa (43 psi または 3 bar) |
カートリッジの材料 | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
フリットの材料 | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
図 1。 Pierce Chromatography Columnsのスケール図。 72dpiでご覧の場合、この図は実際のサイズで表示されます。
本文に、Pierce Chromatography Cartridgesフォーマットにおける任意の脱塩およびアフィニティーカラムにおける性能データ(得られた分画のクロマトグラムおよび染色ゲル)をまとめました。これはThermo Scientific Zeba Desalting Resin (7K MWCO)、 Pierce Protein A Plus Agarose、Pierce Protein G Agarose、Melon Gel Support、HisPur Cobalt Resin および HisPur Ni-NTA Agaroseを有するカートリッジを含みます。他の樹脂もPierce Chromatography Cartridgesとして利用可能で、Pierce Glutathione Agaroseを含みます (サイドパネルの関連製品リンクを参照)。
Zeba Desalting Chromatography Cartridges、7K MWCO は独自の高性能ゲル濾過樹脂により、他の市販の樹脂に比べて非常に優れた脱塩およびタンパク質回収率が得られます(図 1)。非常に希薄な(25μg/mL)タンパク質サンプルを正常に処理し、塩および他の小分子(< 1000Da)を95%以上保持(除去)することが可能で、タンパク質および他の高分子(> 7000Da )の回収率が高いです。カートリッジにより、迅速で簡単に、再現可能なクロマトグラフィー分離ができます。再生して繰り返し使用可能で、50~1500μLのサンプルを効率的に処理できます。
Thermo Scientific Pierce Protein A Plus Agaroseは天然のProtein Aで構成されており、高品質にクロスリンクされた6%ビーズアガロース上に高密度に共有固定されています(CL-6B)。Pierce Chromatography Cartridgesは様々なサイズと種類のカラムとキットで構成され、このアフィニティー樹脂を使用できます。
Thermo Scientific Pierce Protein G Agarose は精製されたリコンビナントのProtein Gが高品質の6%ビーズのアガロース(CL-6B)へ、高密度に共有結合で固定されています。Pierce Chromatography Cartridges は様々なサイズと種類のカラムとキットで構成され、このアフィニティー樹脂を使用できます。
Thermo Scientific Melon Gel IgG精製樹脂およびキットにより、血清および様々なサンプルタイプからの抗体の精製が可能です。Melon Gel Resinは血清タンパク質を結合・除去し、それにより純粋なIgGのフロースルー分画内における回収を可能にします。 穏やかな条件で溶出していただけます。パッケージおよびキットは、自然落下カラム、スピンカラムまたはクロマトグラフィー・カートリッジを使用した精製に利用可能です。
Thermo Scientific HisPur Cobalt Resin製品は、二価のコバルト(Co2 +)を四座配位でキレートするアガロースサポートにより、様々なサンプルタイプからヒスチジンタグ融合タンパク質を特異的に迅速かつ穏やに精製します。Ni-IDAと四座配位のNi2 +キレート樹脂を比較すると、Co2 +樹脂は高い特異性(少ないオフターゲット結合)でHisタグタンパク質に結合し、穏やかな条件(低濃度のイミダゾール)で溶出できます。
Thermo Scientific HisPur Ni-NTA Resin は Hisタグ融合タンパク質をアフィニティー精製に利用するニッケルIMAC樹脂です。特別に調製されたアガロースビーズは、キレートリガンドとしてニトリロ三酢酸(NTA)が結合しており、二価ニッケルイオン(Ni2+)をとともにサンプルをアプライすることで効率的に結合します。固定化金属アフィニティークロマトグラフィー(IMAC)樹脂は、組換えHisタグタンパク質の精製において非常に優れた結合能力および性能をもたらします。
ここに記述した実験は、2010年に行われたHisPur Ni-NTA実験(図7 )以外、2007年に行われました。全てのクロマトグラフィー実験は、 ÄKTA *システム(GE Healthcare)を用いて行いました。
Thermo Scientific Zeba Spin Desalting Columns 7K MWCO 75µL は独自の高性能サイズ分画クロマトグラフィー樹脂を含むポリプロピレン製のカラムで、遠心フォーマットにおいて優れたタンパク質脱塩および回収を行います。
Zeba Spin Desalting Columns 7K MWCO 75µLの特徴:
非常に希薄な( 25μg/ mL)タンパク質サンプルにおいて、塩および他の小分子(< 1000MW)の95%以上を保持(除去)し、タンパク質と他の高分子(> 7000 MW)を効率的に回収することが可能です。
Thermo Scientific Zeba Spin Desalting Columnsの詳細