Thermo Scientific Pierce ECL Plus Substrateはウェスタンブロッティング用の化学発光と化学蛍光ペルオキシダーゼ基質です。Pierce ECL Plus Substrateは西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)と反応するとアクリジニウムエステルを生成し、市販の類似基質と同等以上の強力なシグナルを発生します (図 1)。エステル中間体はペルオキシドと反応して、強力かつ持続的な化学発光シグナルを生成し、X線フィルムやCCDカメラで捕えることができます。強力な蛍光シグナルも生成され、蛍光イメージャーで捕えることができます(図 2)。
32132-v15-Fig1-ECL-Plus
図 1。 Thermo Scientific Pierce ECL Plus Substrateは、他のサプライヤーの基質と同等またはそれ以上の性能を発揮します。 HeLa細胞ライセートをSDSサンプルバッファー中で希釈し、5分間95℃で加熱しました。 レーン1は全タンパク質10μg。 レーン2~5には4段階の1:1希釈系列を10μL/ウェルでアプライしました。 タンパク質をニトロセルロース膜(製品番号 88013)に転写しました。 膜を、Tween*-20 Detergentを用いて、トリス緩衝食塩水における5 %ミルクでブロッキングを行いました。 1:1000 に希釈したウサギ抗hsp86抗体 (製品番号PA3-013)および6.6ng/mLのヤギ抗ウサギHRP(製品番号31460) をターゲットの検出に使用しました。 指定の基質およびThermo Scientific CL-XPosure Film (製品番号34090)を用いて、シグナルを検出しました。
32132-v15-Fig2-ECL-Plus
図 2。 1種の基質を3つの方法で検出しました。 ブロットは図1の通り調製しました。 ターゲットを1:1000希釈のウサギ抗MAPキナーゼ(EMDミリポア)、6.6ng/mLのヤギ抗ウサギHRP(製品番号31460)および Pierce ECL Plus Substrateを用いて検出しました。 膜をCL-XPosure Filmに5秒間露光し、Typhoon* 9410 Variable Mode Imager (457nmの励起、510nmの蛍光) および Syngene* G:Box iChemiXT Imager (1 分間の露光)を用いて撮像しました。
Pierce ECL Plus Substrateは、適切な一次および二次抗体濃度で反応させた場合、ニトロセルロースやPVDF膜上の標的タンパク質(図3 )を低ピコグラム量まで検出できます。汎用性と信頼性を有するこのウェスタンブロッティング基質は、幅広いダイナミックレンジと優れた感度を有し、長時間に渡り信号を検出します(図 4)。
32132-v15-Fig3-ECL-Plus
図 3。 化学発光シグナルは基質のインキュベーション後、数時間検出可能です。 ブロットは図1の通り調製しました。 ターゲットを1:1000 希釈のウサギ抗hsp86 (製品番号PA3-013)および6.6ng/mLのヤギ抗ウサギHRP (製品番号31460)で検出しました。 CL-XPosure Filmを指定時間、露光してシグナルを検出しました。
32132-v15-Fig4-ECL-Plus
図 4。 標的タンパク質を低ピコグラム量で検出します。 GST(500ng)をレーン1に泳動し、レーン2~9は連続的に1:1に希釈したサンプル(10μL/ウェル)を泳動しました。 タンパク質をニトロセルロース膜(製品番号88013)に転写し、Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer TBS (製品番号 37535) を用いて非特異的結合をブロックしました。 GSTを0.5μg/mLのビオチン化抗GST (サンタクルス)および1:60,000希釈のThermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP (製品番号21130)で検出しました。 CL-XPosure Filmを5秒間露光して、シグナルを検出しました。
    Pierce™ ECL Plus Western Blotting Substrate
    Thermo Scientific Pierce ECL Plus Substrateは、 X線フィルムやCCDベースまたはレーザーベースのイメージャーを用いた、ウエスタンブロット検出用のアクリジンベースの化学発光と化学蛍光のHRP基質です。この製品はPierce ECL 2 Substrate (製品番号PI80196) としてFisher Scientific および他のチャンネルを通じて販売されています。
    ECL Plus Substrateの特徴:
    • 使い易さ—再度最適化をすることなく、GE ECL Plus Substrate の代わりに使用可能
    • 高い感度—ターゲットを低ピコグラムレベルまで検出
    • 長いシグナル持続—シグナルが5時間持続
    • 多くのイメージングオプション—X線、 CCDやレーザーベースのイメージャー
    • 手頃な価格—他のサプライヤーの類似基質よりも低価格で高品質かつ高性能
    Thermo Scientific Pierce ECL Plus Substrateの詳細