Search Thermo Fisher Scientific
byJohn C. Rogers, Ph.D.; Michael M. Rosenblatt, Ph.D.; Eugene J. Cichon, B.S.; Rosa Viner, Ph.D.*; Monica Noonan, M.S. - 06/01/11
最適なパフォーマンスを得るには、定期的に質量分析計をキャリブレーションする必要があります。Thermo Scientific Mass Spectrometers用として新たにリリースされた弊社のキャリブレーション溶液は、迅速かつ円滑に機器キャリブレーションを実行する溶液として、すぐにご使用頂けます。
機器を適正に動作させるには、Thermo Scientific Ion Trap and Orbitrap Mass Spectrometers用のキャリブレーション溶液が必要になります。高品質な本キャリブレーション溶液は、制御環境下や過密スケジュールで動くラボに理想的で、試薬調製の手間を省くことができます。本試薬は、バッチ間における再現性を最大限に向上させるため、厳密に検査済みの高純度テフロン* でコーティングされた容器に封入されています(図1および図2)。
図1. Thermo Scientific Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solutionの代表的な質量スペクトル。 ESIポジティブイオン化モードでThermo Scientific LTQ Velos Ion Trap and Orbitrap Mass Spectrometersをキャリブレーションするには、n-ブチルアミン、カフェイン、Met-Arg-Phe-Ala (MRFA)およびUltramark 1621を使用します。 n-ブチルアミンが含有されているため、低範囲の質量キャリブレーションまで拡張させることができます。
Thermo Scientific TSQ Mass Spectrometersのキャリブレーションには、チロシン多量体(Tyr1、Tyr3、Tyr6)が用いられます。この混合物の全成分は最高純度の原料から調製されており、 不活性テフロンでコーティングされた容器に収納されています(図3)。
Thermo Scientific Pierce LTQ ESI Positive Ion Calibration Solutionは、高精製されたイオン化分子の混合物として、陽性モードでThermo Scientific ion trap and orbitrap instrumentsをキャリブレーションに特化されています。
LTQ ESI Positive Ion Calibration Solutionの特性:
Thermo Scientific Pierce LTQ ESI Positive Ion Calibration Solutionに関する詳細情報