abgene-selection-image
48、96、384 ウェルの Thermo Scientificポリプロピレン製マイクロプレートおよびディープウェルプレートは、創薬や分子生物学的研究、ゲノム解析などにおいて、サンプル保存やハイスループットスクリーニング、低結合性アッセイなどを実施するための、経済的かつ信頼性の高いソリューションです。 当社のプレートは、サンプルと相互作用する溶出物および漏出物を低減するため、医療グレードのバージンポリプロピレン樹脂を使用して製造しています。
Thermo Scientific ABgene ポリプロピレン製プレートは、分子生物学アプリケーションに影響を与えるコンタミネーションを防ぐためにクラス 8 クリーンルームで製造されており、ヒト DNA フリーが徹底されています。 一方、Thermo Scientific Nunc ポリプロピレン製プレートは、プラスチック製造において 40 年以上の実績と経験が反映されており、培養細胞を用いたアプリケーションで必要とされる業界最高レベルの滅菌レベル(無菌性保証レベル: SAL 10-6)を実現しています。
絞り込み
推奨製品