Search Thermo Fisher Scientific
これからウェスタンブロッティングを始める方向けに、講義、実技トレーニング、必要な試薬をお得なパッケージにしました。
試薬の選定からトラブルシュートまで、エキスパートがサポートします。
ウェスタンブロッティングは工程数が多く、また抗体濃度や反応時間の条件検討が必要なため一筋縄ではいきません。
スムーズな実験系の立ち上げのために、是非ご活用ください。
コース名 | 価格(税込) |
---|---|
感度が高い ウェスタンブロッティング化学発光検出スターターパック | ¥313,500~ |
専用イメージャー不要 ウェスタンブロッティング発色検出スターターパック | ¥275,000~ |
※電気泳動用のゲルは含まれておりません、必要な場合はお知らせください。
※各検出法の詳細については、「化学発光法と発色法、どちらを選ぶ?」の欄をご参照ください。
予定時間 | 10:00-17:00 実施日はご相談に応じます |
---|---|
講義内容 (応相談) | ウェスタンブロッティングの原理(各手法の検出限界) サンプル抽出方法の注意点 条件の至適化 トラブルシューティング バンドのデータ化方法(結果のみかた、定量方法) |
実技内容 (応相談) | 細胞からのタンパク質の抽出 タンパク質の濃度測定 SDS-PAGE 転写 ブロッキング 抗体反応 検出(コースに応じた検出法で実施します) |
場所 | ライフテクノロジーズジャパン株式会社本社(東京・田町) 東京都港区芝浦四丁目2番8号 住友不動産三田ツインビル東館(受付 3F) 地図 |
感度を求めるなら化学発光法、専用イメージャーなしでの検出なら発色法がお勧め。
サンプル中の目的タンパク質存在量が微量または不明な場合、感度が低い方法だと見過ごしてしまうかもしれません。化学発光法であれば使用する基質の種類によって検出感度をコントロールすることができ、フェムトレベルのタンパク質検出も可能です。ただし検出には専用のイメージャーが必要になります。
その点発色法は、肉眼で結果を確認することが可能です。感度は低いですが、目的のタンパクが十分量存在する場合には、お手軽に検出いただける手法となります。
発色法 | 化学発光法 | |
---|---|---|
感度 | + | + + + + + |
シグナル持続時間 | 数か月以上 | 数時間(※) |
検出方法 | 肉眼で確認 | 専用イメージャーで検出 |
※SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrateの場合
どちらを選べばよいか悩まれた方、お気軽にご相談ください!
※トレーニング受講者の人数はスターターパックひとつあたり二人までとなります。
※レーニング開催場所は原則として弊社オフィス(東京都港区芝浦)になります。
※トレーニングで使用する試薬は別途弊社でご用意いたします。
Q. トレーニングはどこで開催しますか?
A. 弊社オフィス(東京都港区芝浦)で開催します。パックによっては、お客様のラボにて実施することも可能です。(要追加料金、出張費)
Q. トレーニングには何名参加できますか?
A. 1パック当たり2名までご参加頂けます。人数追加をご希望の場合はご相談ください。(要追加料金、1名あたり24,000円)
Q. トレーニングの時に使用する試薬は準備する必要がありますか?
A. トレーニングで使用する試薬は、別途弊社にてご用意いたします。お客様にご準備いただく必要はございません。
Q. 自分のサンプルを使ってトレーニングを実施したいのですが…
A. 是非ご相談ください。エキスパートが出来る限り対応いたします。
Q. 他にどの様な試薬が必要ですか?
A. ご実験内容に応じて確認、提案いたします。お気軽にご相談ください。
弊社スタッフより連絡をご希望の場合は、下記お問い合わせフォームをご利用ください。