販売名 | 製造販売医療機器 届出番号 | 各装置での対策 |
---|
アプライドバイオシステムズ 7500 Fast Dx | 13B1X10227000001 | アプライドバイオシステムズ 7500 Fast Dxおいては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するコンピューターやサーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。
施設によってネットワーク環境が異なるため、本装置付属のコンピュータに はマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。 マルウェア対策ソフトウェアを本装置付属のコンピュータにインストールできることを確認しておりますが、RUN中のスキャン及び、自動更新を実行しない設定にする必要があります。 |
アプライドバイオシステムズ 3500Dx | 13B1X10227000002 | アプライドバイオシステムズ 3500Dxおいては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するコンピューターやサーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。
施設によってネットワーク環境が異なるため、本装置に付属のコンピュータに はマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。 アプライドバイオシステムズ 3500 Dxおよび 3500 Dx Series Data Collection Softwareとの併用についてNorton Antivirus が動作確認・承認済みのため、ご採用を推奨します。 |
アプライドバイオシステムズ QuantStudioDx | 13B1X10227000003 | アプライドバイオシステムズ QuantStudioDxおいては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するコンピューターやサーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。
施設によってネットワーク環境が異なるため、本装置付属のコンピュータに はマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。 マルウェア対策ソフトウェアを本装置付属のコンピュータにインストールできることを確認しておりますが、RUN中のスキャン及び、自動更新をしないように設定する必要があります。 |
アプライドバイオシステムズ VRTi Dx | 13B1X10227000004 | アプライドバイオシステムズ VRTi Dxniおいては、ネットワークに接続して使用するVeritiLink™ Softwareは、本装置で検証されておりません。ウィルス及び、スパイウェア対策も含めて、ネットワークに接続しないようお願いします。 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。 |
イオントレント Ion PGM Dx | 13B1X10227000005 | イオントレント Ion PGM Dxおいては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するルーターやコンピューター、サーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。
本装置付属のコンピュータにはマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。また、それらの対策ソフトウェアは、本装置で検証されておりません。 十分なファイアーウォール設定を行ったネットワークへの接続をお願いします。 |
イオントレント Ion OneTouch Duo Dx | 13B1X10227000006 | Ion OneTouch DxにLAN portがありますが、ネットワークへの直接の接続をしないようにお願いします。 |
アプライドバイオシステムズ QuantStudio 5 Dx | 13B1X10227000007 | アプライドバイオシステムズ QuantStudio 5 Dxおいては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するコンピューターやサーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。 施設によってネットワーク環境が異なるため、本装置付属のコンピュータに はマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。
マルウェア対策ソフトウェアを本装置付属のコンピュータにインストールできることを確認しておりますが、RUN中のスキャン及び、自動更新をしないように設定する必要があります。 |
アプライドバイオシステムズ QuantStudio 5 Dx リアルタイムPCR装置 | 13B1X10227000008 | アプライドバイオシステムズ QuantStudio 5 Dx リアルタイムPCR装置においては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するコンピュータやサーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。 施設によってネットワーク環境が異なるため、本装置付属のコンピュータに はマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。
マルウェア対策ソフトウェアを本装置付属のコンピュータにインストールできることを確認しておりますが、RUN中のスキャン及び、自動更新をしないように設定する必要があります。 Thermo Fisher Scientificは、アプライドバイオシステムズ QuantStudio 5 Dx リアルタイムPCR装置のコンピュータで次のウイルス対策ソフトウェアをテストしております。
- Microsoft™Defender
- Symantec™EndpointProtection
- McAfee™トータルプロテクション
リストされているもの以外のウイルス対策ソフトウェアはテストされておらず、サポートされておりません。
|
イオントレント Genexus Dx 次世代シーケンサ | 13B1X10227000009 | イオントレント Genexus Dx 次世代シーケンサおいては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するルーターやコンピューター、サーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。
本装置にはマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。 十分なファイアーウォール設定を行ったネットワークへの接続をお願いします。 |
アプライドバイオシステムズ QuantStudio 7 Pro Dx リアルタイムPCR装置 | 13B1X10227000010 | アプライドバイオシステムズ QuantStudio 7 Pro Dx リアルタイムPCR装置においては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するコンピュータやサーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。 施設によってネットワーク環境が異なるため、本装置付属のコンピュータに はマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。
マルウェア対策ソフトウェアを本装置付属のコンピュータにインストールできることを確認しておりますが、RUN中のスキャン及び、自動更新をしないように設定する必要があります。 Thermo Fisher Scientificは、QuantStudio 7 Pro Dxのコンピュータで次のウイルス対策ソフトウェアをテストしております。
- Microsoft™ Defender
- Symantec™ Endpoint Protection
- McAfee™ Total Protection
リストされているもの以外のウイルス対策ソフトウェアはテストされておらず、サポートされておりません。 各ウイルス対策ソフトウェアに対する詳細は、最新のQuantStudio™ 7 Pro Dx Real-Time PCR Instrument USER GUIDE(P/N 100102619)をご確認ください。
|
アプライドバイオシステムズVeritiPro Dx サーマルサイクラー | 13B1X10227000011 | アプライドバイオシステムズVeritiPro Dx サーマルサイクラーにおいては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、ネットワーク構成とセキュリティ設定(ファイアーウォール、ウイルス対策等)を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- ネットワークに接続して使用するThermal Cycler Fleet Control Softwareは、本装置には対応しておりません。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
|
オンコマイン Dx Target Test CDxシステム | 23000BZX00089000 | イオントレント Ion PGM Dxおいては、ネットワーク環境との接続によるサイバーリスクが想定されます。 お客様におかれましては、サイバーリスクに対するリスクマネジメントを実施していただき、以下の必要なセキュリティ対策をお願いします。
- 製品を直接インターネットに接続しないでください。また、製品をネットワーク に接続される際には、インターネットや外部ネットワークとの接続に使用するルーターやコンピューター、サーバー機器等のファイアーウォール設定を十分に行う必要があります。対策が講じられない場合は、製品をネットワークに接続しないでください。
- 記録媒体(USB メモリー等)については、マルウェア感染のない安全性が確認されたデバイスのみを使用してください。
- 1、2の対策の上、各装置のコンピュータにおいてはマルウェア対策をお願いします。 本装置付属のコンピュータにはマルウェア対策ソフトウェアがインストールされていません。また、それらの対策ソフトウェアは、本装置で検証されておりません。
十分なファイアーウォール設定を行ったネットワークへの接続をお願いします。 |