e-learningとはパソコンを用いたウェブセミナー(インターネット形式のセミナー)で、画像と音声によって行われます。
e-learningの聴講にあたって事前アンケートにご協力よろしくお願いいたします。
なお、このカテゴリー配下にあるセミナーは、お客様・販売店の方どなたでもご覧いただけますので、下記のリンクをクリックし、必要事項を記入の上、ご登録ください。
e-learning 一覧
高加水疑似肉作成時の材料滞留時間の検証
11分
初級
Thermo Scientific™ Process 11 二軸エクストルーダーを用いて高加水疑似肉作成の際の材料投入速度(スループット)と、エクストルーダーのスクリュー回転数が材料のバレル内滞留時間に与える影響を説明いたします。滞留時間の変化は材料が押出混錬から受け取るエネルギーの量に影響します。これは作成されるサンプルのテクスチャーに影響を与える場合があります。
関連製品:エクストルーダー
代替肉(アナログミート)の特性評価
26分
初級
植物由来の代替肉(アナログミート)のニーズは高まってきており、その市場は今後も大きく拡大していくと予想されています。このWebセミナーでは、代替肉の研究開発に不可欠な特性評価において、サーモフィッシャーサイエンティフィックのエクストルーダー、電子顕微鏡、そしてレオメーターをいかに活用していただけるかをご紹介します。
関連製品:レオメーターエクストルーダー
食品業界における二軸押出混練技術:その展望と市場性について
27分
初級
二軸エクストルーダーは新しい食品の開発や品質管理で活躍が期待されています。たとえば、肉の食感を持つ、植物を加工してできた代替肉(アナログミート)を作る時にもこのエクストルーダーが役に立ちます。当社のエクストルーダーの豊富な製品ラインナップは研究段階のラボスケールでの試作品の少量製作からスケールアップに至るまで、さまざまなニーズを満たすことができます。
関連製品:エクストルーダー
代替肉の高湿度押出混練
12分
初級
アナログミート、つまり代替肉は植物性タンパク質にその他の主たる成分を混ぜ、二軸エクストルーダーに投入し、混錬しながら途中から水分を供給し、冷却ダイで繊維質の組織を形成することで作られます。このWebセミナーでは理想の特性を持つ代替肉の開発に二軸エクストルーダーをどのように活用するかのヒントを提供します。
関連製品:エクストルーダー
食品業界における二軸押出混練技術とその装置
25分
初級
食品業界において二軸エクストルーダーは、製品が完成するまで研究開発から製造のいろいろな場面で何度も目的を変えて使用されます。研究開発においては省スペースで少量の材料で速やかに実験ができ、簡単かつフレキシブルに操作できる装置が求められます。このWebセミナーでは、当社の二軸エクストルーダーThermo Scientific HAAKE Process11 Hygenicが、いかに要求事項の数々を高い水準で満たすことができ、食品研究開発におけるパワフルなツールとなるかをご紹介します。
関連製品:エクストルーダー
 ページTOPへ
ポリマー
二軸エクストルーダーをつかった植物由来のプラスチックや生分解性プラスチックの研究開発
40分
初級 中級
近年、従来の石油由来のプラスチックが環境に与える影響について頻繁に議論されるようになっています。それに代わるプラスチックとして植物由来のプラスチックや生分解性プラスチックの研究開発が活発化しています。このWebセミナーではサーモフィッシャーサイエンティフィックの二軸押出混練機とその周辺機器を使ってどのように私たちの将来に有意義なプラスチックの開発を進めることができるのか、押出混練技術の基礎知識を交えながらご紹介します。
関連製品:エクストルーダー
ポリマー開発における卓上二軸エクストルーダーの活用とそのメリット
31分
初級
ポリマーアロイなどの新規材料開発において、分散性の高いサンプルを作成するために二軸スクリューエクストルーダーは非常に有効な装置と言えます。また、ペレット、フィラメント、フィルム、試験片作成といったサンプルの二次加工や、複雑で多様な処方をこなす開発の生産性も求められます。本セミナーでは卓上二軸エクストルーダーを用いた材料開発の優位性やサンプルの試作例などを紹介します。
関連製品:エクストルーダー
 ページTOPへ
製薬
ホットメルトエクストルージョン(HME)による製剤の紹介
35分
初級 中級
バイオアベイラビリティーを改善する技術として、HMEと呼ばれるホットメルトエクストルージョン法を紹介します。 HMEは難溶性化合物の溶解性改善のための固体分散体化に有効な手段であり、スプレードライ法などと比べて様々な利点を有しています。またHMEにより製造された固体分散体の分析法についても紹介いたします。
関連製品:エクストルーダー
二軸スクリューエクストルーダーによる連続式造粒の紹介
15分
初級 中級
造粒において連続式混錬を用いることによる様々なメリットを紹介します。連続式はバッチ式に比べて、温度や材料投入量、混合速度といった各種パラメーターを、装置を止めることなく素早く変更することができます。また、装置の洗浄も容易に、素早く行うことができます。結果的に、より短い時間でより多くのトライアル、異なる成分の試験が可能となります。
関連製品:エクストルーダー
皮下に埋め込むインプラント - ホットメルトエクストルージョンによる最先端薬剤の製造
25分
初級 中級
投与経路として皮下に埋め込むインプラント製剤について、その優位点、材料、およびドラッグデリバリーシステム、アプリケーションについて説明します。また、ドラッグデリバリーシステムに実際に使用されている技術として溶融混練法をご紹介し、実際にインプラントの製造に使用されているシステムと同様に研究開発用のシステムもご紹介します。
関連製品:エクストルーダー
 ページTOPへ
エレクトロニクス・半導体
バッテリー製造と研究における二軸スクリュー押出混錬
29分
初級 中級
この動画ではバッテリーの製造・研究開発における二軸スクリュー押出混錬機(エクストルーダー)の活用に関する事例を紹介します。通常電極製造においては、活物質と溶媒、バインダー、添加剤などをミキサーで混合しスラリー化しますが、エクストルーダーを導入することで、スラリーの再現性の向上、分散品質の向上といったメリットを享受できます。また、当社のエクストルーダーはその柔軟な設計から無溶媒電極ペーストの製造、次世代バッテリーのセパレーターフォイルの開発など、多くの用途に活用できます。
関連製品:エクストルーダー
 ページTOPへ
その他
Process 11、Pharma 11二軸スクリューエクストルーダー スクリューの特長 - 機能とエレメント紹介
15分
初級 中級
Thermo Scientific Process11、Pharma11二軸エクストルーダーのスクリューの特長と機能を説明します。スクリューは二軸エクストルーダーによる押出混錬の品質に最も影響を与える重要なパーツで、目的に合わせて適切なスクリュー設定を行うことが成功の大きなキーとなります。
関連製品:Process 11卓上二軸スクリューエクストルーダー
 ページTOPへ
当社が主催、あるいは参加しているイベントや学会、セミナー、トレーニング、e-learning を横断的にカテゴリから検索するページを公開しました。
イベント、セミナー、トレーニング検索