リリースノート:2023年12月
HCS Studio version 5.0(Build 8616)は、いくつかの一般的なバグを修正しながら、CX7 LED ProおよびCX7LZR Pro機器用の以前に発売されたEurekaScan Finder機能を維持します。これにより、基準や低倍率で検出された情報に基づいて、ターゲットをより高倍率で自動的に複数回スキャンできます。Build 8616の主な変更点を以下に示します。イラスト付きの完全なソフトウェアリリースノートは、以下のダウンロードリンクから入手できます。 
重要!!ソフトウェアを更新する前に、以下のインストール手順を確認してください。
CX5、CX7、CX7LZR、Toolbox、およびView向け
主なバグ修正
  • Autofocus初期設定をAutofocus Setupメニュー内で可能
  • 現在のフォームファクターに応じたフォーカスのリセットが可能
  • リアルタイムのプレート説明をAcquisitionタブで確認可能
  • スキャン制限がScan FeaturesおよびLimitsタブに表示
  • 取得範囲をズーム機能で利用可能
  • Acquire Onlyプロトコルを選択中のプロトコルの一部として利用可能
  • アッセイ設定の初期設定を更新
ソフトウェアのダウンロードとインストール手順
Instrument Installerのみが新しいCell Painting機能を含んでいますが、完全な機能性、利便性、およびバグ修正を得るために、すべての機器、ツールボックス、およびView PCをこの最新のBuildにダウンロードして更新することをお勧めします。 
以下のすべての重要!!事項を確認してください。
重要!!以下のソフトウェアのインストールに進む前に、システムの復元ポイントを作成することを強くお勧めします。これにより、インストールの最中または後に問題が発生した場合にロールバックできます。 
Windows 10 PCの場合、これは、検索ウィンドウをクリックして「復元」と入力することでもっとも効率的に見つけることができます。Windows 7 PCでは、これは「システムの復元」を検索することによって実行できます。
重要!!既存のソフトウェアを更新する場合、インストールするには、HCS Studio version 3.0 (Build 8141以降)が必要です。これより古いバージョンをお持ちの場合は、HCStechnicalsupport@thermofisher.comにお問い合わせになり、指示を受けてください。
重要!!インストールする前に、PCの言語設定を英語(米国)に設定する必要があります。
重要!!StoreではなくStandaloneデータベースを使用している場合、(以下の)リンク先のPDF中の「If using Standalone mode」セクションで説明されている手順に従う必要があります。手順に従わなかった場合、プロトコルとフォームファクターを失うリスクがあります。
重要!!現在オンボードSQLサーバー(mini-store)を使用している場合は、インストールの前にHCSテクニカルサポートHCStechnicalsupport@thermofisher.comにお問い合わせになり、ソフトウェアのインストール後にこのデータベースに再接続するためのサポートを受けてください。
重要!!以下の手順の「Objective XY Offset Calibration」セクションは、Eureka Scan Finder機能を使用したいお客様で、このキャリブレーションを以前に実行したことがない方にのみ該当します。Objective XY Offsetキャリブレーションは、CX5機器では実行しないでください。
機器へのインストールとその後のキャリブレーションプロセスは、完了するのに1~2時間かかります。HCS Studio 5.0(Build 8616)のダウンロードおよびインストール手順のセットは、以下のリンクからアクセスできます。
ダウンロードまたはインストールで問題が発生した場合は、以下にお問い合わせください:
HCAハードウェアサポート