Search Thermo Fisher Scientific
実験でお困りですか?
当社はお客様の成功に全力を尽くしています。調子を取り戻しましょう。一般的に発生する問題シナリオについては、専門家による推奨事項をご覧ください。
関連する質問を以下からご覧ください。
実験を開始する予定ですか?
以下をご確認ください
こちらが確認できるページです。「Cell Imaging Systems」セクションの下を探して、EVOS™Imaging Systemのリンクに従います。そこには、無料のダウンロードリンクと手順が記載されています。少なくとも6か月ごとに更新を確認することをお勧めします。または、お使いのシステムに何らかのソフトウェアの不具合があるように思われる場合は、更新を確認することをお勧めします。
レンズがサンプルに当たる場合、焦点合わせが速すぎて焦点面がずれている(手動で焦点を合わせている場合)、または対物レンズキャリブレーションの問題(オートフォーカスを使用している場合)が考えられます。システムに付属のFL Autoキャリブレーションスライドを使用して、対物レンズのキャリブレーションを行うことをお勧めします。対物レンズが長作動距離(LWD)か、カバースリップ補正対物レンズ(CC)を確認してください。カバースリップ補正の場合は、薄いカバースリップを通してイメージングするための非常に短い作動距離での使用に限定され、スライドやマイクロプレートや培養ディッシュのプラスチックを透過させることができません。高倍率の油浸漬で作業する場合は、目視で対物レンズを上方に動かしてサンプルの底部に触れさせてから、その後ゆっくりとサンプルから離して、焦点を合わせます。
対物レンズは、サンプルをこすりつけると深刻な損傷を受ける可能性があります。このような場合は、対物レンズに損傷がないか確認してください。
対物レンズは、フォーカスがZ軸の高すぎる場合(上下)にベッセルホルダーに当たる可能性があります。 これは、EVOS™FL Auto Imaging Systemのスタートアップ時やシステムの起動時にステージが移動する時、対物レンズを交換する時などに特に問題となります。カバースリップ補正の対物レンズは、バレルの上部で広く平坦になる傾向があります。特にサンプル容器の端でイメージングを行う場合、ベッセルホルダーの端にぶつかる可能性が高くなります。そのような場合、コンテナのこれらの領域にその対物レンズを使用できない可能性があります。対物レンズがベッセルホルダーに「詰まっている」場合は、ベッセルホルダーの蝶ネジを慎重に緩めてステージからまっすぐに持ち上げ、対物レンズを焦点を合わせて下向きにステージの中央に移動します。その日の装置の電源を切る前に、対物レンズを最低倍率に移動し、下向きに焦点を合わせるなど、研究室でのシャットダウン手順を決めておくことお勧めします。
ベッセルホルダーにこすりつけると、対物レンズが損傷する可能性があります。このような場合は、対物レンズを取り出し、特にレンズに損傷がないか注意深く調べます。
EVOS™ Imaging Systemの場合:
まず、すべてのフィルターセットの下で未染色/非標識組織を調べて、これが内因性自己蛍光に起因していないか確認します。このことは、特にパラフィン切片で問題になります。コントロールで自己蛍光が見られる場合は、ブロッキングと標識の前に1 mg/mLの水素化ホウ素ナトリウムで3 x 10分間洗浄することで低減できます。
色素電荷による二次抗体の非特異的結合が起こっている可能性があります。たとえば、負電荷の色素は正電荷の細胞成分に引き寄せられます。Image-it™FX Signal Enhancer(カタログ番号I36933およびR37107)を使用すると、標識の色素と細胞成分との電荷相互作用による非特異的結合をブロックできます。
いくつかの抗体を含む一部の標識は十分な親和性が低く、標識スライドの保存中に時間の経過とともに剥離する可能性があります。二次抗体反応の後5~15分間ホルムアルデヒドでサンプルを固定すると、二次抗体を所定の位置に架橋できるため、この剥離を遅くできます。また、サンプルは、ProLong™Diamond Antifade Mountantなどの硬化封入剤に封入する必要があります。この 硬化封入剤は二次抗体の拡散を遅くします。封入剤が完全に硬化した後、スライドを低温(できれば-20°C)で保管すると解離をさらに遅らせることができます。
細胞や組織をキシレンやアセトンなどの溶媒で処理すると(組織切片の脱パラフィン処理など)、ファロイジンの結合を防ぐようにF-actinに影響を与えます。ファロイジンは、通常有機溶媒で洗浄されない凍結切片に使用したり、抗アクチン抗体を使用できます。
すべての蛍光色素は、吸収した波長で強い光にさらされると、少なくともある程度は退色、すなわち「光退色」します。光退色の原因と問題を解決する方法は次のとおりです。
光退色の原因 | 対処方法 |
フリーラジカルと一重項酸素の生成 | 抗酸化剤と遊離基除去剤を含む褪色防止用試薬を使用してください。 -蛍光色素およびタンパク質の生細胞イメージングには、細胞培地またはバッファーに追加できるProLong™Live Antifade Reagentをお勧めします。ProLong™ Live Antifade Reagentは、細胞の健康に影響を与えることなく、試薬やGFPなどの蛍光タンパク質の安定性を最大24時間まで大幅に向上させます。 -固定サンプルを迅速に分析したり短期保存したりする場合は、SlowFade™Diamond Antifade Mountantをお勧めします(液体を保持し、サンプルを1日以内に即時に確認して廃棄できます)。 -固定サンプル中のAlexa Fluor™色素の長期分析には、ProLong™Diamond Antifade Mountant(フリーラジカルの移動を遅くする)などの硬化封入剤をお勧めします。 -固定サンプル中のすべての色素および蛍光タンパク質の長期分析には、ProLong™Diamond Antifade Mountant(保存用のスライドを強化)をお勧めします。 |
色素が退色に特に敏感 | -Alexa Fluor™色素など、光安定性の高い色素をお選びください。 -画像照射野を選択して設定できる対比染色を使用してから、目的の染料に切り替えて画像を取得します。 |
強烈な照明 | -レーザー出力を低減したり、中性密度フィルタを使用したりすることで、光の露光を低減します。 -表示されたサンプルの表示時間を最小にし、表示されていないときはシャッターを閉じます。 -低出力対物レンズなど、開口数が小さい対物レンズを使用します。 |
こちらから 、褪色防止用試薬を選択するための良いガイドをご確認ください。
まず、適切な波長の色素を励起し、検出していることを確認します。次に、コントロールで色素の濃度と染色時間を最適化してください。当社のマニュアルにはいくつかのガイドラインがあります。生細胞システムを使用している場合は、バックグラウンド蛍光を低減させるために、未反応色素を洗い流すことや、Backdrop™Suppressor ReadyProbes™Reagentなどのバックグラウンド抑制剤を添加することを推奨します。機器の設定を確認してください。たとえば、一部のプレートリーダーには、最適なシグナル/バックグラウンドを得るためにゲイン設定を調整する手段があります。最後に、一部の色素はイオン検出時の変化度において他の色素よりも優れています。色素のオプションについてご希望の場合は、テクニカルサポートtechsupport@thermofisher.comにメールでお問い合わせください。
気泡は、次の2つのいずれかの方法で除去できます。
サンプル上の気泡の形成を防ぐ、または気泡の除去する:
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。