c7c8 - 키/사양/리소스/애플리케이션/기술/문서/문의하기
NanoBuilder rapid prototyping software
Thermo Scientific NanoBuilder Software is a tool for the systematic planning and construction of multi-layer nanodevices. This is done by dividing CAD files into ordered projects, facilitating the generation of complex structures that previously were tedious or even impossible to build. NanoBuilder Software allows for accurate patterning of large and complex nanostructures on multiple sites, supporting all DualBeam (focused ion beam scanning electron microscopy, FIB-SEM) patterning processes: FIB milling, gas-assisted FIB milling, FIB induced deposition, and electron-induced deposition.
Key features of NanoBuilder rapid prototyping software
Fully automated
Fully automated job execution, stage navigation, milling, and deposition.
FIB and GIS
Focused ion beam (FIB) and gas injection systems (GIS) optimized.
CAD
CAD-based prototyping.
Alignment
Automated alignment and drift control.
Patterning sequences
Plan patterning sequences on your desktop PC using Thermo Scientific NanoArchitect Software.
Specifications
재품 표 사항에 대한 스타일시트
GDSTODB
NanoBuilder
Import GDSII files
GDSII viewer
Convert to Thermo Scientific stream files
Automated alignment and drift control
Automated job execution
Multi-site support
Integrated editing of microscope properties
Alignment without exposing the site of interest
Style Sheet for Komodo Tabs
Resources
Applications
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
Techniques
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
자세히 알아보기 ›
나노단위 프로토타이핑
기술이 지속적으로 소형화되어 감에 따라, 나노단위 장치 및 구조에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. DualBeam 기기에 의한 3D 나노 프로토타입 제작은 마이크로 및 나노 규모 기능 프로토타입을 신속하게 설계, 제작 및 검사할 수 있도록 도와줍니다.
자세히 알아보기 ›
현장(In Situ) 실험
재결정화, 미립자 성장, 가열, 냉각 및 습윤 과정에서의 위상 변이와 같은 동적 처리의 기본 원리를 이해하는 데 있어서 전자 현미경 검사를 통한 미세 구조 변화에 대한 직접적인 실시간 관찰은 필수적입니다.
자세히 알아보기 ›
나노단위 프로토타이핑
기술이 지속적으로 소형화되어 감에 따라, 나노단위 장치 및 구조에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. DualBeam 기기에 의한 3D 나노 프로토타입 제작은 마이크로 및 나노 규모 기능 프로토타입을 신속하게 설계, 제작 및 검사할 수 있도록 도와줍니다.