Search Thermo Fisher Scientific
당사는 수십 년 간 시멘트 제조 업계와 협력하여 원료 물질 소싱부터 밀링(milling) 및 킬른(kiln) 작업에 이르는 생산 공정의 모든 단계에 걸쳐 에너지 관리, 완제품 품질, 그리고 물론 작업자 및 환경 안전을 고려하여 고객의 과제를 해결하기 위한 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 당사는 시멘트 제조 공정을 개선하는 동시에 생산성과 수익성을 높일 수 있는 광범위한 솔루션을 제공합니다.
강력한 분석기는 원료 물질의 조성을 더 잘 이해하고 다운스트림 생산 공정을 더 잘 제어할 수 있도록 도와줍니다.
석회석 광산에서부터 파쇄, 혼합, 원료 분쇄, 킬른(kiln) 그 이후까지, 원소 분석은 공정 관리, 효율성 및 고품질 최종 제품을 취급하는 데 있어 매우 중요한 요소입니다.
더 우수한 시멘트를 위한 분석 당사 제품은 시멘트 제조업체용으로 특별히 개발되어 시료 분석 비용을 더욱 절감하고 시료 처리량을 증가시키며 높은 재현성을 제공함으로써 보다 높은 품질을 제공합니다.
각 상(phase)의 농도는 강도 및 설정 시간과 같은 시멘트의 물리적 특성에서 중요한 역할을 합니다.
예를 들어, 원료 물질 혼합 시 탄산칼슘(CaCO3)이 일정 비율로 필요하지만, 이것은 클린커(clinker) 생산 공정 중에 알라이트, 벨라이트, 알루미네이트, 알루미노-페라이트 및 유리 석회질(free lime)으로 알려진 다양한 상(phase)으로 변형됩니다.
킬른(kiln) 이전의 시멘트 생산 공정은 원소 구성과 원료 배합에 초점이 맞춰져 있지만, 클린커를 생산한 후에는 초점이 해당 원소가 형성하는 합성물로 바뀝니다.
포괄적인 분석 및 시의적절한 정보 XRD 플랫폼을 통해 상(phase)을 식별하면서 XRF 분석기로 시멘트 분석을 수행할 수 있습니다. 시멘트 생산에서 최종 단계는 냉각된 클린커를 곱게 분쇄하고 석고 및 기타 충전물을 첨가하여 시멘트 설정 시간 및 기타 속성을 제어하는 것입니다. 광물학 역시 이 단계에서 중요하며 XRD 기술을 통해 실험실에서 측정됩니다. XRF와 XRD 분석은 모두 생산 품질, 효율, 수익성을 보장해 주는 종합적이고, 시의적절한 정보를 제공합니다.
석탄 혼합물 인스트림(in-stream)을 분석 및 조정할 수 있으므로, 킬른(kiln) 및 분쇄기(mill)의 재료 가공에 필요한 특정 가열 값을 충족하는 데 필요한 석탄 연료의 양을 정확하게 사용함으로써 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
화학적 변화가 많은 킬른 피드 물질은 올바른 반응을 위해 더 많은 연료를 필요로하고 과다 반응 클린커를 그라인드하기 위해 최종 분쇄기에서 더 많은 에너지를 필요로 합니다.
전체 프로세스에서 활용 가능한 정보 및 제어 기능 석탄 및 원료 물질의 온라인 분석과 자동 중량 측정 벨트 피더를 통합함으로써 시멘트 생산자에게 에너지 소비, 제품 품질 및 운영 효율성에 대한 탁월한 제어 능력을 제공합니다.
Thermo Scientific XRF 및 XRD 기기는 시멘트 제조 시 공정 및 품질 관리를 위한 빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 정성적 및 정량적 분석을 제공합니다.
X선 형광 기술은 정확한 비파괴적 원소 분석 및 신속한 물질 특성화를 위한 최적의 표준으로서 제품의 화학적 사양이 요구사항에 부합되도록 합니다.
X-선 회절 다방면으로 활용할 수 있는 비파괴 분석 기술을 사용함으로써 산업 실험실에서 물질의 세부 구조와 상(phase) 정보를 신속하게 획득할 수 있습니다.
Thermo Fisher Scientific은 가동 중단 시간을 방지하고 보건 및 안전 규제 요구 사항을 준수하며, 보험 비용을 절감하는 동시에 일반적으로 가장 가치 있는 투자를 보호할 수 있도록 다양한 제품을 제공합니다.
운영 효율성 및 비용 절감에 관한 것이라면, 인력과 장비를 보호하는 것보다 더 큰 잠재력을 제공하는 것은 없습니다.
공정 전반에 걸친 다양한 안전 조치 까지 당사의 솔루션은 시멘트 생산 산업 현장에서 작업자들의 안전과 생산성을 유지하고 책임을 줄여주며, 위험을 완화하고 효율성을 향상시키도록 설계되었습니다.
시멘트 제조 시 발생하는 CO₂는 전 세계 CO₂ 배출량의 5%를 자치하기 때문에 시멘트 플랜트는 규제 요구 사항을 준수해야 합니다. Thermo Scientific iQ 가스 분석기는 CO₂, Nox, SO₂ 및 CO와 같은 다양한 오염물질에 대해 신뢰성 있는 모니터링을 제공합니다.
Thermo Scientific iQ 시리즈 기기 플랫폼은 대기 가스와 소스 가스 분석을 위한 스마트 환경 솔루션입니다. 고객의 규정 준수 파트너로서, 당사의 시스템은 필수 프로토콜을 사용하여 설계되어 모니터링 보고서가 정확하고 액세스 가능하며, 미국 EPA 40CFR Part 60 및 75 그리고 기타 표준을 준수하는 동시에, 탁월한 감도, 정확도 및 신뢰성을 제공합니다.