Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific TRACE 1600 시리즈 기체 크로마토그래피 제품군은 정기적인 작업을 간소화하여 운영, 제어 및 채택을 단순화하는 분석적 요구사항을 충족합니다. 모듈식 설계를 통해 오프라인 유지보수, 신속한 문제 해결 및 구성 유연성을 제공하고 장비 생산성을 최대화할 수 있습니다. 진화하는 분석 요구에 맞게 장비를 조정하여 투자를 최적화하십시오.
TRACE 1600 시리즈 기체 크로마토그래피는 크기와 무게를 줄인 소형 설치 면적에 완전한 크기의 오븐을 제공하여 이동이 쉽고 비용도 절감되며 다른 용도를 위해 실험대 공간을 확보할 수 있습니다.
당사의 TRACE 1600 시리즈 GC 시스템에는 캐필러리(capillary) 컬럼 설치를 단순화하는 탈부착형(iConnect) 컬럼 잠금 커넥터가 장착되어 있어 과도한 조임 위험을 제거하고 빠르고 누출이 발생하지 않는 작동을 보장합니다. 이 제품을 사용하면 한 번의 클릭으로 손쉽게 연결할 수 있으며 설치 전에 캐필러리 컬럼 길이를 조정할 수 있습니다. iConnect 컬럼 잠금 커넥터는 iConnect SSL 주입기 및 모든 iConnect 검출기 모듈과 함께 Thermo Scientific TriPlus 500 헤드스페이스 자동시료주입기 인터페이스와도 호환됩니다.
클릭 한 번으로 간편하게 연결할 수 있으며, 설치 전에 캐필러리 컬럼 길이를 조정할 수 있습니다.
TRACE 1610 기체 크로마토그래피의 7인치 고해상도 다국어 터치 스크린은 직관적인 아이콘을 통해 장비 제어, 상태 정보, 실시간 신호, 소모품 사용량 계산, 동영상 사용법, 진단 및 실행 로그에 빠르게 액세스하여 쉽게 탐색할 수 있습니다.
TRACE 1610 GC 시스템의 고해상도 터치 스크린에서 직접적인 장비 사용 및 일반적인 유지보수 절차를 설명하는 교육용 동영상을 통해 기체 크로마토그래피, 자동시료주입기 또는 연결된 질량분석기의 일상적인 작동을 그 어느 때보다 쉽게 달성할 수 있습니다.
터치 스크린에 항상 표시되는 장비 상태 아이콘은 유지보수 필요성을 사용자에게 경고하여 예기치 않은 중단 위험을 최소화합니다. 자동 소모품 추적 기능을 통해 소모품 사용을 최적화할 수 있으므로 불필요하고 비용이 많이 드는 교체를 방지할 수 있습니다. 또한 GLP 규정 준수를 위해 Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS) 내에서 장비 상태를 추적할 수 있습니다.
TRACE 1600 및 1610 기체 크로마토그래피에는 최대 2개의 iConnect 주입기와 2개의 iConnect 검출기를 장착할 수 있습니다. TRACE 1610 보조 오븐과 함께 사용할 경우 최대 4개의 iConnect 검출기로 확장할 수 있습니다. 당사의 주입기 및 검출기 모듈 전체 제품군은 TRACE 1300 시리즈 및 TRACE 1600 시리즈 GC 시스템에서 모두 교환할 수 있으므로 지속적으로 변화하는 분석 수요를 충족하고, 실험실의 리소스를 더욱 효율적으로 활용할 수 있도록 장비를 유연하게 구성할 수 있습니다. 신규 사용자와 경험이 풍부한 사용자, 모두 원활한 휴대성을 통한 단순화된 기기 채택 뿐만 아니라 고급 모듈식 기술의 사용 편의성, 신뢰성을 경험하실 수 있습니다.
iConnect 주입기 및 검출기 모듈의 소형화된 통합 전자 가스 제어(IEC) 기능에는 온도 및 가스 제어, 신호 증폭, A/D 변환을 위한 전자 장치와 함께 각 모듈의 가스 매니폴드, 연결부, 제한 및 전자 밸브가 통합되어 있습니다. 각 모듈은 일련 번호로 식별되며 GC 시스템과는 별도의 항목으로서 작동할 수 있어 품질 프로토콜을 준수하면서 장비에서 모듈을 변경할 수 있습니다. 모듈은 보정 정보를 저장하기 때문에 분석 결과가 일관되게 유지되며 교체 후 재보정이 필요하지 않습니다.