고객 응용분야에 적합한 기체 크로마토그래피 모듈
Thermo Scientific 탈부착형(iConnect) 주입기 및 검출기는 GC 및 GC/MS 분석 분야의 유연성과 유용성을 재정의합니다. 전체 GC 시스템을 대신하는 백업 모듈을 사용하여 비용 및 설치 공간을 절약하고 유지보수로 인한 가동 중단 시간을 크게 단축하여 지속적인 운영을 보장합니다. 오프라인 정비를 위해 깨끗한 백업 모듈로 교체한 후 몇 분 안에 다시 시료 처리로 돌아가기만 하면 됩니다. 모듈을 교체하여 GC 시스템을 쉽게 재구성할 수 있으며, 주입되는 시료에 항상 준비되어 있습니다.
주입기
iConnect 주입기는 기체 크로마토그래피 분석에 다양한 기능을 제공합니다.
iConnect Split/Splitless(SSL) 주입기
대부분의 GC 및 GC-MS 응용분야에 적합합니다. 광범위한 분석물을 정확하게 주입할 수 있도록 최적화된 열적 프로파일을 갖추고 있습니다.
백 플러쉬 기능이 있는 iConnect Split/Splitless(SSL-BKF) 주입기
중화합물 또는 원하지 않는 화합물을 제거하는데 이상적입니다. 백 플러쉬 기능으로 추가 보조 가스가 필요하지 않습니다.
iConnect 헬륨 세이버 Split/Splitless(SSL) 주입기
특허 받은 주입기 설계를 적용하여 운반 기체로 사용하면서 작동 중 헬륨 소비량을 크게 줄일 수 있습니다. 장비 분석법 변경이 필요하지 않습니다.
iConnect 프로그램식 온도 기화(PTV) 주입기
“시료간 차이가 제거된” 저온 주입기 성능과 기화 주입기의 견고성을 결합합니다. 열적으로 불안정한 화합물과 넓은 휘발성 물질에 적합합니다.
백 플러쉬 기능이 있는 iConnect 프로그램식 온도 기화(PTV-BKF) 주입기
중화합물 또는 원하지 않는 화합물을 제거하는데 이상적입니다. 백 플러쉬 기능과 극저온 냉각 옵션을 사용한 주변 온도보다 낮은 작동 기능을 제공합니다.
iConnect COC(Cold-on-Column) 주입기
끓는점이 높은 화합물까지 GC 분석을 확장하기 위한 진정한 저온 온-컬럼(On-Column) 주입기입니다. 열적으로 불안정한 분해성 화합물에 적합합니다.
iConnect 기체 샘플링 밸브(GSV) 주입기
캐필러리 또는 패킹된 컬럼에 정확한 양의 기체 시료를 신속하게 주입하여 기체 분석에 적합합니다.
검출기
iConnect 검출기는 기체 크로마토그래피 워크플로우의 생산성을 향상시키도록 설계되었습니다.
iConnect 불꽃 이온화 검출기(FID)
광범위한 선형 동적 범위에 걸쳐 유기화합물을 민감하게 검출할 수 있습니다. 탄화수소 및 관련 유기 화합물 분석에 적합합니다.
iConnect 열 전도도 검출기(TCD)
캐필러리 및 패킹된 컬럼 응용분야에서 열 안정성과 빠른 반응 시간을 제공합니다. ppm 수준에서 가스 분석 및 미지의 물질을 측정하는 데 적합합니다.
iConnect 전자 포획 검출기(ECD)
음전하 작용기를 가진 화합물에 대한 미량 수준의 검출 및 분석을 위해 우수한 선택성과 감도를 달성합니다.
iConnect 질소 인 검출기(NPD)
여러 개의 전용 소스를 통해 질소 또는 인을 함유한 유기 화합물 측정을 위해 우수한 선택성과 감도를 제공합니다.
iConnect 불꽃 광도 검출기(FPD)
황, 인 또는 주석을 함유한 화합물 측정을 위해 우수한 감도 및 반응 안정성을 제공합니다.
iConnect 펄스 방전 검출기(PDD)
배출 가스로 고순도 헬륨이 필요하며 ppb/ppm 수준에서 가스 분석에 적합합니다.