Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific TRACE 1600 및 Thermo Scientific TRACE 1610 기체 크로마토그래피는 모듈식으로 GC 및 GC-MS 응용 분야에서 탁월한 범용성을 제공합니다. TRACE 1600 시리즈 기체 크로마토그래피 시스템은 유지보수 간소화, 가동 중단 시간 단축 및 높은 유연성을 제공합니다. 당사의 iConnect 주입기 및 검출기 제품군은 우수한 유연성으로 여러 TRACE GC 시스템 간에 쉽게 공유할 수 있어 설치 비용 없이 우선 순위 시료와 응용 분야에 적합한 장비를 선택할 수 있습니다. 당사의 견고한 주입기 및 검출기 기술과 함께 결합한 기체 크로마토그래피는 모든 규모의 실험실에 현명한 투자가 될 수 있습니다.
TRACE 1600 GC![]() |
TRACE 1610 GC![]() |
|
---|---|---|
최대 2개의 iConnect 주입기와 2개의 검출기, 그리고 메인 프레임의 질량분석기 포함 | ![]() |
![]() |
다중 밸브 및 다중 컬럼 분석기용 보조 오븐 | ![]() |
![]() |
Methanizer | ![]() |
![]() |
추가 검출기 수용 | ![]() |
![]() |
iConnect 컬럼 잠금 커넥터 | ![]() |
![]() |
SSL 주입기용 헬륨 세이버(Helium Saver) 기술 | ![]() |
![]() |
단일 시작/정지 버튼 및 유지보수를 포함한 필수적인 로컬 제어 기능 | ![]() |
|
Chromeleon CDS를 사용한 완전한 장비 제어 | ![]() |
![]() |
완전한 로컬 장비 컨트롤 인터페이스 | ![]() |
|
7인치 HD 정전식 터치 스크린 | ![]() |
|
예방적 유지보수에 대한 경고 알림을 포함한 장비 및 소모품 상태 추적 | ![]() |
|
유지관리를 안내하는 내장형 동영상 가이드 | ![]() |
|
실시간 신호 모니터링 | ![]() |
|
진단 기능 | ![]() |
|
다국어 기능 | ![]() |
|
터치 스크린 업데이트 및 비디오 업로드용 USB 포트 | ![]() |
|
TriPlus 500 헤드스페이스 자동시료주입기 제어 기능 | ![]() |
|
AI/AS 1610 자동시료주입기 제어 기능 | ![]() |