GC 시스템 관련 제품
GC 분석을 향상시키고 실험실의 워크플로우에 맞게 GC 시스템을 최적화할 수 있도록 TRACE 1600 시리즈 기체 크로마토그래피와 함께 사용할 수 있는 다양한 장비와 소모품을 살펴보십시오.
GC 자동시료주입기
당사의 자동시료주입기는 간단한 액체나 헤드스페이스 GC 자동시료주입기 또는 액체, 헤드스페이스, 고체상 마이크로 추출(SPME) 주입 및 자동화된 시료 처리 등의 모든 작업이 필요한 경우에 대해 액체, 고체 및 기체 시료를 GC 및 GC-MS 시스템에 처리 및 주입하여 정밀도와 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다.
다음 기체 크로마토그래피 자동시료주입기 포트폴리오를 통해 시료 처리 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다.
AI/AS 1610 액체 자동시료주입기 – 향상된 사용 편의성 및 시료 처리 기능을 통해 일관된 주입 자동화를 지원하고 GC 데이터 품질을 보장합니다.
TriPlus 100 LS 액체 자동시료주입기 – X-Y-Z 좌표계 로봇 자동시료주입기를 사용하여 액체 주입을 완전하고 안정적으로 자동화합니다. 주입량에 대한 높은 유연성으로 완벽한 사용자 맞춤이 가능한 주입 매개 변수를 제공합니다.
TriPlus RSH SMART 자동시료주입기 – 고급 시료 처리 및 시료 준비 워크플로우, 자동 액체 주입, 정적 및 동적 헤드스페이스 샘플링, 고체상 마이크로 추출(SPME/SPME Arrow) 샘플링 기술을 통해 SMART 소모품 사용을 추적하고 실험실 생산성을 향상시킵니다.   
TriPlus 500 GC 헤드스페이스 자동시료주입기 – 직접적 컬럼 연결 설계 덕분에 시료 무결성과 최고 품질의 데이터 정확도를 보장합니다. 밸브 및 루프(valve-and-loop) 기술을 기반으로 물 및 고체 시료 내의 유기 휘발성 분석에 대한 규제 법규를 완벽하게 준수합니다.
다양한 분석 용도를 위해 Thermo Scientific TRACE 1600 시리즈 기체 크로마토그래피는 최첨단 Markes International thermal desorption(TD) 방식 및 Teledyne Tekmar purge and trap(P&T) 솔루션과 호환됩니다.
질량분석기
TRACE 1600 시리즈 기체 크로마토그래피는 Thermo Scientific 질량분석기(MS)와 결합하는 경우 가동 시간 연장, 비용 절감 및 사용 편의성을 통해 질량분석기의 성능을 강화합니다.
당사의 기체 크로마토그래피 질량분석기(GC-MS) 시스템은 가장 까다로운 응용 분야에서 높은 감도와 재현성 있는 결과를 제공하여 분석 결과의 정확성을 보장하면서 모든 시료에서 더 많은 정보를 추출할 수 있습니다. 당사의 첨단 GC-MS 장비는 생산성 향상 소프트웨어와 결합하여 성능, 신뢰성 및 가치에 대한 가장 엄격한 요구 사항을 충족할 뿐 아니라 그 이상의 결과를 제공합니다.
GC-MS 워크플로우에서 최적의 성능을 얻으려면 다음 Thermo Scientific GC-MS 장비 중 하나를 TRACE 1600 시리즈 시스템과 페어링하십시오.
Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템
하나의 소프트웨어 플랫폼으로 생산성과 규정 준수를 달성합니다. Thermo Scientific Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 크로마토그래피와 질량분석기 워크플로우를 간소화하여 최고의 소프트웨어 경험을 제공합니다.
본 소프트웨어는 우수한 규정 준수 도구, 네트워크 기능, 장비 제어, 자동화, 데이터 처리 등을 제공합니다. 크로마토그래피와 루틴 정량 질량분석(MS)을 위한 워크플로우를 통합한 최초의 CDS로서 Chromeleon 소프트웨어는 Thermo Scientific 기체 크로마토그래피(GC-MS/MS) 장비를 완전히 통합할 수 있습니다. WAN에 최적화된 완전한 엔터프라이즈 솔루션이며, 전 세계적으로 확장 가능하고, 강력하고 안정적인 투자 수익을 제공합니다. 
GC 컬럼
컬럼의 긴 수명 기간 중 높은 온도 안정성, 낮은 블리딩 및 탁월한 불활성을 제공하며, 기체 크로마토그래피 및 기체 크로마토그래피 질량분석법 응용분야에서 신뢰할 수 있고 재현성 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
GC 컬럼 및 액세서리로 응용분야를 최적화합니다
강력한 애플리케이션 검색 도구, 분석법 개발 가이드, 애플리케이션 노트북 등에 액세스할 수 있는 기능을 제공하는 온라인 크로마토그래피 소모품 카탈로그를 검색해 보십시오.
GC 부품 및 액세서리
당사의 고품질 부품 및 액세서리는 Thermo Scientific 기체 크로마토그래피 시스템 및 관련 모듈의 성능을 최적화하도록 설계되었습니다. GC 시스템용 부품 및 액세서리 포트폴리오에 포함된 제품은 다음과 같습니다.    
GC 시약
GC 또는 GC-MS 분석 전에 다음과 같은 유도체화 시약을 사용하여 화합물의 분리 및 검출 성능을 향상시킬 수 있습니다.    
실릴화(Silylation) 시약 – GC 응용 분야에서 가장 널리 사용되는 유도체화 시약입니다.
아실화(Acylation) 시약 – 카르복실산 또는 카르복실산 유도체의 작용을 통해 활성 수소 함유 화합물을 변환합니다.
알킬화(Alkylation) 시약 – 산성 수소를 함유한 화합물을 변형하기 위해 지방족 또는 지방족-방향족(벤질) 그룹에 의해 활성 수소를 대체합니다.
규소침투법(Siliconizing) 용액 – 불활성인 발수성 필름으로 다양한 실험실 소모품을 코팅합니다.