Search Thermo Fisher Scientific
당사는 아미노산 및 탄수화물 분석 컬럼, 농축 컬럼, 트랩 컬럼 외에도 음이온 및 양이온 교환 컬럼을 포함하여 수산화물, 탄산염 및 메탄술폰산(MSA) 용리물을 위한 이온 크로마토그래피 컬럼 제품군을 제공합니다. 대부분의 IC 컬럼은 이온 교환 크로마토그래피를 위한 고압 분리를 위해 혁신적인 4µm 입자 크기 형식으로 제공되며 분해능이 더 높습니다.