여러분의 분석에 가장 적합한 IC 컬럼은 무엇입니까?
각 Thermo Scientific Dionex 이온 크로마토그래피 컬럼은 시료를 안정적으로 분리할 수 있도록 설계되어 안심하고 사용할 수 있습니다. 아래 표에서 당사의 IC 컬럼 포트폴리오에 대한 개요를 살펴보고 음이온 교환 컬럼부터 아미노산 또는 탄수화물 분리용 컬럼까지 다양한 컬럼 유형의 주요 특징을 살펴보세요.
이온 크로마토그래피 컬럼 카테고리
수산화물 선택성 음이온 교환 IC 컬럼
복잡한 매트릭스에 포함된 무기 음이온, 옥시할라이드, 유기산, 할로아세트산 또는 다가 음이온 분석에 이 고용량, 고분해능의 Hydroxide-selective anion-exchange IC column을 사용해 보십시오.
탄산염 용리액 음이온 교환 IC 컬럼
Carbonate eluent anion-exchange IC column은 식수 및 폐수에 대한 규제된 방법을 포함하여 특성이 잘 규명된 등용매 분리를 수행합니다.
양이온 교환 IC 컬럼
Cation-exchange IC column은 무기 양이온, 암모늄 및 알킬아민, 알카놀아민, 생체 아민 등의 아민에 대한 고분해능 분리가 가능합니다.
특수 IC 컬럼
Specialty IC column은 전이 금속, 다가 음이온, 6가 크롬, 황화물, 시안화물 등의 다양한 특수 애플리케이션에 사용됩니다.
이온 배제 IC 컬럼
Ion-exclusion IC column은 복잡한 시료에서 지방족 유기산 및 알코올을 분리하고 고순도수에서 미량의 브롬산염을 모니터링하는 데 사용됩니다.
탄수화물 IC 컬럼
Carbohydrate IC column은 당 및 당알코올의 고분해능 분리에 최적화되어 있습니다.
아미노산 IC 컬럼
Amino acid IC column은 유도체화 없이 유리 아미노산을 분리합니다.
역상 IC 컬럼
Reversed-phase IC column은 이온화 가능한 화합물 또는 기존의 역상 응용 분야에 적합합니다. 소수성, 중성 및 이온성 종에 대해 혼합 모드 컬럼을 사용할 수 있습니다.
IC 농축 컬럼
주로 고순도 수질 분석에 사용되는 IC concentrator column은 매트릭스 간섭을 제거하면서 관심 이온을 유지합니다.
IC 트랩 컬럼
IC trap column은 용리액 오염물질을 포집하여 분석 결과를 방해하지 않도록 합니다.
IC 컬럼 알아보기