고객의 응용 분야 별 최적화된 컬럼
당사의 광범위한 이온 크로마토그래피(IC) 컬럼 포트폴리오는 작은 입자 크기부터 고용량 기능, 듀얼 용리액 제조장치 수용 및 소모품 장치 모니터를 통한 추적 기능에 이르기까지 다양한 기능을 제공합니다.
소모품 추적
Thermo Scientific Dionex Integration HPIC 시스템 또는 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 시스템에 설치하면 RFID 태그가 있는 컬럼을 사용자가 추적할 수 있습니다. 컬럼을 시스템에 처음 배치하면 현재 날짜와 시간이 태그에 기록되므로 기기 컨트롤러는 컬럼이 얼마나 오래 사용되었는지 정확하게 확인할 수 있습니다. 또한 기기 컨트롤러는 주요 측정치 기록, 용리액 유형 및 주입 횟수 등 주요 성능 지표를 수집 시 태그에 기록합니다. 또한 이 태그는 시스템이 크기 불일치(예: 2mm 소모품과 4mm 소모품의 결합) 또는 음이온과 양이온의 불일치 같은 화학적 불일치 여부를 감지하는 데 도움이 됩니다.
백서(White paper): 소모품 추적 사례
작은 입자 크기(Small particle sizes) 사용 가능
일부 이온 교환 컬럼은 4µm 레진 입자로 채워져 있습니다. 이 작은 입자 크기는 더 나은 분해능, 더 빠른 실행 시간, 더 안정적인 결과를 제공합니다. 컬럼의 길이는 원하는 결과에 맞게 최적화할 수 있습니다. 짧은 컬럼은 더 높은 유속에서 성능 저하 없이 생산성을 높일 수 있고, 긴 컬럼은 복잡한 시료 매트릭스의 고분해능 분리에 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션을 통해 응용 분야에 맞게 분해능과 처리량을 최적화할 수 있습니다.
4 µm particle-size columns
4 μm 입자 크기 컬럼 사용의 장점
고용량
당사의 고다공성 컬럼 레진은 입자당 표면적이 넓어 분석 물질이 레진 표면에 결합할 수 있는 기회를 더 많이 제공합니다. 이러한 높은 용량 덕분에 컬럼은 고농도의 분석 물질을 처리하고, 약하게 잔류하는 이온의 우수한 분해능을 제공하며, 이온 강도가 높은 시료를 분석할 수 있고, 과부하 및 피크 확대 없이 더 많은 양의 시료를 로드할 수 있습니다. 
이온 크로마토그래피에 영향을 미치는 컬럼 특성
컬럼 제품군
당사의 Thermo Scientific Dionex 이온 크로마토그래피 컬럼 제품군은 거의 모든 유형의 분석에 이상적인 컬럼을 제공합니다. 당사는 수산화물, 탄산염, 메탄술폰산(MSA) 용리액과 함께 사용할 수 있는 컬럼을 제공합니다. Thermo Scientific Dionex IonPac IC 컬럼 외에도 아미노산 및 탄수화물과 같은 생물학적 분자의 고분해능, 고효율 분석을 위한 고유한 컬럼 화학 제품을 제공합니다.
Dionex BioIC 컬럼 선택 가이드
아미노산 또는 탄수화물 분석에 적합한 IC 컬럼을 선택하세요.
듀얼 용리액 제조 카트리지(Dual Eluent Generation Cartridge (EGC)) 호환성
당사의 IC 컬럼 포트폴리오에는 듀얼 EGC 모드에서 시스템 실행을 지원하는 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 시스템용 컬럼이 포함되어 있습니다. 이 모드는 전해 용리액 제조 기술을 사용하여 단당류, 이당류 및 올리고당과 시알산을 분해하는 재현성이 높고 정확한 KOH/KMSA 용리액 그래디언트를 생성합니다.
컬럼 구매
Dionex 이온 크로마토그래피 컬럼을 구매하시려면 당사로 연락하여 견적을 받아보세요. 등록하시면 회원 혜택을 누릴 수 있습니다.