최적화된 컬럼을 사용하여 IC 성능 극대화
Thermo Scientific의 이온 크로마토그래피는 고객의 연구가 순조롭게 진행될 수 있도록 설계되었습니다. 혁신적인 이온 크로마토그래피 시스템, 자동 용리액 제조 제품, Thermo Scientific Dionex IC PEEK Viper 피팅 및 특수 표준용액과 시약은 분석을 간소화하고 크로마토그래피 분석 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
이온 크로마토그래피 시스템
당사의 이온 크로마토그래피(IC) 시스템은 혁신적인 기술과 독보적인 견고함을 자랑합니다. 시료의 복잡함 속에서도, 까다로운 분석 조건 속에서도 당사의 이온 교환 크로마토그래피 시스템은 성능 및 경제성 요구 사항을 충족합니다.
용리액 제조 카트리지(Eluent generation cartridges)
용리액 제조(EG, Eluent generation) 카트리지는 Reagent-Free IC(RFIC) 시스템에서 등용매 및 기울기 분리를 위해 전기 분해 방식으로 고순도 수산화물, 탄산염, 메탄술폰산 용리액을 만듭니다. 수동으로 용리액을 준비할 필요가 없습니다. 복합 탄수화물 분석을 위해, 당사는 재현성이 높고 정확한 KOH/KMSA 용리액 그래디언트를 생성하는 이중 용리액 제조(듀얼 EGC) 모드를 제공합니다.
IC PEEK Viper 피팅
IC PEEK Viper 피팅을 사용하여 간단하고 일관되며 데드 볼륨이 적게 연결되어 Thermo Scientific Dionex 이온 크로마토그래피 시스템의 성능을 극대화할 수 있습니다. 이 피팅을 사용하면 페럴을 올바르게 배치하여 효율성을 높이고 선명한 크로마토그래피 피크를 얻을 수 있습니다. 해당 피팅은 IC 시스템에 특별히 맞춤 제작된 편리한 키트로 제공됩니다.
이온 크로마토그래피 표준용액 및 시약
이온 크로마토그래피 분석을 간소화하기 위해 필요한 모든 고순도 시약과 표준용액을 개발했습니다. Thermo Scientific Dionex 표준 용액, 시약 및 화학 물질 제품군을 사용하면 시간이 오래 걸리는 시약 및 표준물질 확인은 최소화하고 시스템 성능은 최고로 유지할 수 있습니다. IC 표준용액과 시약 제품군은 다음과 같습니다.
  • 음이온 표준용액
  • 양이온 표준용액
  • 용리액 농축액
  • 서프레서 재생 농축액
  • 전이 금속 분석용 화학물질 및 시약