Dionex ICS-6000 HPIC 시스템: 서로 다른 분석법을 동시에 실행
모듈식 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 시스템은 캐필러리 이온 크로마토그래피 기능을 갖춘 다양한 구성이 가능한 이온 크로마토그래피(IC) 시스템입니다. 이를 통해 하나 또는 서로 다른 시료에 대해 각기 다른 분석법을 동시에 개발하고 실행할 수 있습니다. 견고하게 설계된 이 시스템을 사용하면 최대 5,000psi에서 작동할 수 있으며 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 최고급 이온 크로마토그래피 시스템인 Dionex ICS-6000 HPIC 시스템은 사용자의 요구에 맞게 설계되었으며 고압 및 캐필러리 이온 교환 크로마토그래피 기능을 모두 제공하여 이온 분석 시 보다 다양한 작업을 가능하게 합니다.
주요 특징
유연한 구성
Dionex ICS-6000 HPIC 시스템은 다양한 검출기 옵션과 함께 스탠다드 보어, 마이크로보어 및 캐필러리 형식으로 제공됩니다. 이 고압 IC 시스템을 사용하면 미량 수준 분석을 위한 2-D IC에서 복합 탄수화물 분석을 위한 펄스 전류 측정 검출 기능을 사용하는 고성능 음이온 교환 크로마토그래피(HPAE-PAD)에 이르는 모든 범위의 IC 응용 작업을 해결할 수 있습니다.
질량분석기 호환
이 시스템은 강력한 이온 크로마토그래피-질량분석기(IC-MS) 분석을 수행하는 데 사용되는 단일 사중극자, 삼중 사중극자 및 고분해능 정밀 질량(HRAM) Thermo Scientific Orbitrap 질량분석기와 호환됩니다.
태블릿 제어*
이 시스템에는 직관적인 인터페이스와 시스템 상태에 대한 직접적인 로컬 제어 기능이 있는 태블릿이 장착되어 있습니다. 인터페이스는 11개의 다양한 언어로 제공되어 사용자 환경에 맞추어 설정할 수 있습니다. 보안 WiFi 또는 유선 연결을 통해 장비와 통신할 수 있으며 소모품 설치 가이드 및 문제 해결 기술 자료를 확인할 수 있습니다.
소모품 장치 모니터*
소모품 장치 모니터를 사용하면 최대 25 가지 소모품의 설치 시간, 사용 및 성능 지표를 자동으로 식별 및 추적할 수 있습니다. 이는 소모품 설치 오류 방지, 예방적 유지보수를 예약하고, 소모품 사용을 관리하여 장비 가동 중지 시간을 최소화할 수 있습니다.
자동 용리액 제조(EG)
이 시스템은 탁월한 분석법 재현성 및 정확도를 위해 고순도 탈이온수 공급원이 제공될 경우, 고순도 수산화물, 탄산염, 중탄산염 또는 메탄술폰산(MSA) 용리액을 전해식으로 제조할 수 있습니다. 듀얼 EGC 모드를 사용하는 Dionex ICS-6000 HPIC 시스템은 복합 탄수화물 분석용 수산화칼륨/칼륨 메탄설포네이트(KOH/KMSA) 용리액을 제조할 수도 있습니다.
CDS 소프트웨어
Dionex ICS-6000 HPIC 시스템에는 사용하기 쉬운 Thermo Scientific Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)이 함께 제공됩니다. 이 소프트웨어 플랫폼은 강력한 IC 제어 및 데이터 처리 기능을 제공하며 eWorkflows를 통해 모든 핵심 응용분석에 쉽게 활용할 수 있습니다. 또한 Chromeleon CDS는 질량 분석 시스템을 제어하여 원활한 IC-MS 분석을 가능하게 합니다.
* 무선 송신기 장치는 해당 국가의 법률에서 요구하는 바에 따라 허가되지 않을 수 있으며, 이러한 기능은 적절한 승인을 받기 전까지 판매 또는 임대용으로 제공되거나 판매 또는 임대되지 않습니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.
동영상
시스템 사양
아래 표는 Dionex ICS-6000 HPIC 시스템 사양에 대한 간략한 개요이며, 모든 사양이 기재되어 있지는 않습니다. 전체 사양 목록은 Dionex ICS-6000 HPIC 시스템 사양을 다운로드하여 확인하십시오.
사양
Dionex ICS-6000 HPIC 시스템
펌프
유형
듀얼 피스톤(직렬), 마이크로프로세서 제어, 일정한 10mm 1차 스트로크 길이, 용리액 자동 재생 후 다양한 유속 제어
구성
pH 0~14의 수용성 용리액 및 역상 용매와 호환되는 화학적 비활성, 비금속 PEEK 펌프 헤드 및 유체 경로
압력 범위
분석: 0~35MPa(0~5,000psi)
캐필러리: 0~41MPa(0~6,000psi)
유속 범위
분석: 0.000~10.000mL/min, 펌프 헤드 교체 없이 0.001mL/min로 유속 증분 설정 가능. 옵션 헤드의 경우 허용 유속 최대 22.4mL/min.
캐필러리: 유속은 0.001~0.100mL/min이며 펌프 프라이밍 mL/min의 경우 최대 3.000mL/min, 0.0001mL/min로 유속 증분 설정 가능, 일반적인 작동 범위 5~30µL/min
유속 정밀도(분석 & 캐필러리)
< 0.1%
유속 정확도
< 0.1%
압력 리플
1.0mL/min/일반적일 때 < 1%, 10µL/min일 때 < 0.2%(댐퍼 포함), 일반적으로 < 1.0%(댐퍼 제외)
압력
필요 없음
피스톤 씰 세척
표준, 자동 작동
진공 탈기 장치(분석 & 캐필러리)
통합형, 등용매 펌프의 경우 1 채널, 4액 펌프의 경우 4 채널 선택
그래디언트 형성(분석 & 캐필러리)
4중 저압(분석만 해당) 또는 고압에서 전해 용리액 생성
RFIC-EG 그래디언트
분석: 0.1~100mm
캐필러리: 0.1~200mM
그래디언트 프로파일
수적 제한 없는 선형, 오목형 및 볼록형 +/- 그래디언트 프로파일의 모든 조합
그래디언트 분배 정확도 및 정밀도(분석만 해당)
2mL/min일 때 ±0.5
그래디언트 혼합(분석만 해당)
2mm 및 4mm 내경 컬럼용 수동 믹서, 옵션
용리액 제조(분석 & 캐필러리)
옵션 용리액 제조(RFIC-EG)
용리액 온/오프 밸브
전기 작동식, 표준
누출 센서
광학식, 표준
시스템 소프트웨어
소프트웨어
Chromeleon 7.2 CDS 소프트웨어, Microsoft® Windows® 7 운영 체제 지원
자동화된 절차 마법사
표준 기능
시스템 스마트 시작 및 종료
표준 기능
애플리케이션 템플릿
표준 기능
타사 장비 자동화 지원
GC, HPLC 및 MS를 비롯하여 30곳이 넘는 제조업체의 300가지가 넘는 다양한 장비를 완벽하게 제어
사용자 정의 가능한 제어판
표준 기능
신호 채널
펌프 압력
데이터 추세 플롯
모든 수치 장치 파라미터
시스템 상태 가상 채널
표준 기능
정전 보호
표준 기능
시스템 트리거 명령 및 조건
표준 기능
일일 감사 추적
표준 기능
시료 감사 추적
표준 기능
시스템 보정 저장
공장, 현재와 과거. 사용자가 전부 선택 가능
맞춤형 보고
무제한 보고서 시트 지원 표준 기능
GLP 규정 준수
옵션
규격
치수(높이 × 가로 × 세로)
41 x 23 x 56cm(16 x 8.75 x 21.5인치)
중량
SP: 20.4kg(45lb) - DP: 24.1kg(55 lb)
전원 요건
90~265V AC, 47~63Hz
유체 경로
모든 고분자(PEEK), 음이온 또는 양이온 구성
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.