최적화된 컬럼, 소모품 및 소프트웨어 사용으로 IC 성능 극대화
Thermo Scientific의 이온 크로마토그래피는 고객의 연구가 순조롭게 진행될 수 있도록 설계되었습니다. 혁신적인 이온 교환 크로마토그래피 컬럼 제품, 자동 용리액 제조 제품, 자동시료주입기, 검출기, 사용자 친화적 크로마토그래피 데이터 시스템 및 기타 제품을 사용하여 크로마토그래피 분석 시 발생하는 문제를 해결할 수 있습니다.
이온 크로마토그래피 컬럼
당사의 다양한 이온 교환 컬럼 제품군은 여러 응용 분야 과제를 해결하기 위해 설계되었습니다. Thermo Scientific Dionex IonPac 컬럼은 수산화물, 탄산염, 메탄술폰산(MSA) 용리액용으로 제작되었으며 BioIC 컬럼(Thermo Scientific Dionex AminoPac 및 Thermo Scientific Dionex CarboPac 컬럼)은 이온 크로마토그래피를 통해 아미노산과 탄수화물을 직접 분석할 수 있습니다. 이와 같이 컬럼의 포트폴리오가 다양하기 때문에 IC 분석에 적합한 최적의 컬럼 제품을 찾을 수 있습니다.
이온 교환 크로마토그래피에 사용되는 컬럼:
이온 크로마토그래피 소모품
IC 서프레서와 용리액 제조 솔루션을 사용하여 현재 직면한 이온 크로마토그래피 문제를 손쉽게 해결하고 성공적인 분석 결과를 도출하세요. 차세대 서프레서는 무기 분석물 측정에서 최고 수준의 감도와 최저 수준의 검출 한계를 제공하며 용리액 제조 솔루션을 사용하면 매번 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
이온 크로마토그래피 자동시료주입기
Thermo Scientific Dionex 이온 크로마토그래피 자동시료주입기 중 하나를 사용하여 시료 처리 작업을 자동화하면 시간을 절약하고 오류를 줄일 수 있습니다. 당사는 저용량에서 고용량에 이르는 시료 주입량과 선택적 온도 제어 기능을 사용할 수 있는 고정밀 저비용, 비금속 자동시료주입기를 비롯한 다양한 제품을 제공합니다.
이온 크로마토그래피 검출기
유연성을 극대화하기 위해 당사의 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC System 및 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC System은 내부 억제 전도도 또는 전기화학 검출기(DC 또는 통합 전류측정법)와 함께 사용할 수 있습니다. 또는 이 시스템을 UV-Vis 흡광도(가변 파장 또는 광 다이오드 어레이), 유도 결합 질량분석기(ICP-MS) 또는 질량분석기(MS) 검출과도 연결할 수 있습니다. Thermo Scientific Dionex Inuvion Core IC 및 Thermo Scientific Dionex Inuvion IC system 모두 열 제어가 가능한 통합형 전도도 검출기가 표준으로 함께 제공됩니다.
IC PEEK Viper Fitting
Thermo Scientific Dionex IC PEEK Viper 피팅을 사용하여 간단하고 일관되며 데드 볼륨이 적게 연결되어 Thermo Scientific Dionex 이온 크로마토그래피 시스템의 성능을 극대화할 수 있습니다. 이 피팅을 사용하면 페럴을 올바르게 배치하여 효율성을 높이고 선명한 크로마토그래피 피크를 얻을 수 있습니다. 해당 피팅은 IC 시스템에 특별히 맞춤 제작된 편리한 키트로 제공됩니다.
Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템
크로마토그래피와 MS 데이터를 효율적이고, 신뢰성 있게, 규정을 준수하면서 처리하고 분석 과정 전체를 관리하기 위해서는 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)이 필수적입니다. Thermo Scientific Chromeleon 7 CDS는 사용이 간편하면서 IT 뿐 아니라 실험실의 요구도 충족할 수 있도록 설계되었습니다. Chromeleon 7 CDS는 빠르고 직관적이며 교육 시간을 최소화하고 실험실 효율성을 증가시킵니다. 또한 업계 최고의 네트워크 장애 방지 기능을 갖춘 탄력적인 클라이언트-서버 아키텍처로, 데이터 보안을 보장하고 지속적인 운영을 제공합니다.
Chromeleon CDS는 Thermo Scientific 이온 크로마토그래피 시스템의 기능을 최대한 활용하여 장비가 최대한의 성능으로 작동하도록 보장합니다.
이온 크로마토그래피 부품 및 액세서리
Thermo Scientific Dionex 이온 크로마토그래피 시스템 및 관련 모듈을 위해 특별히 설계된 고품질 부품 및 액세서리를 사용하여 최고의 크로마토그래피 결과를 얻을 수 있습니다. 다음 제품을 위한 부품 및 액세서리가 제공되고 있습니다.
  • 자동시료주입기
  • 용리액 제조 장치
  • 서프레서
  • 검출기
  • 컬럼 컴파트먼트
  • 펌프
이온 크로마토그래피 표준 용액 및 시약
이온 크로마토그래피 분석을 간소화하기 위해 필요한 고순도 시약과 표준 용액을 사용해보세요. Thermo Scientific Dionex 표준 용액, 시약 및 화학 물질 제품군을 사용하면 시간이 오래 걸리는 시약 및 표준물질 확인은 최소화하고 시스템 성능은 최고로 유지할 수 있습니다. IC 표준용액과 시약 제품군은 다음과 같습니다.
  • 음이온 표준용액
  • 양이온 표준용액
  • 용리액 농축액
  • 서프레서 재생 농축액
  • 전이 금속 분석용 화학물질 및 시약