Dionex Integrion HPIC 시스템: 일상적 분석을 위한 간편한 솔루션
신뢰할 수 있는 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 시스템을 사용하면 일상적인 이온 분석 요구 사항을 충족하는 다양하고 효율적인 분리가 가능합니다. 이 시스템의 고압 이온 크로마토그래피(HPIC) 기능을 사용하면 데이터 품질 저하 없이 더 빠른 분석이 가능합니다. Dionex Integrion HPIC 시스템은 두 가지 모델과 다양한 구성으로 제공됩니다. 이 제품은 물, 식음료, 바이오연료 및 제약 분석을 위한 일상적인 이온 크로마토그래피(IC) 응용 작업을 위해 설계되었습니다.
주요 특징
간단한 배관 레이아웃
본 고압 이온 크로마토그래피 시스템의 배관 레이아웃은 논리적 흐름 경로에 기반하여 물리적 공간이 작은 소형 플랫폼에서 구성 요소에 쉽게 접근할 수 있습니다.
자동 용리액 제조(EG)
옵션인 용리액 제조 장치가 있는 무시약 이온 크로마토그래피(RFIC-EG)는 자동 용리액 제조 장치와 전해 재생 서프레서가 결합되어 있어 용리액과 재생액을 제조할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 비활성 구성 요소
Dionex Integrion HPIC 시스템 전반의 비활성, 비금속 PEEK 구성 요소에서 부식성 용리액을 사용할 수 있으며 분석 시 금속이 오염되지 않습니다. IC PEEK Viper 피팅은 설치가 간편하며 데드 볼륨이 적고 특별한 교육이나 도구가 필요하지 않습니다.
소모품 장치 모니터*
소모품 장치 모니터를 사용하면 자동으로 소모품을 식별하고 Dionex Integrion HPIC 시스템에서 소모품 설치, 사용 및 성능 지표에 대한 기록을 유지하므로 수동으로 소모품을 추적할 필요가 없습니다.
다양한 IC 컬럼
Dionex Integrion HPIC 시스템은 HPIC 기능을 위한 작은 입자 크기의 4µm 컬럼을 비롯한 다양한 컬럼 크기와 호환되어 응용 분야의 요구 사항을 빠르게 실행하고 향상된 분해능을 제공합니다.  
CDS 소프트웨어
Dionex Integrion HPIC 시스템에는 사용하기 쉬운 Thermo Scientific Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)이 함께 제공됩니다. 이 소프트웨어 플랫폼은 강력한 IC 제어 및 데이터 처리 기능을 제공하며 eWorkflows를 통해 모든 핵심 애플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
* 무선 송신기 장치는 해당 국가의 법률에서 요구하는 바에 따라 허가되지 않을 수 있으며, 이러한 기능은 적절한 승인을 받기 전까지 판매 또는 임대용으로 제공되거나 판매 또는 임대되지 않습니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.
동영상
시스템 사양
아래 표는 Dionex Integrion HPIC 시스템 사양에 대한 개요이며, 모든 사양이 기재되어 있지는 않습니다. 전체 사양 목록은 Dionex Integrion HPIC 시스템 사양을 다운로드하여 확인하십시오.
사양
Dionex Integrion HPIC 시스템
펌프
유형
이중 피스톤(직렬), 마이크로프로세서 제어, 일정한 10 mm 1차 스트로크 길이, 용리액 사전 압축을 통한 등속 가변 속도
구성
pH 0~14의 수용성 용리액 및 역상 용매와 호환되는 화학적 비활성, 비금속 PEEK 펌프 헤드 및 유체 경로
압력 범위
0~41MPa(0~6,000psi)
유속 범위
0.000~10.000mL/min, 0.001mL/min로 유량 증분 설정 가능
유속 정밀도
< ±0.1%
유속 정확도
< ±0.1%
압력 리플
< 1.0mL/min일 때 1%, 일반적
용리액 온-오프 밸브
전기 작동식, 표준
피스톤 씰 세척
옵션, 자동 작동
진공 탈기
통합형, 옵션
용리액 제조 장치
용리액 유형
용리액 제조 장치 카트리지 최대 2개
KOH, LiOH, NaOH, Carbonate; Carbonate/Bicarbonate, MSA
용리액 농도 범위
0.1~100mM
유속
0.1~3mL/min
1.0mL/min 용리액 농도 제한
최대 작동 압력
Dionex EGC 500 카트리지: 35MPa(5,000psi)
최대 용매 농도
양이온: 0%
음이온(수산화물): 25% 메탄올(KOH, NaOH, LiOH 카트리지), 음이온(탄산염/중탄산염): 없음
그래디언트 프로파일
표준 - 선형, 오목형 및 볼록형 +/- 그래디언트 프로파일의 모든 조합
컬럼 오븐
주입 밸브
고압 밸브 최대 2개(6 포트 또는 10 포트)
지원되는 컬럼
1~9mm 내경, 50mm 가드 컬럼이 있는 최대 길이 250mm 분석 컬럼 최대 2개
항온 구역
옵션
온도 범위: 30~80°C(86~176°F), 주변 온도보다 최소 5°C 높음
온도 정확도: ±0.5°C(30°C일 때)
온도 안정성: ±0.2°C(30°C일 때)
평형까지의 시간(주변 온도~ 주변온도 + 20°C): 20분
검출기 컴파트먼트
항온 구역
옵션
온도 범위: 15(또는 주위 온도보다 20°C 낮음) ~ 40°C(59 ~ 104°F) 온도 정확도: ±0.5°C(15°C일 때)
온도 안정성: ±0.2°C(15°C일 때)
평형까지의 시간(주변 온도~주변 온도 - 20°C): 30분
서프레션 모드
케미컬 서프레션
2mm 및 4mm, 음이온 및 양이온, 멤브레인 서프레션
전해 서프레션 리사이클 모드
2mm 및 4mm, 음이온 및 양이온, 멤브레인 서프레션
전해식 서프레션 외부 급수 모드
2mm 및 4mm, 음이온 및 양이온, 멤브레인 서프레션
비 서프레스 전도도
음이온 및 양이온 모두 지원
전도도 검출기
전자 장치 유형
마이크로프로세서 제어식 디지털 신호 처리, 자동조정
셀 드라이브
8kHz 구형파
선형성
1%
분해능
0.00238nS/cm
출력 범위
디지털 신호 범위: 0~15,000µS/cm
아날로그 신호 범위: 0~15,000µS/cm
노이즈, 습식
23µS/cm 백그라운드에서 ≤0.2nS
1µS/cm 백그라운드에서 ≤0.1nS
필터
상승 시간 0~10초, 프로그래밍 가능
샘플링 속도
1~100Hz, 사용자 설정 가능 또는 자동
셀 온도
주변 온도 + 7°C~최대 60°C
셀 온도 안정성
< 0.001°C
셀 온도 보상
°C당 기본 1.7%, °C당 0~3% 프로그래밍 가능
플로우 셀 최대 압력
10MPa(1,500psi)
플로우 셀 용량
0.7µL
셀 전극
부동태화 316 스테인리스 스틸. MSA와 호환
셀 본체
화학적으로 비활성 고분자 물질 소재
열 교환기
낮은 종방향 분산을 위한 굴곡이 많은 비활성 경로
전기화학 검출기
전자 장치 유형
마이크로 프로세서 제어 디지털 신호 처리
전자 장치 노이즈, 습식
IPAD(Au 전극) < 10mM KOH일 때 50pC, DC 전류 측정(GC) < 10pA
잠재적 범위
-2.0~2.0V(0.001V 단위 증가)
신호 범위(디지털 및 아날로그)
통합된 전류 측정: 50pC~200μC DC 전류 측정: 5 pA ~ 74 µA
필터
반응 시간 0~10초, 사용자 설정 가능
제어 모드
릴레이 폐쇄 또는 TTL을 사용하는 로컬 또는 원격 제어, 또는 DC 모듈을 통한 Chromeleon CDS 소프트웨어를 사용한 제어
셀 본체
티타늄 본체. 2~7mm 내경 컬럼과 호환
작동 전극
기존: 금, 글래시 카본(glassy carbon), 플래티넘, 은 / 1회용: 금, 플래티넘, 탄소, 은
기준 전극
pH-Ag/AgCl 조합, 일체형 설계
PdH, 일체형 설계
자동 범위 조정
아날로그 출력
10, 100, 1000mV의 풀 스케일 사용자 선택 가능
작동 전극에서의 셀 용량
< 0.2µL
최대 셀 작동 압력
0.7MPa(100psi)
내부 전원 공급 장치
내부 전원 공급 장치
정전류(CC) 또는 정전압(CV) 전원 공급 장치 옵션 1: 1 채널 CC[0~500mA] 또는 CV[0~36V]
옵션 2: 2 채널 CC[0~500mA] 또는 CV[0~36V]
옵션 3: 1 채널 CC[0~500mA] & 2 채널 CC[0~500mA] 또는 CV[0~36V]
옵션 4: 1 채널 CC[0~500mA] & 4 채널 CC[0~500mA] 또는 CV[0~36V]
시스템 소프트웨어
소프트웨어
Chromeleon CDS 소프트웨어, 버전 7.2 이상
자동화된 워크플로우 마법사
표준 기능
시스템 스마트 시작 및 종료
표준 기능
타사 장비 자동화 지원
GC, HPLC 및 MS를 비롯하여 30곳이 넘는 제조업체의 400가지가 넘는 다양한 장비를 완벽하게 제어
사용자 정의 가능한 제어판
표준 기능
신호 채널
검출기 신호와 펌프 압력 기본 제공
데이터 추세 플롯
모든 수치 장치 파라미터
시스템 상태 가상 채널
표준 기능
네트워크 장애 장비
네트워크 설치를 위한 표준 기능
시스템 트리거 명령 및 조건
표준 기능
일일 감사 추적
표준 기능
시료 감사 추적
표준 기능
시스템 보정 저장
공장, 현재 및 이전. 사용자가 전부 선택 가능
맞춤형 보고
무제한 보고서 시트 지원 표준 기능
GLP 규정 준수
옵션
규격
치수(높이 × 가로 × 세로)
62.5 x 30.0 x 55.9cm(24.6 x 11.8 x 22인치)
중량
41 kg(90 lb)
전원 요건
100~240V AC, 50-60 Hz 자동 범위 조정
작동 온도
4~40°C(40~104°F), 시스템 전원이 켜져 있는 경우 냉실에서 사용 가능(4°C)
작동 습도 범위
5~95% 상대 습도, 비응축
제어 모드
전면 패널 및 Chromeleon CDS 소프트웨어를 통한 전체 제어, TTL 또는 릴레이 폐쇄를 통한 대체 제어, TTL 출력 2개, 프로그래밍 가능한 입력 4개
USB 통신 프로토콜
USB 입력 1개, 내장형 2 출력 USB 허브 1개
누출 감지
내장형, 광학 센서
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.