Search Thermo Fisher Scientific
그것은 이온 교환 크로마토그래피 분석의 유형과 필요한 특수 기능에 따라 달라집니다. 당사는 일상적인 분석을 위한 견고한 기본 시스템에서부터 전해 용리액 제조 및 다중 검출기 옵션이 포함된 고처리량 시스템에 이르기까지 다양한 이온 크로마토그래피(IC) 솔루션을 제공합니다. 당사의 모든 최신 IC 시스템은 고압 이온 크로마토그래피(HPIC) 분석 기능을 제공합니다. 아래 선택 가이드를 살펴보고 실험실에 적합한 IC 시스템을 찾아보세요.
설명 | |||
Thermo Scientific Dionex Inuvion Core IC System을 사용하여 고압 작동으로 지속적인 케미컬 서프레션의 이점을 경험해 보세요. 이 플랫폼은 쉽게 구성할 수 있어 분석 요구 사항이 증가함에 따라 업그레이드할 수 있습니다. | Thermo Scientific Dionex Inuvion IC System으로 이온 분석을 간소화하세요. 구성 가능한 이 IC 시스템은 고압 작동, 용리액 탈기 및 전해 서프레션 기능과 함께 Reagent-Free IC 용리액 제조 기능을 추가할 수 있는 옵션을 제공합니다. | 사용이 간편하고 신뢰할 수 있는 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC System을 사용하여 다양하고 효율적인 분석을 수행할 수 있습니다. 이 시스템은 유연한 검출기 구성, 자동 용리액 제조, 고압 기능을 제공하므로 데이터 품질 저하 없이 더 빠른 분석이 가능합니다. | Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC System은 스탠다드 및 마이크로보어 구성으로 제공되며 2D 분석 기능과 함께 동급 최고의 분해능, 속도 및 감도를 제공하는 모듈식 IC 시스템입니다. |
케미컬 서프레션 | |||
자동화된 시료 전처리 기능 | |||
|
|
| |
고압 작동(최대 5,000 psi) | |||
전해식 재생 서프레션 | |||
전해식 용리액 제조 | |||
그래디언트 분리 | |||
|
| ||
소모품 장치 모니터 | |||
| |||
시스템의 태블릿 제어 | |||
| |||
통합형 전기화학 셀 | |||
| |||
모듈식 구성 | |||
|
| ||
독립형 듀얼 시스템으로 구성 가능 여부 | |||
| |||
Proportioned mechanical gradients | |||
2D 크로마토그래피 | |||
*는 부분 기능을 나타냅니다.