Dionex Inuvion Core IC System: 간단하고 직관적인 이온 분석
Thermo Scientific Dionex Inuvion Core IC System으로 적은 운영 비용을 유지하면서 신뢰할 수 있는 기본적인 이온 분석을 수행하세요. 이 장비는 케미컬 서프레션 및 고압 작동의 모든 장점을 제공하며, 고객의 필요와 예산에 따라 추가적인 응용 분야 분석을 수행할 수 있도록 기능을 업그레이드할 수 있습니다. 최신 기술을 기반으로 Dionex Inuvion Core IC System은 생산성과 가동 시간을 극대화할 수 있도록 설계되었으며, 고품질의 신뢰할 수 있는 이온 분석 결과를 제공합니다.
Inuvion Core IC System의 주요 특징
유연하고 업그레이드 가능한 Inuvion Core IC System
Dionex Inuvion 시리즈인 Inuvion Core IC System은 분석에서 변경이 필요할 때 Dionex Inuvion Core에서 Dionex Inuvion(Reagent-Free IC 기능 포함 또는 미포함)으로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 응용 기능 확장을 위해 사용자가 직접 몇 분 내에 기기 액세서리를 설치 및 교체할 수 있습니다.
최고의 생산성 및 성능의 Inuvion Core IC System
Dionex Inuvion Core IC System은 새로운 펌프 기술과 전자 장치로 보다 향상된 일상적 분석의 신뢰성을 제공합니다. 또한 시스템 자가 진단 기능은 하드웨어 및 소모품의 문제를 감지하기 때문에, 언제든지 실행이 가능하다는 확신을 제공합니다.
간편한 사용자 경험
Dionex Inuvion Core IC System의 스마트한 기능 중심 설계를 통해 사용자는 추가 도구 없이도 필요한 모든 구성 요소, 연결부 및 소모품에 빠르고 쉽게 접근할 수 있습니다.
Inuvion Core IC System의 빠르고 간편한 설치
Dionex Inuvion Core IC System은 자동 시작 및 종료 루틴으로 지연이나 사용자 개입을 최소화하여 시료를 신속하게 실행할 수 있습니다. 소프트웨어에 내장된 간단한 사용법 동영상으로 교육 시간을 줄이고 전반적인 설정 및 작동을 간소화할 수 있습니다.
Inuvion Core IC System의 고압 작동
Dionex Inuvion Core IC System은 최대 5,000 psi의 압력에서 작동할 수 있습니다. 이 압력으로 장비는 전체 범위의 고성능 4 µm 입자 크기의 Thermo Scientific Dionex IC Column을 지원하여 속도와 결과의 품질을 개선할 수 있습니다.
크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)
Dionex Inuvion Core IC System은 사용이 간편한 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)과 함께 제공됩니다. 이 CDS 플랫폼은 일상적인 작업을 자동화하고 최적화하여 경험이 없는 사용자도 일관성 있는 높은 품질의 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
Inuvion Core IC System 동영상
시스템 사양
아래 표는 Dionex Inuvion Core IC System 사양에 대한 개요입니다. 모든 사양이 기재되어 있지는 않습니다. 전체 사양 목록을 보려면 Dionex Inuvion Core IC System 사양 시트를 참고하세요.
사양
Dionex Inuvion Core IC System
분석 펌프 및 유체 장치
유형
듀얼 피스톤(직렬), 마이크로프로세서 제어의 일정한 스트로크, 다양한 유속 제어
구성
pH 0~14의 수용성 용리액 및 역상 용매와 호환되는 화학적 비활성, 비금속 PEEK 펌프 헤드 및 유체 경로
펌프 작동 압력 범위
0~35MPa(0~5,000psi)
유속 범위
0.00–5.00 mL/min(0.01 mL/min 단위로 증가)
유속 정밀도
<0.1%, typically
유속 정확도
<0.1%, typically
압력 리플
<1%
용리액 온/오프 밸브
표준
누출 센서
광학식, 표준
피스톤 씰 세척(옵션)
린스 용액 공급에 연결된 경우 펌프 헤드 세척은 연속 또는 간헐적 모드로 작동
압력 제한 알림
상한 및 하한 압력 경보 설정 가능
용리액 병
표준 2 L 폴리프로필렌 병, 다양한 크기 허용
용리액 병 압력 조절기(옵션)
디스플레이가 있는 디지털 제어 조절기를 통해 지원
주입 밸브
6포트, 2위치 Rheodyne 밸브, 전자식 활성화
지원되는 컬럼
2, 3, 4 및 5 mm ID, 최대 길이 250 mm 분석 컬럼(50 mm가드 컬럼 포함)
컬럼 히터(옵션)
작동 온도 범위
10 ~ 60°C(50 ~ 140°F), 소프트웨어 내에서 설정 가능, 최소 작동 범위는 주변 온도보다 5°C 높음
온도 정확도
센서, 보정 지점(35, 45°C)에서 ±0.5°C
서프레서 및 컨트롤
케미컬 서프레션
2 mm 및 4 mm 음이온 및 양이온 서프레서 유형
음이온 탄산 제거
수산화물 용리액과 함께 사용하기 위한 Thermo Scientific Dionex CRD 200 Carbonate Removal Device 또는 탄산염 용리액과 함께 사용하기 위한 Dionex CRD 300
Non-suppressed 크로마토그래피
지워
서프레서 마모 부품
케미컬 서프레서용 재생액 펌프 옵션
동적 서프레션 용량
음이온:
  • Thermo Scientific Dionex ACRS 500(4 mm): 150 μeq/min
  • Thermo Scientific Dionex ACRS 500(2 mm): 75 μeq/min
양이온:
  • Thermo Scientific Dionex CCRS 500(4 mm): 75 μeq/min
  • Thermo Scientific Dionex CCRS 500(2 mm): 37.5 μeq/min
간극 부피
  • <4 mm Thermo Scientific Dionex CRS 500 Suppressor의 경우 50 μL
  • <2 mm Dionex CRS 500 Suppressor의 경우 15 μL
전도도 검출기 전자 장치 및 플로우 셀
유형
마이크로프로세서 제어형 디지털 신호 처리기
셀 드라이브
128 kHz 구형파
선형성
r2≥0.999%
분해능
0.002 nS/cm
풀 스케일 출력 범위
디지털 입력 신호 범위 0-18,000 μS/cm, 자동 범위 지정 포함, 아날로그 출력 신호 범위 0-18,000 μS/cm
온도 보정
가변적, 셀 온도에서 1.7%/°C로 기본 설정
온도 범위
주위 온도 +7°C, 30 ~ 60 °C
셀 전극
내구성 높은 316 스테인리스 스틸, MSA와 호환
셀 본체
화학적으로 비활성 고분자 물질 소재
셀 용량
<1µL
열 교환기
낮은 축 분산을 위한 굴곡이 많은 비활성 경로
최대 셀 작동 압력
10 MPa(1,500 psi)
데이터 필터
상승 시간 0 ~ 10초, 데이터 수집 속도 1 ~ 100 Hz, 사용자 선택 가능
자동시료주입기
자동시료주입기를 사용한 자동화
사용 가능한 자동시료주입기에 대한 자세한 내용은 IC 자동시료주입기에서 확인하십시오.
시스템 소프트웨어
Chromeleon CDS, Microsoft® Windows® 10 또는 11 필요
규격
치수(높이 × 가로 × 폭)
66.1 x 29.2 x 43.2 cm(26.0 x 11.5 x 17.0 in.)
중량
15.3 kg(33.7 lb)
전원 요건
100–240 V AC, 50–60 Hz 자동 범위 지정
작동 온도
4–40 °C(40–104 °F)
작동 습도 범위
20-80% 상대, 비응축
제어 모드
Chromeleon CDS 소프트웨어를 통한 완전한 제어, TTL 또는 릴레이 클로저를 통한 대체 제어, 릴레이 출력 1개, TTL 출력 2개, 할당 가능한 TTL 입력 2개
USB 통신 프로토콜
USB 입력 1개, USB 출력 3개
주문 정보
기기
옵션 액세서리