Search Thermo Fisher Scientific
당사의 이온 크로마토그래피(IC) 시스템은 좁은 설치 공간과 저비용으로도 일상적인 IC 분석을 위한 강력하고 신뢰할 수 있는 시스템, 가장 복잡한 분석 문제를 자신 있게 해결할 수 있는 시스템에 이르는 다양한 기능을 제공합니다. Thermo Fisher Scientific은 자동 용리액 제조, 전체 시스템 모니터링, 다양한 이온 크로마토그래피 검출기와 호환성, 음이온 교환 컬럼, 양이온 교환 컬럼, 이온 배제 컬럼 등 다양한 분석 컬럼 등 다용도 고급 기술을 통해 45년 넘게 IC 표준을 이끌어 오고 있습니다.
당사의 다양한 컬럼 제품군은 우수한 피크 모양 및 분해능을 통해 높은 선택성과 효율성을 제공함으로써 다양한 응용 분야 과제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 이와 같이 IC 컬럼 포트폴리오가 다양하기 때문에 시료에 적합한 최적의 컬럼 제품을 찾을 수 있습니다. 당사의 컬럼 제품은 다수는 4 µm의 더 작은 입자 크기를 비롯한 다양한 형식으로 제공되므로 효율성과 분해능을 더욱 높여줍니다.
당사의 서프레서는 용리액에서 전도성 이온을 제거하여 분석물의 신호를 증가시키고 백그라운드 노이즈를 감소시켜 무기 분석물 측정에서 최고 수준의 감도와 최저 수준의 검출 한계를 제공합니다. 케미컬 서프레서 외에도 AutoSuppression을 사용하는 Reagent-Free Ion Chromatography (RFIC)를 기반으로 하는 전해 서프레션 을 제공합니다.
고압 작동이 가능한 당사의 Thermo Scientific Dionex Inuvion Core IC, Thermo Scientific Dionex Inuvion IC, Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC 및 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC System은 150 또는 250 mm 길이와 다양한 형식으로 제공되는 고효율 4 µm 입자 크기 IC 컬럼을 활용한 시료 실행 시간 단축 및/또는 분해능 개선으로 크로마토그래피 분석을 최적화할 수 있습니다. 이 시스템은 최대 5,000psi에서 작동할 수 있습니다. 150mm 컬럼은 크로마토그래피 분해능을 유지하면서 실행 시간을 줄이고, 250mm 컬럼은 향상된 피크 분해능을 제공합니다.
고압 가능 시스템에 대해 자세히 알아보기:
수작업으로 준비된 용리액의 변동성을 방지하고 결과의 재현성을 개선하기 위해 당사의 Dionex Inuvion IC, Dionex Integrion HPIC 및 Dionex ICS-6000 HPIC System은 자동 용리액 제조 기능을 제공합니다. 용리액 제조 모듈은 Thermo Scientific Dionex 용리액 제조 장치 카트리지를 사용하여 지정된 농도로 고순도 수산화물, 탄산염, 중탄산염 또는 메탄술폰산(MSA) 용리액을 전해식으로 생성하므로 시간이 오래 걸리고 번거로운 수동 용리액 제조 방법을 사용할 필요가 없습니다. 고순도 탈이온수(DI Water)만 있으면 됩니다.
또한 Dionex ICS-6000 HPIC 시스템의 이중 용리액 제조 카트리지(이중 EGC) 모드를 사용하면 복합 탄수화물 분석을 위해 수산화칼륨/칼륨 메탄설포네이트(KOH/KMSA) 용리액을 제조할 수 있습니다.
전기화학 검출기(ED)와 전도도 검출기(CD)를 빠르고 쉽게 교환할 수 있습니다. 스위치를 눌러 한 개의 검출기를 꺼내고 다른 검출기를 꽂은 다음 간단히 눌러서 연결하기만 하면 됩니다. 이 기능은 Dionex Integrion HPIC 및 Dionex ICS-6000 HPIC 시스템에서 사용할 수 있습니다. 추가 이온 교환 크로마토그래피 검출기를 해당 시스템과 직렬 또는 병렬로 연결하여 UV-Vis 또는 질량분석기 등 다른 검출 옵션을 사용할 수 있습니다.
크로마토그래피 분석 이상의 분석 작업이 필요한 경우 IC 시스템을 다음의 기타 분석 기술과 함께 사용할 수 있습니다.
유도 결합 플라스마 질량분석기(ICP-MS)은 ICP-MS의 고감도 원소 검출과 원소 화학종 분석용 IC의 비금속 유체 경로를 결합하는 데 사용됩니다.
질량분석기(MS) IC의 감도와 선택성과 MS의 감도와 선택성을 결합하고 저질량 이온으로 최적화하는 데 사용됩니다.
연소 시스템은 까다로운 시료에서 부식성 할로겐과 황을 측정하는 데 필요한 시간과 노동력을 줄이는 데 사용됩니다.