Search Thermo Fisher Scientific
이온 크로마토그래피(IC) 작업을 위한 최고의 전도도(CD), 전기화학(ECD), 가변 파장(VWD), 포토다이오드 어레이(PDA) 이온 크로마토그래피(IC) 검출기 또는 질량분석(MS) 검출기를 선택해 보십시오. 이 검출기들은 pH 0–14의 용리액과 호환되도록 all-PEEK 흐름 경로에서 높은 감도와 최소한의 피크 분산 성능을 제공합니다.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(wokflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.
분석 및 캐필러리 이온 크로마토그래피 분리를 위한 고성능 전도도 검출을 달성할 수 있습니다.
이 검출기는 높은 감도를 제공하고 민감성 분자에 특이적이며, 전도도 검출을 사용한 텐덤에서 시료 내 모든 이온을 특성화하는 일반적인 방법으로 종종 사용됩니다.
고분해능, 전 자외선-가시광선 스펙트럼, 고유연성 다중 파장 신호 및 기준 성능으로 광 흡수 정보를 최대화합니다. 모든 모델의 Dionex ICS 시스템에서 사용할 수 있습니다.
모든 모델의 Thermo Scientific Dionex ICS 시스템은 일상적인 이온 크로마토그래피를 위한 고성능 다중 파장 자외선-가시광선(UV-Vis) 검출 기능을 제공합니다.
단일 사중극자 MS 검출기를 사용하면 IC 응용 작업에 질량분석 감도와 특이성을 더할 수 있습니다.
세계 최초의 이온 크로마토그래피 전하 검출기로, 전하가 분석물과 정비례할 때 전도도와 함께 사용합니다.