Dionex Inuvion IC System: 탁월한 신뢰성을 제공하는 일상적 이온 분석
간단한 작동과 확장된 응용 기능을 갖춘 직관적이고 탁월한 신뢰성을 제공하는 이온 크로마토그래피(IC) 기기인 Thermo Scientific Dionex Inuvion IC System으로 이온 분석을 수행하세요. 이 시스템은 전해 서프레션를 지원하며 Reagent-Free IC(RFIC) 용리액 제조 기능이 포함되어 있어 분석 시간 절약, 데이터 일관성 향상 및 분석법 최적화를 가능하게 합니다. 자동화된 시작 및 종료 루틴을 제공하여 바쁜 분석 검사 실험실에서 시간을 절약하고 일관된 성능을 제공합니다.
Inuvion IC System의 주요 특징
유연성과 적응성이 뛰어난 Inuvion IC System
Dionex Inuvion IC System은 실험실에서 현재와 미래의 요구 사항을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 자동 용리액 제조 기능을 위한 RFIC를 포함하도록 Dionex Inuvion IC System을 업그레이드할 수 있습니다. 옵션 액세서리는 애플리케이션 확장을 위해 5분 이내에 사용자가 기기에 장착하고 제거할 수 있습니다.
탁월한 신뢰성의 Inuvion IC System
신제품 이온 크로마토그래피 시스템은 생산성을 극대화할 수 있도록 설계되었습니다. Dionex Inuvion IC System은 새로운 펌프 기술과 전자 장치로 보다 향상된 일상적 분석의 신뢰성을 제공합니다. 또한 시스템 자가 진단 기능은 하드웨어 및 소모품의 문제를 감지하기 때문에, 언제든지 실행할 수 있다는 확신을 제공합니다.
사용하기 쉬운 Inuvion IC System
Dionex Inuvion IC System은 빠르게 시작함으로써 가동시간을 최대화합니다. 필요한 모든 구성 요소에 장애물 없이 편리하게 접근할 수 있으며, flow path가 논리적으로 구성되어 사용자는 기기의 모든 부분에 빠르고 안전하게 접근할 수 있습니다.
Inuvion IC System의 서프레션 호환성
Dionex Inuvion IC System은 보다 까다로운 시료 분석용 케미컬 서프레션 또는 간편한 사용과 편의를 위한 전해(electrolytic) 서프레션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 서프레서는 용리액에서 전도성 이온을 제거하여 백그라운드 전도성을 감소시키는 동시에 분석물 신호는 증가시킵니다. 이를 통해 전도도 검출 시 높은 감도로 낮은 검출 한계를 달성할 수 있습니다.
Inuvion IC System의 고압 작동
Dionex Inuvion IC System은 최대 5,000 psi에서 작동이 가능하므로 보다 효율적인 분리를 위해 고성능 4 µm 입자 크기의 Thermo Scientific Dionex IC Column을 사용할 수 있으며 실행 시간도 단축할 수 있습니다.
크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)
Dionex Inuvion IC System은 사용이 간편한 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)과 함께 제공됩니다. 이 CDS 플랫폼은 일상적인 작업을 자동화하고 최적화하여 경험이 없는 사용자도 일관성 있는 높은 품질의 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다.
Inuvion IC System 동영상
Dionex Inuvion IC System 사양
아래 표는 Dionex Inuvion IC System 사양에 대한 개요입니다. 모든 사양이 기재되어 있지는 않습니다. 전체 사양 목록을 보려면 Dionex Inuvion IC System specifications sheet 사양 시트를 참고하세요.
사양
Dionex Inuvion IC System
분석 펌프 및 유체 장치
유형
듀얼 피스톤(직렬), 마이크로프로세서 제어의 일정한 스트로크, 다양한 유속 제어
구성
pH 0~14의 수용성 용리액 및 역상 용매와 호환되는 화학적 비활성, 비금속 PEEK 펌프 헤드 및 유체 경로
펌프 작동 압력 범위
0~35MPa(0~5,000psi)
유속 범위
0.00–5.00 mL/min(0.01 mL/min 단위로 증가)
유속 정밀도
<0.1%, typically
유속 정확도
<0.1%, typically
압력 리플
<1%
용리액 온/오프 밸브
표준
누출 센서
광학식, 표준
피스톤 씰 세척(옵션)
린스 용액 공급에 연결된 경우 펌프 헤드 세척은 연속 또는 간헐적 모드로 작동
압력 제한 알림
상한 및 하한 압력 경보 설정 가능
진공 탈기 장치
표준, 사용자 조정 가능한 진공 레벨
용리액 병
표준 2 L 폴리프로필렌 병, 다양한 크기 허용
용리액 병 압력 조절기(옵션)
디스플레이가 있는 디지털 제어 조절기를 통해 지원
주입 밸브
6포트, 2위치 Rheodyne 밸브, 전자식 활성화
지원되는 컬럼
2, 3, 4 및 5 mm ID, 최대 길이 250 mm 분석 컬럼(50 mm 가드 컬럼 포함)
용리액 제조 장치(RFIC 구성)
용리액 유형
KOH, MSA 또는 K2CO3
용리액 농도 범위
0.1-100 mM
유속
Thermo Scientific Dionex EGC가 설치된 경우 0.10-3.00 mL/min
최대 작동 압력
Dionex EGC Cartridge: 35 MPa(5000 psi)
그래디언트 프로파일
최대 9단계의 시간 정의 그래디언트
컬럼 히터(옵션)
작동 온도 범위
10 ~ 60°C(50 ~ 140°F), 소프트웨어 내에서 설정 가능, 최소 작동 범위는 주변 온도보다 5°C 높음
온도 정확도
센서, 보정 지점(35, 45°C)에서 ±0.5°C
서프레서 및 컨트롤
케미컬 서프레션 및 전해 서프레션
2 mm 및 4 mm 음이온 및 양이온 서프레서 유형
서프레서 재생 모드
전해 서프레서 – 재활용 또는 외부 급수 모드
케미컬 서프레서 – 외부 재생액
전류 제어 범위
Thermo Scientific Dionex DRS 600 Electrolytically Regenerated Suppressor: 0-500 mA(4 mm) 및 0-150 mA(2 mm)(1 mA 단위 증가)
Thermo Scientific Dionex ERD 500 Electrolytically Regenerated Desalter: 0-500 mA(4 mm) 및 0-150 mA(2 mm)(1 mA 단위 증가)
염 변환기
Thermo Scientific Dionex SC-CER 500은 2 mm 및 4 mm 버전으로 제공
음이온 탄산 제거
수산화물 용리액과 함께 사용하기 위한 Thermo Scientific Dionex CRD 200 Carbonate Removal Device 또는 탄산염 용리액과 함께 사용하기 위한 Dionex CRD 300
Non-suppressed 크로마토그래피
지원
서프레서 마모 부품
케미컬 서프레션: 재생액 펌프 옵션
전해 서프레션: 없음
동적 서프레션 용량
음이온:
  • Thermo Scientific Dionex ADRS 600(4 mm): 200 μeq/min
  • Dionex ADRS 600(2 mm): 50 μeq/min
  • Thermo Scientific Dionex AERS 500e(4 mm): 200 μeq/min
  • Dionex AERS 500e(2 mm): 50 μeq/min
  • Thermo Scientific Dionex AERS 500 Carbonate(4 mm): 30 μeq/min
  • Dionex AERS 500 Carbonate(2 mm): 7.5 μeq/min
  • Thermo Scientific Dionex ACRS 500(4 mm): 150 μeq/min
  • Dionex ACRS 500(2 mm): 75 μeq/min
양이온:
  • Thermo Scientific Dionex CDRS 600(4 mm): 100 μeq/min
  • Dionex CDRS 600(2 mm): 35 μeq/min
  • Thermo Scientific Dionex CERS 500e(4 mm): 100 μeq/min
  • Dionex CERS 500e(2 mm): 35 μeq/min
  • Thermo Scientific Dionex CCRS 500(4 mm): 75 μeq/min
  • Dionex CCRS 500(2 mm): 37.5 μeq/min
간극 부피
  • <4 mm Dionex DRS 600, ERS 500e, ERS 500 Carbonate 및 CRS 500 Suppressor의 경우 50 μL
  • <2mm Dionex DRS 600, ERS 500e, ERS 500 Carbonate 및 CRS 500 Suppressor의 경우 15 μL
전도도 검출기 전자 장치 및 플로우 셀
유형
마이크로프로세서 제어형 디지털 신호 처리기
셀 드라이브
128 kHz 구형파
선형성
r2≥0.999%
분해능
0.002 nS/cm
풀 스케일 출력 범위
디지털 입력 신호 범위 0-18,000 μS/cm, 자동 범위 지정 포함, 아날로그 출력 신호 범위 0-18,000 μS/cm
온도 보정
가변적, 셀 온도에서 1.7%/°C로 기본 설정
온도 범위
주위 온도 +7°C, 30 ~ 60 °C
셀 전극
내구성 높은 316 스테인리스 스틸, MSA와 호환
셀 본체
화학적으로 비활성 고분자 물질 소재
셀 용량
<1µL
열 교환기
낮은 축 분산을 위한 굴곡이 많은 비활성 경로
최대 셀 작동 압력
10 MPa(1,500 psi)
데이터 필터
상승 시간 0 ~ 10초, 데이터 수집 속도 1 ~ 100 Hz, 사용자 선택 가능
자동시료주입기
자동시료주입기를 사용한 자동화
사용 가능한 자동시료주입기에 대한 자세한 내용은 IC 자동시료주입기에서 확인하십시오.
시스템 소프트웨어
Chromeleon CDS, Microsoft® Windows® 10 또는 11 필요
규격
치수(높이 × 가로 × 폭)
66.1 x 29.2 x 43.2 cm(26.0 x 11.5 x 17.0 in.)
중량
16.2 kg(36 lb)
전원 요건
100–240 V AC, 50–60 Hz 자동 범위 지정
작동 온도
4–40 °C(40–104 °F)
작동 습도 범위
20-80% 상대, 비응축
제어 모드
Chromeleon CDS 소프트웨어를 통한 완전한 제어, TTL 또는 릴레이 클로저를 통한 대체 제어, 릴레이 출력 1개, TTL 출력 2개, 할당 가능한 TTL 입력 2개
USB 통신 프로토콜
USB 입력 1개, USB 출력 3개
주문 정보
기기
옵션 액세서리