Search Thermo Fisher Scientific
이온 크로마토그래피(IC) 작업 시 간섭을 유발하는 페놀, 금속, 양이온, 음이온 또는 소수성 물질과 같은 매트릭스 간섭물질을 제거할 필요가 있으십니까? 여기 일련의 자동화(인라인) 및 실험대용(오프라인) 솔루션이 있습니다. 이 솔루션에는 IC 분석을 방해하는 물질을 제거하기 위한 수지가 들어 있습니다.
Thermo Scientific Dionex Guardcap 바이알 캡은 Dionex AS-DV 자동시료주입기에서 5mL Dionex PolyVial과 함께 작동하여 자동화된 인라인 시료 전처리 및 여과 솔루션을 제공합니다. Dionex AS-DV는 50개의 바이알을 보유하며 각 바이알은 여러 순서로 샘플링할 수 있고 각 바이알에서 여러 개의 시료를 채취할 수 있도록 프로그래밍되어 있습니다. 이 바이알 디자인은 외부 시료 펌프의 필요성을 없애줍니다. 바이알 캡의 3가지 버전이 현재 사용 가능합니다.
Thermo Scientific Dionex Guardcap H 바이알 캡에는 Dionex OnGuard H 레진(resin)이 내장되어 있어 알칼리 토류 및 전이 금속을 자동으로 제거하고 높은 pH 시료를 중화하며 미립자를 걸러냅니다.
Thermo Scientific Dionex Guardcap Na 바이알 캡에는 Dionex OnGuard Na 레진(resin)이 내장되어 있어 알칼리 토류 및 전이 금속을 자동으로 제거하고 시료 pH를 변경하지 않고도 미립자를 걸러냅니다. 시료 pH가 변하지 않기 때문에 Dionex Guardcap Na 바이알 캡은 pH 민감성 분석물질(예: 아질산염)을 함유한 시료를 처리하는데 이상적입니다.
Thermo Scientific Dionex Guardcap HRP 바이알 캡에는 비이온 계면활성제, 탄화수소, 방향족 염료 및 양자화 카르복실산을 포함한 미립자 및 소수성 유기 물질을 제거하기 위한 친수성 역상 레진(resin)이 내장되어 있습니다.
Dionex Guardcap 화학 및 애플리케이션 예시 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품 | 작용 | 용량(meq/cap) | 용매 | pH 안정성 | 애플리케이션 예시 |
Dionex Guardcap H 바이알 캡 | 양이온 교환 히드로늄형 | 50 | 0-20% HPLC 용매 | 0-14 | 알칼리 토류 및 전이 금속의 제거, 염기성 시료의 pH 조절 |
Dionex Guardcap Na 바이알 캡 | 양이온 교환 나트륨형 | 50 | 0-20% HPLC 용매 | 0-14 | 알칼리 토류 및 전이 금속의 제거 |
Dionex Guardcap HRP 바이알 캡 | 친수성 역상 | pH <4에서 벤조산 20 mg | 0-20% HPLC 용매 | 0-14 | 소수성 유기 물질 및 계면활성제 제거 |
다양한 IC 애플리케이션에서 자동으로 매트릭스 간섭물질을 제거하여 성능을 개선합니다. IC 자동시료주입기와 주입 밸브 사이에 인라인으로 설치되는 이 카트리지는 양이온(전이 금속 포함), 음이온 또는 소수성 물질을 제거합니다. Thermo Scientific Dionex InGuard 카트리지는 Ag, H, Na, HRP, Na/HRP를 포함하는 다양한 종류의 레진(resin)으로 제공됩니다.
Dionex InGuard 화학 및 애플리케이션 예시 | ||||
---|---|---|---|---|
카트리지 | 작용기 | 용량(meq/카트리지) | 사용 모드 | 애플리케이션 예시 |
Dionex InGuard Ag 카트리지 | Ag+형 술폰산염 | 5–5.5 | 이온 교환 | 침전에 의한 할로겐화물 제거 |
Dionex InGuard H 카트리지 | 히드로늄형 술폰산염 | 5–5.5 | 이온 교환 | 알칼리 토류 및 전이 금속의 제거, 염기성 시료의 pH 조절 |
Dionex InGuard Na 카트리지 | Na+형 술폰산염 | 5–5.5 | 이온 교환 | 알칼리 토류 및 전이 금속의 제거 |
Dionex InGuard HRP 카트리지 | 친수성 디비닐벤젠 | 2g | 흡착, π-π 결합 | 소수성 종, 아조 및 시아노 함유 종 제거 |
Dionex InGuard Na/HRP 카트리지 | 이중 작용성 | 50% Na / 50% HRP | 이온 교환(Na) 및 흡수 | 유제품의 Ca2+(Na) 및 지질(HRP) 제거 |
Thermo Scientific Dionex OnGuard II 시료 전처리 카트리지를 사용하여 IC 애플리케이션에서 발생하는 매트릭스 간섭물질을 제거해 보십시오. 12개의 서로 다른 수지를 선택하여 페놀, 금속, 양이온, 음이온 또는 소수성 물질을 제거할 수 있습니다. 원한다면 Dionex OnGuard 시료 전처리 스테이션을 사용하여 시료들을 병렬로 처리할 수 있습니다.
Dionex OnGuard II 화학 및 애플리케이션 예시 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카트리지 | 작용 | 용량(meq/카트리지) | 용매 | pH 안정성 | 사용 모드 | |
1-cc | 2.5-cc | |||||
Dionex OnGuard II A 카트리지 | 음이온 교환 중탄산염형 | 0.7 | 1.75 | 0–100% HPLC 용매 | 0-14 | 음이온 제거, 산성 시료의 pH 조절 |
Dionex OnGuard II Ag 카트리지 | 양이온 교환 은(silver)형 | 2.0-2.2 | 5.0–5.5 | 0–100% HPLC 용매 | 0-14 | 침전에 의한 염화물, 브롬화물, 요오드화물 제거 |
Dionex OnGuard II Ba 카트리지 | 양이온 교환 바륨형 | 2.0-2.2 | 5.0–5.5 | 0–100% HPLC 용매 | 0-14 | 침전에 의한 황산염 제거 |
Dionex OnGuard II H 카트리지 | 양이온 교환 히드로늄형 | 2.0-2.2 | 5.0–5.5 | 0–100% HPLC 용매 | 0-14 | 알칼리 토류 및 전이 금속의 제거, 염기성 시료의 pH 조절 |
Dionex OnGuard II Na 카트리지 | 양이온 교환 나트륨형 | 2.0-2.2 | 5.0–5.5 | 0–100% HPLC 용매 | 0-14 | 알칼리 토류 및 전이 금속의 제거 |
Dionex OnGuard II M 카트리지 | 이미노디아세테이트 암모늄형 | 0.4 | 1.0 | 0–100% HPLC 용매 | 0-14* | 킬레이트화에 의한 전이 금속 농축(2.5-cc 형식), 전이 금속 제거(1-cc 형식) |
Dionex OnGuard II P 카트리지 | 폴리비닐피롤리돈 | 6.0 | 제공되지 않는 형태 | 0–100% HPLC 용매 | 1-10 | 착물화에 의한 페놀, 아조 염료, 휴민산 제거 |
Dionex OnGuard II RP 카트리지 | 폴리디비닐벤젠 | 0.3 g 수지 | 0.75g 수지 | 0–100% HPLC 용매 | 0-14 | 흡수에 의한 계면활성제, 고분자량 카르복실산, 방향족 염료 제거 |
Dionex OnGuard II Ag/H 카트리지 | 양이온 교환 은형, 양이온 교환 히드로늄형 | 제공되지 않는 형태 | 4.6(Ag) 0.8(H) | 0–100% HPLC 용매 | 0-14 | 침전에 의한 염화물, 브롬화물, 요오드화물 제거, 알칼리 토류 및 전이 금속 제거, 염기성 시료의 pH 조절 |
Dionex OnGuard II Ba/Ag/H 카트리지 | 양이온 교환 은형, 양이온 교환 바륨형, 양이온 교환 히드로늄형 | 제공되지 않는 형태 | 2.2–2.6(Ba) 2.2–2.6(Ag) 0.8(H) | 0–100% HPLC 용매 | 0-14 | 침전에 의한 염화물, 브롬화물, 요오드화물 제거, 알칼리 토류 및 전이 금속 제거, 염기성 시료의 pH 조절, 침전에 의한 황산염 제거 |